Search Thermo Fisher Scientific
규제 약물은 법 집행 및 형사 사법 전문가에게 대량의 약물 증거를 안기며, 이는 곧 실험실의 미처리량으로 이어집니다. 까다로운 신합성 약물은 새로운 분석 기법과 더 빠른 회전 시간이 필요하며, 여러 약물 중에서 정확한 정체를 구별할 수 있는 능력이 요구됩니다. Thermo Fisher Scientific 도구는 현장 사용, 필요 시점 및 실험실 등을 포함한 약물 식별의 모든 단계에서 신속하고 신뢰성 있는 분석 능력을 제공합니다.
Orbitrap 질량분석기용 NEW LC-MS 소프트웨어를 사용하여 미지의 소분자 식별을 간소화하고 샘플들 간의 진정한 차이를 발견해 보십시오.
법의학 실험실의 규제 약물에 대한 분석에는 일반적으로 추정 검사부터 확증 분석까지 다양한 방법이 사용됩니다. Thermo Scientific은 아주 감도 높은 솔루션을 제공하여 신속한 스크리닝부터 정확하고 높은 품질의 확증 결과에 이르는 실험실내 법의학 분석을 수행하는 데 도움을 줍니다.
SWGDRUG의 최신 가이드(버전7.0, 2014년 8월 14일)는 카테고리 A 검사를 사용할 때 하나 이상의 다른 A, B 또는 C 카테고리를 사용해야 한다고 지적하고 있습니다. 카테고리 A를 사용하지 않는 경우 최소 3개의 검증된 기법을 사용해야 합니다. 이때 3개 중 2개는 카테고리 B여야 합니다. Thermo Scientific은 이러한 분석 도구를 다수 공급하고 있습니다.
당사의 시스템은 품질과 무결성을 훼손할 위험 없이 시료 미처리량을 해소할 수 있도록 설계되어 고객이 새로운 차세대 합성 약물에서 앞서 나갈 수 있도록 합니다.
카테고리 A | 카테고리 B | 카테고리 C |
구조 | 선택성 | 추정 |
|
|
당사의 솔루션들은 처리량이나 감도를 최적화하든, 구성요소부터 전체 워크플로 옵션까지 미래의 연구실을 구성하든 관계없이 기존 작업에 통합할 수 있도록 설계되었습니다.
현장 법 집행 담당자들이 어디에 있던지 마약류 분석 실험실과 동일한 정확성과 신뢰성을 제공합니다. 실험실에서 검증된 Raman 분광계를 사용하면 마약류, 각성제, 항우울제, 환각제, 진통제를 쉽게 식별할 수 있습니다.
Fort Wayne 경찰국은 Thermo Scientific TruNarc 분석기를 일선에 배치하여 기존에 볼 수 없었던 수준의 약물 감식을 통해 법집행의 성과를 높였습니다. Fort Wayne 경찰국의 Jonathan Bowers는 TruNarc가 판도를 바꿨으며, 이 분석기를 사용하여 무엇이 배송되었는지, 무엇이 판매 또는 구매되었는지, 압수 대상이 무엇인지 그리고 사람들이 무엇에 중독되었는지 경찰들이 현장에서 신속하게 정보를 제공받을 수 있었다고 말합니다.
Nicolet iS 50 | GCMS | GC Orbitrap | QE Focus | |
---|---|---|---|---|
분석 방법 | FTIR, Raman | 기체 크로마토그래피, 질량 분석법 | 기체 크로마토그래피, 질량 분석법 | 질량 분석법 |
SWGDRUG 카테고리 | A: 구조 | A: 구조 B: 선택성 | A: 구조 B: 선택성 | B: 선택성 |
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | ||||
시료 전처리 | 최소 | 보통 | 중간 | 최소 |
시료 처리량 | – | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 중간 ~ 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
직접 주입 액세서리 | iTX ATR, GC-IR | DEP/DIP | – | DART |
Nicolet iS 50 | 삼중 사중극자 질량 분석기 | Q Exactive Focus 질량 분석기 | |
---|---|---|---|
정량 | |||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | |||
GC에 연결 | |||
LC에 연결 | |||
MS에 연결 |
Chromeleon CDS 소프트웨어 | Tracefinder 소프트웨어 | |
---|---|---|
NIST 스펙트럼 라이브러리 | ||
SWGDRUG 스펙트럼 라이브러리 | ||
mzCloud 스펙트럼 라이브러리 |
현장 법 집행 담당자들이 어디에 있던지 마약류 분석 실험실과 동일한 정확성과 신뢰성을 제공합니다. 실험실에서 검증된 Raman 분광계를 사용하면 마약류, 각성제, 항우울제, 환각제, 진통제를 쉽게 식별할 수 있습니다.
Fort Wayne 경찰국은 Thermo Scientific TruNarc 분석기를 일선에 배치하여 기존에 볼 수 없었던 수준의 약물 감식을 통해 법집행의 성과를 높였습니다. Fort Wayne 경찰국의 Jonathan Bowers는 TruNarc가 판도를 바꿨으며, 이 분석기를 사용하여 무엇이 배송되었는지, 무엇이 판매 또는 구매되었는지, 압수 대상이 무엇인지 그리고 사람들이 무엇에 중독되었는지 경찰들이 현장에서 신속하게 정보를 제공받을 수 있었다고 말합니다.
Nicolet iS 50 | GCMS | GC Orbitrap | QE Focus | |
---|---|---|---|---|
분석 방법 | FTIR, Raman | 기체 크로마토그래피, 질량 분석법 | 기체 크로마토그래피, 질량 분석법 | 질량 분석법 |
SWGDRUG 카테고리 | A: 구조 | A: 구조 B: 선택성 | A: 구조 B: 선택성 | B: 선택성 |
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | ||||
시료 전처리 | 최소 | 보통 | 중간 | 최소 |
시료 처리량 | – | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 중간 ~ 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
직접 주입 액세서리 | iTX ATR, GC-IR | DEP/DIP | – | DART |
Nicolet iS 50 | 삼중 사중극자 질량 분석기 | Q Exactive Focus 질량 분석기 | |
---|---|---|---|
정량 | |||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | |||
GC에 연결 | |||
LC에 연결 | |||
MS에 연결 |
Chromeleon CDS 소프트웨어 | Tracefinder 소프트웨어 | |
---|---|---|
NIST 스펙트럼 라이브러리 | ||
SWGDRUG 스펙트럼 라이브러리 | ||
mzCloud 스펙트럼 라이브러리 |
GC-IR 인터페이스와 Thermo Scientific Nicolet 푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광분석기의 결합은 높은 성능과 쉬운 분리 및 식별 기능을 제공합니다. 이는 여러 성분의 유기 시료를 분석하는 데 효과적입니다. 탁월한 감도를 얻으려면 분리 기능 GC를 추가하십시오.