Search Thermo Fisher Scientific
시장의 끊임없이 변화하는 요구 사항, 내부 변화 및 외부 규정을 충족하려면 혼합 및 배합 과정에서 유연한 특성 분석이 필수적입니다.
하나의 시스템에 여러 장비 기능
(예: 혼합, 특성 분석 등)을 결합하여 사용하면 실험실 규모에서 대규모 생산 공정을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 공정을 평가하고 새로운 제형을 개발하는 동안 공간, 재료 및 시간을 절약할 수 있습니다.
토크 레오미터는 재료 개발, 공정 개발 및 품질 관리를 위한 고도로 모듈화된 측정, 혼합 및 압출 시스템입니다. 용융 거동, 첨가제의 영향, 온도 안정성, 전단 안정성, 용융 점도 등 제품 및 공정 개발을 위한 공정 관련 재료 데이터를 쉽게 얻을 수 있습니다.
유연한 Thermo Scientific HAAKE PolyLab 토크 레오미터는 단 하나의 장비로 다양한 재료 개발 작업을 수행할 수 있어 시간과 투자 비용을 절약할 수 있습니다. 교체 가능한 처리 장치를 검증된 구동 및 측정 장치에 몇 초 만에 부착할 수 있습니다. 또한 전체 장비를 직관적인 소프트웨어로 제어할 수 있습니다.
Thermo Scientific HAAKE PolyLab RheoDrive 시스템은 장비의 기본 구동 장치로서, 탁상용 및 이동식 독립형 버전으로 제공됩니다. 여기에는 장비의 측정 시스템을 구동하고 재료 가공 및 검사 중에 토크를 모니터링하는 데 필요한 토크 레오미터의 모든 요소가 포함되어 있습니다.
HAAKE PolyLab 시스템의 모든 측정 시스템은 "연결 즉시 측정(plug and measure)" 기능을 통해 RheoDrive 시스템에 빠르게 연결할 수 있으며, 특수 측정, 제어 및 평가 기술을 갖추고 있습니다.
Thermo Scientific HAAKE PolyLab Rheomix 실험실 측정 혼합기는 전단 에너지와 온도에 대한 재료의 반응을 특성 분석하여 용융, 분해, 가소화, 흐름 및 경화 거동을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 소량의 새로운 재료를 생산하는 데에도 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific HAAKE PoyLab Rheomex 실험실 압출기는 폴리머의 배합 및 가공과 유변학적 특성 분석을 위해 단일, 병렬형 이축(twin-screw) 및 원추형 이축압출기(twin-screw extruders)로 사용할 수 있습니다.
폴리올레핀부터 열가소성 물질 및 고무에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 다양한 단축압출기(single-screw extruders)가 제공됩니다. 다양한 업스트림 및 다운스트림 액세서리는 cast film, blown film, strandline 또는 모세관 유변학적 측정과 같은 응용 분야에 사용됩니다.
독자적인 모듈식 설계를 채택한 Thermo Scientific HAAKE PolyLab 이축(twin-screw) 배합기는 실험실 규모의 크기와 적은 시간과 재료만으로 결과를 얻을 수 있으면서도 생산 규모의 동종 제품과 비슷한 결과를 제공합니다. 이 제품은 상단 절반을 위로 들어 올릴 수 있는 분할 배럴 설계로 새로운 제형을 간편하게 연구할 수 있습니다. 다양한 업스트림 및 다운스트림 액세서리와 병렬형 이축(twin-screw)을 위한 모듈식 스크류 설계를 갖춘 이 토크 레오미터 설정은 배합부터 가공, 새로운 제형의 특성 분석에 이르기까지 다양한 R&D 공정에 유용합니다.
HAAKE PolyLab 시스템을 사용하면 공정 관련 조건에서 유변학적 검사를 수행할 수 있습니다. 검사할 재료와 원하는 전단 속도 범위에 따라 다양한 모세관 다이(capillary die)를 사용할 수 있으며, 이를 통해 유변학적 거동을 안정적으로 측정할 수 있습니다. 이는 기계 및 도구 설계는 물론 최종 제품의 최적화에도 매우 중요한 요소입니다.
폴리머 재료 및 세라믹 매스와 같은 기타 유체는 일반적으로 가장 순수한 형태로 최종 제품으로 가공되지 않습니다. 최종 제품에 원하는 특성을 부여하기 위해 가공 첨가제, 안료, 필러 및 수정제를 원래 재료에 첨가하는 경우가 많습니다. 이러한 첨가제 외에도 분자량과 분포도 폴리머의 유동 특성에 큰 영향을 미칩니다.
일반적인 검사를 통해 다음 사항을 측정합니다.
Thermo Scientific HAAKE PolySoft 소프트웨어는 버튼 하나로 정확한 시스템 설정과 사전 프로그래밍된 방법을 사용하여 QC를 안내합니다. 또한 시스템 소프트웨어는 여러 국가에 걸쳐 있는 비즈니스 및 프로세스를 위해 여러 언어로 제공됩니다. 또한 사용자가 여러 가지 작업을 수행하기 위해 하나의 소프트웨어 시스템만 학습하면 되기 때문에 시간을 절약하고 운영 오류를 줄일 수 있습니다.
HAAKE PolyLab QC 시스템 | HAAKE PolyLab OS 시스템 | |
점유 면적 | 소형 실험대용 | 플로어 스탠딩형(floor-standing), 이동식 |
최대 토크 | 270 Nm | 300 Nm(RD7) 또는 400 Nm(RD16) |
다양한 측정 시스템을 연결할 수 있는 유연성 | 예 | 예 |
혼합기 | ~60 ccm, 300 ccm | ~60 ccm, 300 ccm |
단축압출기(single-screw extruder) | L:D 19:25 | 다양한 L:D 비율 |
이축압출기(twin-screw extruder) | 원추형 스크류만 해당 | 분할 스크류 설계의 원추형 및 병렬형 스크류 |
모세관 유변측정법 | Rod, slit (balance 포함) | Rod, slit (balance 및 melt-pump 포함), extensional dies |
압출후(Post-extrusion) 시스템 | 다양한 dies, water bath, pelletizer, 다양한 take-off 시스템 | 다양한 dies, water bath, pelletizer, 다양한 take-off 시스템 |
애플리케이션 예 | ||
혼합기 테스트 | PVC, 고무에 가장 적합 | 예 |
필터 테스트 | 예 | 예 |
다운스트림 응용 분야의 예 | Cast film, blown film, strandline, 모세관 유변학 | Cast film, blown film, strandline, 모세관 유변학 |
엔지니어링 및 고온 폴리머 재료 배합 | 아니오 | 예 |
모세관 유변학 | 예, 특히 PVC의 경우 | 용융 펌프를 사용하는 병렬형 이축압출기(twin-screw extruder)를 통한 자동 유변학 |
전도율 측정 | 예 | 예 |
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |