Search Thermo Fisher Scientific
이축 압출(twin-screw extrusion)은 폴리머 혼합 및 배합을 위한 표준 기술이지만 신소재 개발과 같은 다른 응용 분야로도 확장되고 있습니다. 압출기는 높은 수준의 공정 유연성과 공정 파라미터 제어를 제공하며 광범위한 제품을 생산할 수 있습니다. 베이스 매트릭스와 여러 첨가제가 새로운 화합물로 변환되는 연속 혼합 공정인 이축 압출(twin-screw extrusion)은 기존의 폴리머 가공을 넘어 여러 분야에 이점을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
Thermo Scientific 압출기 및 배합기는 광범위한 공정 요구 사항에 맞게 유연성, 효율성 및 안정성을 갖춘 확장성을 제공하도록 설계되었습니다.
실험실 규모의 압출기는 실험을 수행하는 데 소량의 물질만 필요하므로 수 많은 실험을 효과적이고 비용 효율적으로 수행할 수 있으며 귀중한 실험실 공간도 절약할 수 있습니다.
Thermo Scientific 실험실 규모 이축압출기(twin-screw extruders)를 사용하면 스크류 직경을 11, 16, 24mm로 쉽게 확장할 수 있습니다.
새롭고 혁신적인 소재를 개발하는 과정에서 종합적인 특성 분석이 필수적인 경우가 많습니다. Thermo Scientific HAAKE PolyLab 토크 레오미터는 오늘날(그리고 미래의) 품질 관리 및 R&D 요구 사항을 충족하도록 설계된 측정 혼합기 및 압출기 시스템입니다. 이 모듈식 시스템은 교체 가능한 혼합기, 단축압출기(single-screw extruder) 또는 원추형/병렬형 이축압출기(twin-screw extruders)에 연결할 수 있는 토크 레오미터 드라이브로 시작합니다. 물질 특성을 분석하고, 생산 공정을 시뮬레이션하고, 모세관 유변학을 수행하여 실제 공정 조건에서 흐름 특성을 파악합니다.
신약 개발 시 출시 기간 단축, 고가의 API 낭비 감소, 개발 비용 최소화로 제약 제조업체에게 확실한 경쟁 우위를 제공합니다. Thermo Scientific 제약용 압출기 및 관련 분석 장비는 타당성 연구에서 제조에 이르는 경로를 단축하고 약물 제형 문제를 극복하는 데 도움을 줍니다.
Thermo Scientific Process Control Rheometer(PCR) 시리즈는 점도와 용융 흐름 지수의 연속적인 실시간 측정에 이상적이며, 폴리머와 기타 관련 물질의 생산 또는 재활용 시 높은 품질을 보장합니다.
Thermo Scientific 마이크로 배합기는 폴리머, 제약, 생물과학 및 나노 기술 R&D에 적합한 원추형 이축압출기(twin-screw extruders)입니다. 모든 모델은 배합에 5g(또는 7밀리리터)만큼 소량의 물질을 사용합니다. 이는 고가 또는 소량의 물질을 배합할 때 특히 유용합니다. 강제-피더 부착 옵션을 사용하면 매우 적은 양의 물질도 연속적으로 압출할 수 있습니다.
배럴 직경(mm) | 배럴 길이 L/D | Da/Di | 달성 가능한 출력 (kg/h)* | 온도 (°C) | 스크류 설계 | 최대 스크류 속도(rpm) | 온도 영역** | 구동 전력(kW) | |
HAAKE MiniCTW | 원추형 | 0.01–0.1 | 300 | 원추형 공동 및 카운터 회전 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
Pharma mini HME | 원추형 | 0.01–0.1 | 280 | 원추형 공동 및 카운터 회전 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
MiniLab 3 | 원추형 | 0.01–0.1 | 350 (420) | 원추형 공동 및 카운터 회전 | 360 | 2*** | 0.4 | ||
실험실 규모 | |||||||||
Pharma 11 | 11 | 40 | 1.72 | 0.02–2.5 | 280 | 병렬 공동 회전 | 1000 | 8 | 1.5 |
Process 11 | 11 | 40 | 1.72 | 0.02–2.5 | 350 (450) | 병렬 공동 회전 | 1000 | 8 | 1.5 |
Process 16 | 16 | 40 | 1.73 | 0.4–20 | 350 (450) | 병렬 공동 회전 | 1000 | 8 | 3.7 |
Rheomex PTW 16 OS | 16 | 25 (40) | 1.73 | 0.2–10 | 400 (450) | 병렬 공동 회전 | 1100 | 7 (10) | 7 (16)**** |
Rheomex PTW 24 OS | 24 | 28 (40) | 1.77 | 0.5–50 | 400 (450) | 병렬 공동 회전 | 1100 (560) | 7 (10) | 16 (7)**** |
Rheomex CTW 100 OS | 원추형 | 0.2–5 | 450 | 원추형 카운터 회전 | 250 | 3 | 7 (16)**** | ||
파일럿 공정 및 생산 | |||||||||
TSE 24 MC | 24 | 28 (40) | 1.77 | 0.5–50 | 400 (450) | 병렬 공동 회전 | 500 (1000) | 7 (10) | 5.5 (11) |
Pharma 16 | 16 | 40 | 1.73 | 0.2–5 | 300 | 병렬 공동 회전 | 1000 | 8 | 2.5 |
Pharma 24 | 24 | 40 | 1.77 | 0.5–20 | 300 | 병렬 공동 회전 | 1000 | 8 | 11 |
L/D = 외경 대비 flighted screw 길이의 비율
PC = 외부 컴퓨터 컨트롤
TS = 통합 터치스크린 컨트롤
* = 재질에 따라 다름
** = 배럴 길이에 따라 다름
*** = 일반적인 설정점
**** = PolyLab 구동 장치로 구동
( ) = 옵션