Thermo Fisher Scientific 이축압출기(twin-screw extruder)
Thermo Scientific 이축압출기(twin-screw extruder)는 소규모 배치(batch), 실험실 규모 압출에서 파일럿 규모의 생산까지 전환할 수 있는 유연한 배합 구성을 제공합니다.
실험실 규모 이축압출기(twin-screw extruder)를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 생산 시뮬레이션 및 공정 최적화
  • 다양한 배럴 포트를 통해 다양한 첨가제(고체 및 액체) 공급
  • 다양한 응용 분야 및 검사 조건을 빠르고 쉽게 구성
Process 11 병렬형 이축압출기(twin-screw extruder)
Thermo Scientific Process 11 이축압출기(twin-screw extruder)와 액세서리 설계, 병렬 세그먼트형 스크류를 통해 파일럿 및/또는 생산 규모로 확장할 수 있는 동시에 배치(batch) 및 연속 공정이 가능합니다.
  • 세그먼트형 스크류 설계, 조정 가능한 배럴 길이 및 온도 영역으로 시간당 최소 20 g에서 2 kg의 배합까지 탁월한 혼합 결과를 얻을 수 있습니다. 최소한의 시료량으로 단일 연속 공정에서 Design of Experiments(DoE)를 수행할 수 있습니다. 유연한 세그먼트형 스크류 설계와 배럴을 따라 독립적으로 조절 가능한 일곱 개의 온도 영역으로 다양한 응용 분야를 지원합니다.
  • 펠릿, 분말 및 액체용 배럴을 따라 분할된 공급 및 배출 포트는 표준 펠릿과 함께 작동하며 사전 혼합 단계가 필요없게 만듭니다. 추가 재료 투입 또는 배출을 위해 최대 6개의 추가 포트를 사용할 수 있습니다.
  • 실험실 규모에서 연속 공정은 DoE 효율성을 높일 수 있습니다. 세척 단계 없이 공정 중에 물질 구성을 변경할 수 있어 배치(batch) 공정에 비해 시간과 재료를 절약할 수 있습니다.
  • 식품 및 화장품 산업용으로 설계된 위생(hygienic) 모델도 사용할 수 있습니다. 제품과 접촉하는 부품은 위생 등급 강철로 제조됩니다.
Process 16 이축압출기(twin-screw extruder)
Thermo Scientific Process 16 이축압출기(twin-screw extruder)는 공정 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 옵션과 액세서리를 갖춘 고도로 모듈화된 압출 시스템입니다. 
  • 폴리머, 식품 및 제약 산업을 위한 빠르고 안정적인 물질 개발
  • 최소 0.4 kg 또는 최대 18 kg/h의 물질을 사용하여 공정 파라미터와 제형 최적화
  • 완전 포트형 배럴은 상단 또는 측면 공급을 통해 배럴을 따라 재료를 계량할 수 있습니다. 측면 공급은 베이스 매트릭스에 통합되는 낮은 벌크 밀도 필러(filler)의 양을 증가시킵니다.
  • 모든 피더 컨트롤러가 통합되어 있습니다. 즉, 연결된 피더가 압출기에 의해 자동으로 감지되어 HMI에 표시됩니다.
  • 세그먼트형 스크류 설계는 다양한 전달, 혼합 및 압출 요소와 공정 요구 사항에 정확히 일치하도록 개별적으로 구성할 수 있습니다.
  • 스크류 요소는 외경과 내경의 비율이 1.73:1로 설계되어 자유 부피(free-volume)가 큽니다. 스크류 직경이 16 mm인 이 설계를 통해 대형 펠릿, 플레이크, 섬유 또는 저부피 밀도 필러(filler)와 같은 까다로운 물질을 성공적으로 처리할 수 있습니다.
  • 식품 및 화장품 산업용으로 설계된 위생(hygienic) 모델도 사용할 수 있습니다. 제품과 접촉하는 부품은 위생 등급 강철로 제조됩니다.
TSE 24 MC 이축압출기(twin-screw extruder)
Thermo Scientific TSE 24 MC 이축압출기(twin-screw extruder)와 같은 파일럿 규모의 압출기는 소규모 배치(batch) 생산을 위한 탁월한 선택입니다.
  • 소규모 제조에서 최대 50 kg/h 처리량 제공
  • 실제 수명 조건에서 공정 파라미터 최적화
  • 완전 포트형 배럴을 이용하여 상단 또는 측면 공급을 통해 배럴을 따라 재료를 계량할 수 있습니다.