Search Thermo Fisher Scientific
압출기 및 토크 레오미터는 폴리머, 제약 및 식품 생산 등 다양한 영역에서 물질의 혼합, 배합 및 가공을 위한 표준 도구입니다. Thermo Fisher Scientific은 효율성을 높이는 데 도움이 되는 유연한 실험실 압출기를 제공합니다.
최근의 폴리머 화합물 조성은 매우 복잡하고 많은 성분을 포함할 수 있습니다. 이러한 첨가제 및 필러 중 일부를 폴리머 매트릭스에 균일하게 분산시키는 것은 어려울 수 있습니다. 첨단 압출 장비는 배합 최적화를 통해 이러한 복잡한 폴리머 물질의 생산을 용이하게 합니다.
재활용 물질의 품질은 플라스틱 폐기물의 폴리머, 원산지 및 품질에 따라 달라집니다. 재활용 물질의 품질은 충진 거동부터 압출 공정 및 최종 물질 특성에 이르기까지 공정 조건에 영향을 미칩니다.
실험실 규모의 압출기 및 측정용 혼합기는 다음과 같은 작업을 위한 효율적인 도구입니다.
폴리머의 특성과 해당 제조 공정을 최적화하려면 물질에 대한 심도 있고 근본적인 이해가 필요합니다. 여기에는 용융 거동 및 점도, 첨가제의 영향, 온도 및 전단 안정성과 같은 중요한 특성이 포함됩니다. 압출 및 유변 측정 장비는 이러한 파라미터를 정확하게 제어하고 측정하는 데 이상적입니다.
3D 인쇄는 고유한 폴리머 필라멘트를 사용합니다. 이축압출기(twin-screw extruders)는 이러한 필라멘트 생산에 가장 적합한 균일한 혼합물로 여러 물질을 혼합할 수 있는 유연한 접근 방식을 제공합니다.
배터리 슬러리 생산은 일반적으로 교반 용기에 일괄 배합을 사용하여 활성 물질, 카본 블랙, 용매, 바인더 및 첨가제를 배합합니다. 이축(twin-screw) 배합을 사용하면 정밀하게 제어된 물질 전단 및 처리량, 열 전달 및 체류 시간으로 연속적인 생산 공정을 제공하므로 배터리 슬러리의 품질을 개선할 수 있습니다.
제약업체는 API 용해도부터 공정 안정성, 미각 마스킹, 장용제 및 특수 제형에 이르기까지 생산 공정 전반에 걸쳐 여러 가지 중요한 과제에 직면합니다. Thermo Scientific 압출기 및 관련 분석 장비는 약물 제형화 및 생산을 위해 설계되어 실현 가능성 연구에서 생산에 이르는 과정을 단축합니다.
압출은 식품 개발 및 생산의 일반적인 측면인 동시에 새로운 기능성 식품을 만드는 데 중요한 지원 역할을 합니다. 신중하게 선택한 가공 파라미터를 통해 질감, 모양, 색상 및 맛과 같은 식품의 다양한 측면을 제어하고 향상시킬 수 있습니다. 식품 압출은 대체육, 파스타, 시리얼, 스낵, 조미료, 영양 첨가제 및 동물 사료 제품을 생산하기 위해 확립된 다용도 방법입니다.
연속적으로 작동하는 이축압출기(twin-screw extruders)는 루스 파우더, 압착된 물질 등으로 구성된 많은 화장품 및 개인 위생 용품에 탁월한 혼합 및 배합 기능을 제공합니다. 압출기는 한 번의 단계로 다양한 분말 및 액체 원료로부터 균일한 혼합물을 생성할 수 있습니다. 압출기 내에서 다양한 범위의 여러 구역에서 온도를 제어할 수 있으므로 가공 중 전체 혼합물의 점도를 조절하는 데 도움이 됩니다.