Search Thermo Fisher Scientific
약품 제제의 무기 음이온과 양이온 측정 및 정량화를 가속화합니다. 모든 약품의 절반 가량은 염 형태로 조제하여 투약됩니다. 다양한 선택 옵션을 제공하는 무기 및 유기 이온은 약품 성분의 짝이온으로 사용할 수 있으며 용해성, 안정성 및 용해율과 같은 생물학적 및 물리화학적 특성을 변경하기 위해 각각 다른 이온을 사용합니다. 다양한 짝이온 및 활성 제약 성분(API)의 스크리닝 및 어세이는 제약 성분의 염류에 대한 품질 관리(QC)에서 염 형태를 식별하고 API의 질량 평형을 확인하는 데 매우 중요합니다.
Vanquish Charged Aerosol Detector(CAD)의 준범용 검출 기능을 가진 Thermo Scientific Vanquish UHPLC 시스템은 개선된 분리 속도 및 분해능으로 짝이온을 검출하고 정량화할 수 있습니다. 향상된 선형 동적 범위 및 정확하고 일관된 반응을 제공하는 이 검출기는 미량의 불순물, 짝이온 및 API를 화학 구조와 상관 없이 동시에 측정할 수 있습니다. 나노그램 미만 수준의 감도로 거의 모든 비휘발성 및 대부분의 준휘발성 분석물을 측정할 수 있습니다. 하전 에어로졸 검출기는 모든 크로마토그래피 실험실에 강력한 도구를 제공하여 신약 발견 능력을 확장할 수 있습니다.
Dionex ICS-6000 Hybrid HPIC 시스템은 전체 범위의 짝이온 어세이를 제공하는 최고급 이온 크로마토그래피(IC) 시스템입니다. 이 고성능 용리액 자동 제조 IC(RFIC) 시스템은 최대 5000 psi의 압력에서도 작동할 수 있습니다. 이 고압 작동 기능은 제약 실험실의 요구에 따라 표준 길이의 작은 입자 컬럼을 사용하여 속도 저하 없이 더 높은 분해능을 얻거나 더 짧은 컬럼(150mm)을 사용하여 더 높은 유속과 고처리량을 얻을 수 있는 유연성을 제공합니다.
장시간 동일한 분석법(Method)을 실행할 수 있도록 설계된 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 시스템은 유지 비용은 최소로 하면서 필요한 신뢰성을 제공합니다. 전체 시스템 모니터링 기능과 함께 간소화된 배관 레이아웃을 제공하기 때문에 IC에 초보자도 시스템에 금방 익숙해질 수 있습니다. 또한 정밀한 자동 용리액 제조, 시료 전처리로 시간이 단축되고 재현성이 향상됩니다.
Thermo Scientific Chromeleon 7.2 Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어는 크로마토그래피와 일상적 정량 분석용 워크플로우를 결합하여 21 CFR Part 11을 준수하는 GMP 또는 GLP 사업 환경에서 Thermo Scientific 기기들의 완전한 통합을 제공합니다. 하나의 애플리케이션으로 짝이온 어세이 데이터를 빠르고 쉽게 처리하고 보고합니다.
당사의 학습 센터에서 이온 크로마토그래피를 사용한 약품 짝이온 분석과 USP 약물 모노그래프 및 어세이에 대한 자세한 내용을 확인해 보십시오.