Search Thermo Fisher Scientific
비용 효율적인 Thermo Scientific ARL XRD instruments 장비는 산업 실험실에서의 일상적 품질 관리부터 대학 및 기업에서 동적 연구 및 제형 결정에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 광물부터 의약품까지 다양한 물질을 빠르고 정확하게 분석할 수 있습니다. 이러한 장비는 시간이 오래 걸리는 재정렬(re-alignment) 없이 몇 초 만에 다양한 샘플 유형과 분석 조건에 맞춰 쉽게 조정할 수 있습니다.
ARL X'TRA Companion은 일상적인 제어에 완벽하게 적합한 θ/θ Bragg-Brentano 벤치탑 X선 회절계입니다. 최첨단 구성은 고급 기술 기능을 사용하여 정확성, 정밀도, 안전성 및 사용 편의성을 제공합니다. 또한 원클릭 데이터 처리 소프트웨어가 함께 제공되어 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
ARL EQUINOX X선 회절 분석기에는 다양한 각도에서 모든 회절 데이터를 동시에 수집하는 고유 수집 도구인 곡선형 위치 감지 검출기도 들어있습니다. 검출기를 사용하면 분말, 벌크 물질, 박막 등을 모두 실시간으로 회절 실험을 할 수 있어 분석도 빠르게 하고, 탁월한 분해능을 얻을 수 있습니다. 단 몇 분 만에 샘플 대부분을 분석하여 원하는 각종 분해능을 얻을 수 있습니다.
ARL X'TRA Companion | ARL EQUINOX 100 |
산업용 일상 제어 벤치탑 XRD | 손쉽게 이동할 수 있는 QA/QC, 학술 및 일반 분석용 벤치탑 XRD |
Thermo Fisher는 재료 과학자와 엔지니어가 다양한 물질을 정성, 정량, 고급 구조 분석할 수 있는 벤치탑 X선 회절(XRD) 장비 를 제공합니다. 이러한 장비는 기업 실험실에서 하는 일상적 품질 관리, 동적 연구, 제형 측정, 그리고 대학과 산업 현장에서 이루어지는 연구 개발 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
ARL X-ray 회절(XRD) 분석기를 사용하면 산업 공정 제어에 필요한 일상적 품질 관리 정량화는 물론 구조, 질감, 잔류 응력, 다형성, 반응성, 분말, 고체, 박막 형태의 첨단 물질 동특성을 실시간으로 측정할 수 있어 연구자들이 광범위한 분석을 할 수 있습니다. 부품,집적회로 분야에서 기초 기술로 쓰이는 이러한 장비를 사용하면, 광업, 제약, 고분자, 반도체 연구 분야에서 결정화된 샘플의 구성과 구조 배열을 분석하고 이해할 수 있습니다.
다양한 ARL EQUINOX XRD 장비는 각종 분석 조건에서 여러 가지 샘플 유형에 맞게 조정할 수 있습니다. 샘플 어댑터는 번거로운 재배열(re-alignment) 없이 몇 초 만에 쉽게 교체할 수 있습니다. 고정식 비회전 샘플 스테이지부터 회전 샘플 홀더가 있는 6 포지션 자동 샘플 교환기, 온도 제어 스테이지에 이르기까지 각종 액세서리 스테이지가 있습니다.
Security Suite가 포함된 Thermo Scientific SolstiX XRD 소프트웨어를 사용하면 제약 회사들은 미국 연방 의약품국의 21 CFR Part 11 규제 요건을 준수할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 실험실에서 사용자를 인증하고, 책임 기록과 데이터 무결성 보호에 필요한 진정한 전자 서명을 획득하고, 완전한 감사 추적을 확보할 수 있으며, 전자 기록의 보안도 유지할 수 있습니다.