Search Thermo Fisher Scientific
학교 수업에서 일반적인 측정, 차세대 혁신적 물질 발견을 위한 연구에 이르기까지, Thermo Scientific ARL X-선 회절(XRD) 분석기는 모든 실험실 환경에 맞도록 설계하였습니다. Thermo Scientific의 X-선 회절(XRD) 벤치탑 장비 제품군에는 이동식 실험실에 적합한 운반 가능한 시스템부터 대학교와 산업 환경에 적합한 수준 높고 종합적인 기능을 갖춘 시스템까지 다양할 모델이 있습니다. 또한, 사용이 편리한 소프트웨어를 이용하여 다양한 데이터와 함께 분석 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL X-선 회절(XRD) 분석기 제품군은 거의 모든 물질을 비파괴 방식으로 빠르게 분석합니다. 실험실에서 이루어지는 연구 활동에 필요한 각종 환경에 맞춰 설계한 다양한 제품이 있습니다.
산업용 일상 관리 벤치탑 XRD | |
작고 경제적인 Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 X-선 회절(XRD) 분석기는 QA, QC, 교육, 일반적인 X선 회절 용도로 설계한 XRD 장비입니다. 독립형 이동 가능한 벤치탑 장비로써 기존 회절 분석기 공간의 1/3만 차지하여 매우 유연하게 운용할 수 있습니다. 외부 수냉이 필요 없으며, 표준 전원 콘센트에 연결할 수 있습니다. 이 장비는 속도나 성능 저하 없이 작동을 단순화합니다. 특정 실시간 감지 모드가 있어 수 초 내에 측정할 수 있습니다.
|
Thermo Fisher Scientific은 분석 요구를 지원하고 프로세스 제어를 개선하는 독창적인 제품 솔루션으로 지속해서 혁신을 이루고 있습니다.
ARL X’TRA Companion 회절 분석기는 산업 시험실의 일상적인 QC/QA의 비용 효율적인 솔루션으로 완벽하게 설계되었습니다. 최첨단 솔리드 스테이트 2D 검출기로 몇 분 이내에 고해상도 데이터를 수집할 수 있습니다.
이 견고하고 정확한 벤치탑 X선 회절 분석기는 원클릭 Rietveld 정량화 기능과 LIMS로의 자동 결과 전송 기능을 갖추고 있으며, 국제 X-선 안전 규정을 준수합니다.
|
ARL 9900 XRF/XRD 분석기 | ARL 9900 Total 시멘트 분석기 | ARL 9900 DRI 분석기 | ARL 9900 Pot Flux 분석기 |
하나의 장비에 통합되어 있는 완전한 동시 및 순차적 기능을 통해 비용을 절감하고 산업 프로세스에서 품질 관리를 수행할 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF 시리즈는 간단하고 효율적인 구성이 필요하면 혁신적인 SmartGonio 고니오미터를, 보다 수준 높고 유연한 분석이 필요하면 범용 고니오미터를 장착할 수 있습니다. 최대 24개의 모노크로메이터 고정 채널을 통해 신속한 동시 분석을 수행하여, 철강, 구리, 알루미늄, 시멘트, 광업 등 다양한 산업 부문에서 요구되는 높은 정밀도를 제공합니다.
| 간단한 작업 한 번으로 케미컬 및 상 분석을 수행하여, 시멘트 공장에서 탁월한 공정 제어를 달성하고 연료도 절약하십시오.
Thermo Scientific ARL 9900 Total 시멘트 분석기는 X-선 형광(XRF) 및 X-선 회절(XRD) 기술을 결합하여 결정질 시료 특성을 보다 우수하고 완벽하게 분석합니다. 원료 밀의 석영, 핫 밀, 클링커의 유리 석회, 클링커 상, 석회석, GBFS, 포졸란 또는 시멘트 내의 클링커 성분과 같은 시멘트 첨가물 등 다양한 화합물을 제어할 수 있습니다. 클링커 상 분석을 통해 일관된 클링커 품질을 확보할 수 있는데, 이는 고성능 콘크리트 제조의 핵심입니다.
| 간단한 작업 한 번으로 케미컬 및 상 분석을 수행하여, 고객의 철 생산 공정을 완벽하게 제어하십시오.
Thermo Scientific ARL 9900 DRI 분석기는 X-선 형광(XRF) 및 X-선 회절(XRD) 기술을 결합하여 결정질 시료 특성을 보다 우수하고 완벽하게 분석합니다.
DRI/HBI 공정에서 산화철, 특히 FeO 레벨, 시멘타이트, 전철(toal iron) 및 금속화 정도와 같은 다양한 화합물을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 고성능 공정의 핵심인 일관된 DRI 품질을 확보할 수 있습니다.
오염을 방지하기 위해 샘플 위의 튜브를 이용해 믿을 수 있는 결과 도출
| 간단한 작업 한 번으로 케미컬 및 상 분석을 수행하여, 알루미늄 전기분해 공정을 완벽하게 제어하십시오.
Thermo Scientific ARL 9900 Total 시멘트 분석기는 X-선 형광(XRF) 및 X-선 회절(XRD) 기술을 결합하여 결정질 시료 특성을 보다 우수하고 완벽하게 분석합니다.
알루미늄 전기분해 과정에서 형석 (CaF2), 치올라이트 (과잉 AlF3), 빙정석 및 커런덤 (α-Al2O3), 필요한 경우 총 Ca 및 총 Mg까지, 다양한 화합물을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 고성능 공정의 핵심인 일관된 전기분해 조건을 확보할 수 있습니다.
오염을 방지하기 위해 샘플 위의 튜브를 이용해 믿을 수 있는 결과 도출
|
Security Suite가 포함된 Thermo Scientific SolstiX XRD 소프트웨어는 ARL EQUINOX X-선 회절 분석기의 전체 제품군과 함께 사용할 수 있으며, 이를 통해 제약 회사는 21 CFR Part 11을 확실하게 준수하면서, 동시에 높은 수준의 결과를 얻을 수 있습니다.
SolstiX XRD 소프트웨어
Security Suite를 장착한 SolstiX XRD 소프트웨어를 이용하여 실험 데이터와 데이터 신뢰성을 안전하게 확보하십시오.
이 보안 패키지는 Thermo Scientific의 모든 ARL EQUINOX X-선 회절 분석기와 함께 사용할 수 있으며, 21 CFR Part 11을 준수합니다.
다음 표를 참고하여 주요 ARL EQUINOX X-선 회절 분석기를 비교해 보십시오.
ARL X'TRA Companion | ARL EQUINOX 100 | |
제품 이미지 | ||
일상 관리용 독립형 벤치탑 XRD | 일반적인 분석 및 연구 실험실용 독립형 벤치탑 XRD | |
일상 상 분석 | ||
21 CFR 11 | ||
초보 사용자를 위한 사용 용이성 | ||
학술 및 R&D에 최적화 -가열 챔버 -Non-ambient 분석 -비반사 입사 및 반사율 측정 -투과 분석 |