Search Thermo Fisher Scientific
물질의 원소 분포에 대한 맵핑, 작은 스폿(spot) 분석 또는 미지 시료 식별 등의 다양한 작업에서 Thermo Scientific ARL X선 형광(XRF) 분광분석기는 고객이 필요로 하는 빠르고 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. 본 기기는 채광, 금속, 시멘트, 제약, 소비자 안전 및 식품 안전, 환경 규정 준수, 첨단 전자 제품, 재료 연구, 법의학, 지질학, 고고학 및 예술품 보존에 이르기까지 모든 분야와 산업에 활용되고 있습니다.
ppm 미만의 농도에서 100% 농도에 이르기까지 (sub ppm to 100%) 정량적 및 정성적 원소 분석을 제공합니다. 예를 들면, Thermo Scientific ARL QUANT’X EDXRF 벤치탑 분광분석기는 이전 버전과 비교하여 정밀도와 검출 한계를 향상시켜 주기율표 전체 원소에 대해 높은 감도를 보여줍니다. 이제 불소와 같은 가벼운 원소에 대한 감도를 대폭 개선하고 탄소까지 분석 범위를 확장할 수 있는 향상된 실리콘 드리프트 검출기(SDD500G)를 이용할 수 있습니다. 이 기기는 빔 크기를 조절할 수 있는 기능을 통해 벌크용 XRF와 마이크로 XRF 사이의 간극을 문제없이 해소합니다. 매우 높은 분해능을 필요로 하는 응용 분야의 경우, 파장 분산형 XRF가 해결책이 될 수 있습니다. Thermo Scientific ARL PERFORM’X WDXRF 순차형 분광분석기는 다양한 유형의 시료에 대해 베릴륨(Be)에서 아메리슘(Am)에 이르는 원소를 분석할 수 있습니다. ARL PERFORM’X 분광기는 또한 통합형 CCD 카메라를 통해 0.5mm 크기의 작은 스폿(spot)도 측정할 수 있으며 원소 맵핑을 수행할 수 있습니다.
전도성 및 비전도성 고체, 액체, 분말, 압축형 펠릿, 용융 비드, 페이스트, 과립 및 코팅제 등 광범위한 분야의 물질을 편리하게 분석할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 관련 요구에 따라 기기를 최적화할 수 있는 기능을 갖춘 당사의 분석기를 사용하여 다양한 유형의 시료를 분석할 수 있습니다. 또한 효율적이며 작동이 간편한 당사의 최첨단 다목적 기기는 광범위한 응용 분야에 걸쳐 가장 까다로운 작업도 해결할 수 있도록 제조업체와 연구자를 지원합니다,
탁월한 검출 성능과 매우 빠른 측정 시간을 활용하여 실험실 및 프로세스 제어 관련 연구를 가속화할 수 있습니다. 당사의 기기는 가장 광범위한 분야의 시료에 대해 다량 원소, 소량 원소, 미량 원소 정량화를 제공하며 원소 당 10 ~ 60초만에 사실상 모든 시료에 대한 조성 데이터를 얻을 수 있습니다. ARL QUANT'X EDXRF는 우수한 해상도로 높은 계수율을 제공하여 가벼운 원소에서 무거운 원소에 이르기까지 최상의 성능을 제공합니다. 한편 당사의 WDXRF 분광분석기는 분광계와 크리스털의 온도 조절 기능을 통해 높은 수준의 정밀도와 반복성을 제공합니다.
최소한의 시료 전처리로 광범위한 시료에 대한 빠르고 간편한 분석을 수행할 수 있습니다. 당사의 ARL QUANT'X EDXRF 기기는 시료 전처리가 거의 필요없이 불규칙적인 시료를 빠르고 편리하게 분석할 수 있으며, 대형 시료 챔버를 선택하여 높이가 최대 37cm(14.6인치) 이상인 시료의 분석도 가능합니다. 한편, 당사의 WDXRF 기기는 뛰어난 감도와 고분해능을 갖추고 있어 광범위한 응용 분야를 위한 표준 검사 방법과 공장 보정을 제공합니다. 당사의 많은 모델에는 시료 배치(batch)에 대해 자동 분석이 가능한 통합형 시료 교환기가 포함되어 있습니다.
독점적인 Thermo Scientific UniQuant 분석 소프트웨어 또는 스캔 기반 QuantAS를 통해 모든 시료에 대한 비표준물질 방식(standard-less) 분석에서 최상의 정밀도를 제공합니다. 비표준물질 방식 XRF 분석용 UniQuant 소프트웨어는 XRF 데이터 처리를 위한 기초 파라미터와 특허받은 알고리즘을 기반으로 하는 강력한 기법 연구를 통해 미지 시료를 반정량(semi-quantitative) 또는 정량(quantitative) 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 다원소 고체, 바인더가 포함되거나 포함되지 않은 압축형 분말, 지지필름 상의 작은 시료, 액체, 필터 에어로졸 시료 등 그 어떤 시료라도, UniQuant 소프트웨어는 몇 분 안에 신뢰할 수 있는 원소 식별 기능을 제공합니다. QuantAS는 금속, 압축형 펠릿, 액체에 간편하게 사용할 수 있는 반정량(semi-quantitative) 분석 도구로 단 3분 이내에 70가지 원소에 대한 비율을 제공합니다.
개별 요건에 적합하도록 맞춤화할 수 있는 완전 자동화 시스템으로 시료 처리량과 반복성을 향상시켜 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 자동화 시스템은 24시간 무인 자동 작동을 위한 최상의 성능과 유연성을 제공합니다. 자동화된 작업은 병렬 처리되며, 시료를 전처리하는 동안 다른 시료를 투입하거나 분석할 수 있습니다. 가장 복잡한 시료에 대해서도 작업자가 개입할 필요 없이 재현 가능한 조건에서 전처리 및 분석을 수행할 수 있으므로 작업자 변수와 주관적 요인을 제거하였습니다.