Search Thermo Fisher Scientific
실험실과 현장에서 빠르고 신뢰성 있는 원소 분석
당사는 모든 산업의 필요를 충족하도록 설계된 다양한 X선 형광(XRF) 기기를 제공합니다. 당사의 강력한 Thermo Scientific ARL XRF 분광계 제품군은 시료 전처리 과정을 거의 또는 전혀 필요 없이 빠르고 반복 가능한 원소 분석 측정을 수행하게 해줍니다. Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 분광계는 사용자가 거의 모든 시료에서 조성 데이터를 몇 분 내에 얻을 수 있는 탁상용 기기입니다. 한편, 당사의 ARL WDXRF 분광계 제품군은 동시 및/또는 순차 모드로 수행할 수 있고, 가장 까다로운 응용 분야에 필요한 뛰어난 감도와 분해능을 제공합니다.
당사의 WDXRF 기기는 작업자의 개입 없이 자동으로 작동할 수 있으며 신속한 고품질 시료 분석을 제공하는 소프트웨어와 통합할 수 있습니다. 또한 현장 또는 작업장에서 물질을 식별하는 등 즉각적인 피드백을 필요로 하는 응용 분야를 위한 휴대용 XRF 분석기도 제공합니다.
XRF는 금속, 광물 및 기타 물질의 화학 분석을 위한 일상적인 솔루션이고, ARL XRF 분광계는 백만분율(ppm)에서 100% 농도 수준까지 주기율표의 대부분의 원소에 대한 정성적 및 정량적 원소 분석을 제공하여 문제를 해결합니다. 이 사용하기 쉬운 비파괴 기술은 시료 전처리를 거의 필요로 하지 않으며, 오늘날 산업 및 학술 실험실의 공정 제어를 위해 유용한 방법입니다.
에너지 분산 X선 형광(EDXRF) 분석과 함께, 에너지 분산 검출기를 사용하여 전체 원소군의 X선 형광 에너지 스펙트럼을 동시에 처리합니다. EDXRF는 정성적 및 정량적 원소 분석에 모두 사용할 수 있습니다. 당사의 EDXRF 분광계는 이동식 소형 실험실 기반 형식으로 제공되며 거의 모든 형태 및 크기의 시료를 처리할 수 있습니다.
파장 분산 X선 형광(WDXRF) 분석과 함께, 시료의 X선 형광 신호는 결정과 일련의 광학 성분을 사용하여 개별 파장으로 분리됩니다. 당사의 WDXRF 분광계는 다양한 파장의 신호를 측정하는 고니오미터를 사용하여 일련의 고정 채널을 사용하거나 순차 모드로 동시에 수행할 수 있습니다. WDXRF에서는 스펙트럼 중첩 및 백그라운드가 최소화되어 복잡한 시료의 분석을 용이하게 하고 검출 한계를 개선합니다.
ARL OPTIM'X WDXRF | ARL PERFORM’X WDXRF 분광계 | ARL 9900 WDXRF 분광계 |
모든 유형의 전도성 및 비전도성 미지 시료의 정량/정성적 특성 분석을 통해 까다로운 물질 분석 요건을 충족합니다.
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 분광분석기는 WDXRF의 모든 장점을 제공하며, 고체 및 액체 원소 분석을 위한 가장 다양한 방법 중 하나입니다. 이 시스템은 석유, 시멘트, 슬래그 산업의 분석 또는 분석 실험실의 다목적 요건에 적합하도록 특별히 구성된 4가지 사전 구성 패키지로 제공됩니다.
|
고급 재료 특성화를 위한 Thermo Scientific ARL PERFORM'X 순차형 X선 형광 분광기는 벌크 원소 분석 기능과 매핑 및 작은 스폿 분석을 통합하여 거의 모든 고체 또는 액체 시료에 대해 베릴륨에서 아메리슘에 이르는 원소를 분석할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
금속가공, 석유, 고분자, 광물, 유리, 시멘트, 내화물과 같은 다양한 산업은 물론 지구화학, 소재학, 환경 연구 및 법의학을 다루는 실험실에서 이 기기의 성능과 활용성을 누릴 수 있습니다.
| 하나의 장비에 통합된 완전한 동시 및 순차 기능과 함께 산업 공정에서 비용을 절감하고 높은 수준의 품질 관리를 달성하십시오.
Thermo Scientific ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF 시리즈는 단순한 구성 또는 범용 고니오미터를 위한 혁신적인 SmartGonio 고니오미터를 장착할 수 있습니다. 더 진보된 유연한 분석을 위해 최대 24개의 단색화 장치(monochromator) 고정 채널은 강철, 구리, 알루미늄, 시멘트, 채광 등의 다양한 산업에서 고정밀에 대한 요구를 충족시키는 신속 동시 분석을 보장합니다.
|
ARL 9900 Total 시멘트 분석기 | ARL 9900 DRI 분석기 | ARL 9900 Pot Flux 분석기 |
Thermo Scientific ARL 9900 Total 시멘트 분석기는 주어진 모든 결정질 시료의 향상되고 더 완전한 특성화를 위해 X선 형광(XRF) 및 X선 회절(XRD) 기술을 결합하였습니다.
원료 분말의 석영, 고온 분말, 클링커의 유리 석회, 클링커 상, 시멘트 첨가물(석회석, GBFS 또는 포졸란 등) 또는 시멘트의 클링커 함유물과 같이 다양한 화합물을 제어할 수 있습니다. 클링커 위상 분석은 고성능 콘크리트의 핵심인 일정한 클링커 품질을 보장합니다.
| 하나의 간단한 공정에서 화학 분석과 위상 분석을 모두 수행하여 우수한 공정 관리를 가능하게 합니다.
Thermo Scientific ARL 9900 DRI 분석기는 주어진 모든 결정질 시료의 향상되고 더 완전한 특성화를 위해 X선 형광(XRF) 및 X선 회절(XRD) 기술을 결합하였습니다.
DRI/HBI 프로세스에서 철 산화물과 같은 다양한 화합물을 조절할 수 있고, 특히 FeO 레벨, 시멘타이트, 총 철(total iron) 및 금속화 정도를 조절할 수 있습니다. 이를 통해 고성능 공정에 중요한 일관된 DRI 품질을 보장합니다.
| 하나의 간단한 공정에서 화학 분석과 위상 분석을 모두 수행하여 알루미늄 전해질에 대한 탁월한 공정 관리를 가능하게 합니다.
Thermo Scientific ARL 9900 Pot Flux 분석기는 주어진 모든 결정질 시료의 향상되고 더 완전한 특성화를 위해 X선 형광(XRF) 및 X선 회절(XRD) 기술을 결합하였습니다.
알루미늄 전해질의 과정에서 형광물질(CaF2), 치아올라이트(AlF3 초과), 냉동주광과 코리둠(α-Al2O3), 총 Ca, 총 Mg(필요 시)과 같은 다양한 화합물을 조절할 수 있습니다. 이를 통해 높은 성과를 낼 수 있는 중요한 요소인 전해질 상태를 일관성 있게 확인할 수 있습니다.
|
Thermo Scientific의 시료 조작 시스템(SMS) 시리즈는 분석 속도를 높이고, 측정의 정확도와 재현성을 개선하고, 전환으로 인한 교육 및 가동 중단 시간을 줄여 업계에서 짧은 시간내에 더 많은 성과를 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동화 제품은 엔트리 레벨 시스템에서 고도로 맞춤화 가능한 고급 XRF 분광계에 이르기까지 다양한 제품군을 갖추고 있습니다.
OES 또는 XRF용 ARL SMS-2300 로보틱스-기반 자동화 솔루션 | Single/Twin OES 또는 XRF용 ARL SMS-3300 자동화 솔루션 | Twin OES 또는 XRF용 ARL SMS-3500 자동화 솔루션 | 시멘트 산업을 위한 ARL 자동화 |
효율성을 높이고 생산 비용을 절감하면서 엄격한 강철 사양을 충족시킬 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL SMS-2300 OES 또는 XRF용 로봇 기반 자동화는 철강 생산 작업을 최적화하기 위한 자동화된 품질 관리 솔루션입니다.
고성능 ARL SMS-2300 시스템을 사용하면 가장 복잡한 시료도 작업자의 개입 없이 재현성 있게 준비하고 분석할 수 있어, 사람으로 인한 변수와 주관적인 요소가 배제됩니다. 그 결과 생산량이 증가하고, 신뢰할 수 있는 결과가 나오고, 비용이 절감됩니다.
| 완벽한 실험실 워크플로 자동화 솔루션인 Single/Twin OES 또는 XRF용 Thermo Scientific ARL SMS-3300 자동화 솔루션으로 금속, 채광 및 시멘트 산업의 실험실에서 프로세스 제어 효율성을 높일 수 있습니다.
여러 개의 분광계와 전처리 장치를 자동화한 ARL SMS-3300 시스템은 금속 산업, 광업 및 시멘트 산업에서 보다 종합적이고 통합된 자동화 솔루션을 필요로 하는 사용자를 위해 시료 분석 비용을 낮추고, 시료 처리량을 높이고, 재현성을 개선하며 결과의 품질을 높여줍니다.
|
완벽한 실험실 워크플로 자동화 솔루션인 Thermo Scientific ARL SMS-3500 Automation for Twin OES 또는 XRF로 금속 산업 및 광업에서 공정 관리 실험실의 효율성을 높여 보십시오.
일차 금속 생산자의 실험실은 여러 개의 급한 시료를 동시에 처리할 때 일반적으로 완전히 중복된 2개의 분광분석 라인을 별도로 운영하여 빠른 응답 시간을 확보하고 있습니다.
ARL SMS-3500 시스템은 이에 대한 경제적인 대안입니다. 여러 개의 분광계와 전처리 장치를 자동화한 ARL SMS-3500 시스템은 금속 산업 및 광업에서 보다 종합적이고 통합된 자동화 솔루션을 필요로 하는 사용자를 위해 시료 분석 비용을 낮추고, 시료 처리량을 높이고, 재현성을 개선하며 결과의 품질을 높여줍니다.
| 클링커 및 시멘트 생산을 효율적으로 제어하면서 비용을 낮출 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL PERFORM'X 순차식 WDXRF 분광계와 Thermo Scientific ARL 9900 Total 시멘트 분광계 모두 무인 작동 24시간 365일 분석을 자동화하여 고품질의 분석 결과를 얻고 시간을 절약할 수 있습니다.
원자재, 클링커 및 시멘트는 작업자의 개입 없이 자동으로 제분 및 압착되고 재현 가능한 조건에서 분석되므로 인적 변수와 주관적 요인이 제거됩니다. 그 결과 생산량이 증가하고, 신뢰할 수 있는 결과가 나오고, 비용이 절감됩니다.
|
제품 | 장점 | 장점 | 제한 사항 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
당사의 XRF 분광계용 최신 소프트웨어를 사용하면 모든 분석 작업을 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 유연하고 강력한 Thermo Scientific OXSAS X선 형광 분석 소프트웨어는 템플릿 기반 작업을 통해 신속하고 고품질의 시료 분석을 수행합니다. 비표준물질 방식(standardless) XRF 분석용 Thermo Scientific UniQuant 소프트웨어는 XRF 데이터 처리를 위한 기본 파라미터와 독점 알고리즘을 기반으로 하는 강력한 방법론에 기반한 미지 시료의 정량 분석을 반정량적으로 제공합니다.
Thermo Scientific 휴대용 XRF 분석기는 연구원들이 거의 모든 곳에서 실험실 품질의 결과를 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 선명한 디스플레이, 고급 전자 제품 및 강력한 성능을 갖춘 이 분석기는 제조 공정에서 금속 및 합금 검증, 오염된 토양의 중금속 식별, 소비재 분야의 유해 물질 스크리닝 등 어떤 품질 보증이든 다 개선해줍니다.