POROS® 크로마토그래피 수지와 GoPure 컬럼은 모두 분석 및process-scale bioseparation입니다. 이 제품을 통해 고수용력과 확실한 화학 안정성을 결합한 고분해능 분리가 가능합니다.
첨단 화학 시설에서 제조된 POROS® 수지는 오늘날 항체 및 재조합 단백질 정제 과제를 해결할 수 있도록 다양한 제품으로 출시되어 있습니다.
초대 안내:
라이프 테크놀로지스의 무료 Webinar를 통해 차세대 양이온교환 크로마토그래피 수지에 대해 자세히 확인하세요.
POROS® XS 수지 Webinar 보기
공정 크기 분리용 POROS® 수지
대규모 공정에서 고성능, 고처리량이 필요하다면, process-scale bioseparation으로 업계 전체에서 사용되는 POROS® 크로마토그래피 수지가 있습니다.
여러 공정에서 사용되는 이 고성능 수지는 최적의 입자 크기와 기공 구조에 경성 원형주와 고유한 화학을 결합한 제품입니다. POROS® 50 µm 수지는 광범위한 유속에서 동적 결합능, 포획 효율성 및 분해능이 매우 우수합니다.
다음 내용에 대해 자세히 보기:
 제품:
POROS® 분석 크래마토그래피 컬럼
분석 및 실험실 규모의 분리를 위한 고성능 수지
POROS® 분석 크로마토그래피 컬럼(입자 크기 10um와 20um로 출시)을 사용하면 분석 및 실험실 규모의 준비 어플리케이션용 생체분자를 신속하게 분리할 수 있습니다.
POROS® Protein A, G 및 CaptureSelect™ 분석 컬럼은 업계 전체에서 세포 배양 상층액의 단일클론 항체 역가와 수율을 모니터링하는 데 사용하고 있습니다. 분석 크로마토그래피 컬럼은 표준 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)나 배지 압력 크로마토그래피 시스템에서 사용할 수 있습니다.
다음 내용 자세히 알아보기:  제품:
Bioproduction 자료
Gibco® 배지, POROS® 크로마토그래피 수지, Applied Biosystems® SEQ 고속 오염물 검사, 또는 라이프 테크놀로지스의 Cell Therapy 제품에 대한 문의사항이 있으신가요?  아래 링크를 클릭하면 제품 브로셔, 교육 비디오, 모바일 앱 등을 이용하실 수 있습니다.
도움이 필요하신가요?