Search Thermo Fisher Scientific
CaptureSelect™ 친화 제품을 사용해 정제 공정 간소화
CaptureSelect™ 기술은 입증된 친화 솔루션을 통해 항체, 항체 분절(fragment) 및 단백질을 정제할 수 있습니다. 이러한 제품은 순도와 수율을 높여줄 뿐 아니라, 연구 Workflow를 간단하게 해주고, 생물의약품 개발 시 시간과 비용을 절약해 줍니다. |
Bioprocess 제품: 항체와 항체 분절(fragment), 융합 단백질(Fc 및 알부민), 바이오시밀러(biosimilar) 호르몬과 같은 다양한 생체분자를 매우 효율적으로 직접 포획하여 정제하는 고유한 제품입니다. Paired Leakage Assay는 공정 개발 또는 일반적인 품질 관리 공정을 위한 추가 도구를 제공합니다. |
맞춤 리간드 개발: 제품 및 공정별 친화 솔루션 개발을 지원하는 서비스. |
혈장 샘플 조제: 인간 혈청 및 혈장에서 추출한 매우 풍부한 단백질의 단일 단계 일회용 제거. 2D 겔 또는 질량 분석법을 실시하기 전에 99%의 단백질 제거. |
CaptureSelect™ 친화 리간드는 항체와 단백질을 포함하여 매우 다양한 표적에서 여러 형식 옵션으로 사용할 수 있습니다. 아래 표를 사용해 사용자 연구에 가장 적합한 표적과 형식을 선택할 수 있습니다.
리간드 | Biotinylated Ligand 단독 | 항체 정제(agarose) | POROS® CaptureSelect™ Prepacked Column | Bioprocess 수지 |
IgG-CH1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LC kappa | ✓ | ✓ | ✓ | * |
LC lambda | ✓ | ✓ | ✓ | * |
IgA | ✓ | ✓ | ||
IgA-CH1 | ✓ | |||
IgG-1 | ✓ | |||
IgG-3 | ✓ | |||
IgG-4 | ✓ | |||
IgG FC | ✓ | ✓ | ✓ | * |
IgM | ✓ | ✓ | ✓ | 개발 중 |
리간드 | 단백질 정제/조제(agarose) | POROS® CaptureSelect™ Prepacked Column | Bioprocess 수지 |
A1 glycoprotein | ✓ | ||
A2 macroglobulin | ✓ | ||
Adeno Associated Virus (AAV) | * | ||
Alpha-1 Antitrypsin (AAT) | ✓ | * | |
Antithrombin III (ATIII) | ✓ | ||
Apolipoprotein A1 | ✓ | ||
C-tag | ✓ | ||
Factor VII | * | ||
Factor VIII | * | ||
Factor IX | * | ||
Fibrinogen | ✓ | ||
Follicle stimulating hormone (FSH) | ✓ | ✓ | ✓ |
Granulocyte colony stimulating factor (GCSF) | * | ||
Haptoglobin | ✓ | ||
Human serum albumin (HSA) | ✓ | ✓ | |
Human growth hormone (hGH) | ✓ | ✓ | |
Transferrin | ✓ | ||
von Willebrand factor (vWF) | ✓ |
* GE Healthcare Life Sciences를 통해 구입 가능
자료