Search Thermo Fisher Scientific
모든 EVOS 세포 이미징 시스템이 공유하고 있는 중심 기능은 놀라운 이미지 품질입니다. 단 몇 번의 클릭으로 선명하고 밝은 publication 품질의 이미지 및 동영상을 캡처하여 데이터 정보를 전달하는데 도움을 드립니다.
모든 EVOS 이미징 시스템은 밝은 LED 광원을 사용하여(mercury arc 램프와 다름) 50,000시간 이상의 밝은(조정 가능) 조명을 제공하고 시간 경과에 따른 성능 저하를 최소화합니다. 비용 효율적이고 환경 친화적인 EVOS LED 라이트 큐브는 정밀한 제어, 최소한의 유지관리 및 뛰어난 신뢰성을 구현하도록 설계되었습니다.
M7000 및 M5000의 경우에는 교환이 용이한 소형 LED 라이트 큐브를 선택하여 필요로 하는 응용 분야의 특정 염료 또는 형광 단백질 스펙트럼에 맞출 수 있습니다. 각 큐브에는 excitation filter, dichroic beam-splitter 및 emission filter가 포함되어 있습니다. 필터는 최대 투과 효율을 위해 하드 코팅되어 있습니다.
EVOS는 이제 향상된 광학-기계적 설계, 스펙트럼 측면에서 최적화된 광학 구성 요소 및 동급 최고의 스펙트럼 정확도 및 스티칭 성능을 특징으로 하는 새롭게 업데이트되고 최적화된 라이트 큐브를 제공합니다. 자세한 내용은 액세서리를 참조하십시오.
Mercury arc lamp는 처음 100시간 작동 시에 강도의 50%를 상실할 수 있습니다! 또한 여러 세션에서 획득한 영상은 복잡한 보정 없이는 정량적으로 비교될 수 없습니다. EVOS LED 광원은 일관적인 광도를 생성하기 때문에 사용자는 일관된 조명에 의존할 수 있으며, 서로 다른 날에 획득한 영상 결과를 정량적으로 비교할 수 있습니다.
EVOS 시스템의 LED 전구는 일반적인 mercury bulb의 수명인 300시간(metal halide bulb의 경우 1,500시간)과 비교하여 >50,000시간(약 17년)으로 평가됩니다. 이것은 기기의 전체적인 유지에 있어 상당한 절감 효과를 의미합니다.
하드 코팅된 필터 세트는 비싸지만 가장자리가 더 날카롭고 투과 효율이 훨씬 높아 일반적으로 기존의 소프트 코팅 필터보다 >25% 더 높은 광투과가 가능합니다. EVOS 시스템의 하드 코팅 필터 세트를 사용하면, 라이트 큐브는 시간 경과와 함께 비용이 절감되고 더 밝은 형광, 더 높은 투과 효율, 미세한 형광 신호 검출 기능 및 더 나은 신호 대 잡음비를 제공합니다.
EVOS 세포 이미징 시스템은 모델에 따라 형광 이미징에 이상적인 고감도 흑백 카메라를 포함하거나, 비색 이미징에 이상적인 고감도 컬러 카메라를 포함하거나, 혹은 최대의 유연성을 위한 흑백 및 컬러 카메라가 모두 포함되어 있습니다.
이미징 유형, 샘플 유형 및 용기에 맞춰 1.25–100x 범위의 30가지 이상의 고성능 렌즈 중에서 선택할 수 있습니다. M7000은 이미지 획득이 신속하며 자동화된 멀티웰(multiwell) 스크리닝으로 5분 이내에 3개의 형광 채널에서 96 웰 플레이트를 스캔할 수 있습니다. EVOS 세포 이미징 시스템을 사용하면 수 초 이내에 publication 품질의 이미지를 쉽게 캡처할 수 있습니다.
EVOS 현미경은 과학자의 작업 공간 및 워크플로우 요구 사항을 염두에 두고 설계되었습니다. 구성 용소와 제어장치가 벤치탑에 적합한 하나의 경량 시스템에 편리하게 통합되어 있으며 강의실, 교육 실험실, 회의실로 쉽게 운반할 수 있습니다. EVOS 현미경의 크기 및 휴대성을 통해 언제 어디서든 필요한 경우에 이미지를 캡처하여 볼 수 있습니다.
모든 EVOS 이미징 시스템은 크고 밝은 고해상도 모니터를 사용하여 암실 밖에서 세포를 볼 수 있도록 하며 거의 모든 공간에서 안전한 협업을 지원합니다. 접안 렌즈를 들여다보기 위해 보안경을 제거할 필요가 없습니다. 이를 통해 사용자 간의 까다로운 오염 제거를 최소화하고 협업 및 안전성이 모두 촉진됩니다.
EVOS M5000, FLoid 및 XL Core는, 필요한 경우에 가운, 장갑, 보안경 또는 안면 보호대를 착용하고 생물안전작업대 또는 후드에서 사용하도록 설계되었습니다. 세포를 계대배양, 분할, 트랜스펙션, 또는 형질도입하거나 기타 방식으로 조작할 때 오염의 위험이 최소화됩니다.
또한 고급 EVOS 이미징 시스템을 사용하면 대부분의 또는 모든 현미경 작업을 소프트웨어로 제어할 수 있습니다. 기기에 손을 대지 않고 소프트웨어를 통해 원격으로 초점, 줌(zoom), 팬(pan) 및 (EVOS M7000으로) 스테이지 이동 등 조정 기능을 수행할 수 있어 실제 접촉을 통한 감염 또는 교차 오염의 가능성을 최소화합니다. 또한 M7000을 사용하면 멀티웰 플레이트 스캐닝 및 지정된 영역의 연속 스캔 같은 자동 루틴을 실행할 수 있습니다. 장비와의 유일한 필수 상호 작용은 슬라이드, 플레이트 또는 기타 vessel을 장착하는 작업입니다.
모든 EVOS 현미경에는 이미지를 빠르고 쉽게 확인, 캡처 및 처리할 수 있는 온보드 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 다음 사항들이 가능합니다.
M7000 및 M5000 상의 온보드 소프트웨어는 정확한 작동 제어와 세포 계수, 컨플루언스(confluence), Z-스태킹, 이미지 타일링 및 스티칭, 타임 랩스 동영상 및 RGB 합성과 같은 강력한 이미지 처리 도구를 제공합니다. 이들 도구는 최소한의 교육만으로 직관적으로 작동하며, 온보드 SmartStart 지침의 도움을 받습니다. 자동 초점 및 기타 자동 도구는 시간과 노력을 절약해 줍니다. M7000은 고급 자동화 기능과 완벽한 프로그래밍 방식 제어 기능을 추가하여 기기에 손을 대지 않고도 소프트웨어를 통해 이미징 작업을 수행할 수 있습니다. 최신 EVOS M7000 및 M5000 소프트웨어 업데이트를 다운로드하십시오.
Celleste 이미지 분석 소프트웨어 옵션은 고급 이미지 처리 및 분석을 위해 고급 이미지 분석 및 정량 분석을 위한 머신 러닝 알고리즘을 비롯하여 복잡한 이미지를 분할, 계수, 크기 조정, 분류 및 분석하는 강력한 추가 도구를 제공합니다. 디콘볼루션, 3D 시각화 및 3D 분석을 위한 옵션 모듈을 사용하여 필요에 따라 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
모든 EVOS 기기 이미지는 데이터 저장, 과학 분석 앱 및 동료 협업 도구를 위한 Thermo Fisher의 안전한 클라우드 기반 플랫폼인 Connect에서 EVOS 이미지 분석 앱으로 정렬 및 분석할 수 있습니다. 업로드가 완료되면 전 세계 모든 웹 브라우저에서 여러분과 동료들이 공동으로 갤러리에 액세스하여 이미지를 검색, 분석 및 조작할 수 있습니다. 다른 Connect 애플리케이션을 실행하고 연결된 기기의 상태와 구성을 모니터링할 수도 있습니다.
Image Analysis(이미지 분석) 앱에서 이미지를 확대/축소 및 이동하고, 각 채널의 밝기 및 대비를 조정하며, pseudocolor를 적용할 수 있습니다. 영역을 겹칠 수 있고 그 크기를 표시할 수도 있습니다. 이미지를 분석할 때, 대상 세포와 배경을 식별한 후에 이 앱에서 주어진 영역에 있는 세포의 수를 자동으로 계수하고 면적, 형광 강도, 원형도를 정량화할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.