Search Thermo Fisher Scientific
EVOS 현미경의 강력한 이미지 획득 기능과 함께 Celleste 소프트웨어를 사용하여 이미지와 데이터를 원활하게 캡처, 처리, 분류, 측정, 분석 및 공유할 수 있습니다.
Celleste 이미지 분석 소프트웨어 무료 평가판 다운로드
설명 | 단일 사용자 라이센스 | 네트워크 라이센스* |
Celleste 6 이미지 분석 소프트웨어 | ||
Celleste 6 이미지 분석 소프트웨어 업그레이드** | ||
Celleste 이미지 분석 소프트웨어 네트워크 시트, 추가 시트 1개 | 해당 없음 | |
*네트워크 라이센스에는 관리자가 내부 네트워크를 통해 여러 사용자에게 할당할 수 있는 시트가 하나 포함되어 있습니다. 한 번에 한 명의 사용자만 한 개 시트에 액세스할 수 있습니다. |
Celleste 6 소프트웨어는 고급 이미지 분석 및 정량화를 위한 머신 러닝 알고리즘을 포함하여 복잡한 이미지를 분할, 카운트, 크기 조정, 분류 및 분석하는 강력한 도구를 제공합니다. Celleste 6 Multi Channel Analysis (MCA) 도구는 대표 데이터에서 훈련된 사전 구성 알고리즘 및 분석 템플릿을 기반으로 다양한 일반적인 세포 기반 분석에서 이미지를 최적으로 분할하고 분류해 줍니다. 관심 분석에 해당하는 앱을 선택하고 이미지에서 데이터 생성까지 마법사 기반 워크플로우 단계를 차례대로 따르기만 하면 됩니다.
또는 Celleste 6 소프트웨어의 강력한 전체 도구 세트를 사용하여 이미지 조정, 배경 수정, 정렬 및 바둑판식 배열, 강력한 분할 및 분류 도구를 사용한 계산 및 크기 조정뿐만 아니라 여러 채널, 필드, 웰에 자동으로 적용되는 최대 4차원 측정을 포함하여 특정 요구 사항에 맞게 이미지 분석을 사용자 정의할 수 있습니다.
디컨볼루션, 3D 시각화 및 3D 분석을 위한 옵션 모듈을 사용하여 필요에 따라 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
모듈 설명 | 단일 사용자 라이센스 | 네트워크 라이센스* | 모듈 세부 정보 |
Celleste 2D 디컨볼루션 | 배경의 흐릿한 부분(초점이 맞지 않는 빛)을 지워서 세포 또는 조직 슬라이스의 단면 이미지 품질(S/N)을 개선합니다. | ||
2D 디컨볼루션을 위한 Celleste GPU 가속 | EVOS PC 또는 워크스테이션의 그래픽 처리 장치(GPU)를 활용하여 짧은 시간 내에 2D 이미지 세트를 디컨볼루션합니다. | ||
Celleste 3D 디컨볼루션 | 이미지 Z-스택을 디컨볼루션하여 3D 매트릭스의 스페로이드(spheroid), 조직 슬라이스 또는 세포와 같은 두꺼운 시료에 대한 분해능과 선명도를 개선합니다. 동영상 보기 | ||
3D 디컨볼루션을 위한 Celleste GPU 가속 | EVOS PC 또는 워크스테이션의 그래픽 처리 장치(GPU)를 활용하여 짧은 시간 내에 3D 이미지 세트를 디컨볼루션합니다. | ||
Celleste 3D 시각화 | 배경과 투명도를 조정하고 다른 투영 유형을 적용하며 3D 동영상을 생성하고 향상시키는 도구입니다.
| ||
Celleste 3D 분석 | 복잡한 3D 개체에 대해 안내식 분할 도구를 제공하여 식별 및 측정을 용이하게 합니다. | ||
*네트워크 라이센스에는 관리자가 내부 네트워크를 통해 여러 사용자에게 할당할 수 있는 시트가 하나 포함되어 있습니다. 한 번에 한 명의 사용자만 한 개 시트에 액세스할 수 있습니다. |
이전 | 이후 |
이전 | 이후 |
Celleste 6 이미지 및 분석 도구는 세포 viability, apoptosis, 세포 주기, live/dead 세포 분석, 트랜스펙션 효율, 면역조직화학 분석, 마이그레이션 추적, 상처 치유, 지방 세포 형성 및 세포 골격 분열과 같은 다양한 응용분야에서 유용합니다. Celleste 6 Multi Channel Analysis(MCA) 도구는 대표 데이터에서 훈련된 사전 구성 알고리즘 및 분석 템플릿을 기반으로 다양한 일반적인 세포 기반 분석에서 이미지를 최적으로 분할하고 분류해 줍니다. 이들 응용분야에서 Celleste 소프트웨어를 사용하는 방법을 자세히 다루고 있는 애플리케이션 노트 및 이를 사용하여 출판된 논문을 참조하려면 리소스에서 확인해 보십시오.
이 짧은 동영상은 Celleste 소프트웨어에서 작업을 수행하는 방법을 설명합니다. Celleste 6 Multi Channel Analysis 도구(MCA)는 상처 치유, 배치(batch) 처리, 코로컬라이제이션(Colocalization) 및 상위-하위 분류 등 여러 작업을 단순화하며, 이 도구 모두는 이미지를 수동으로 분석하는데도 사용할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.