Search Thermo Fisher Scientific
카탈로그 번호: 4471136
세계에서 가장 간단하고 빠르며 쉬운 세포 이미징 시스템 중 하나로 설계된 EVOS FLoid는 벤치탑에서 1분 내에 고품질의 3색 형광 세포 이미지를 캡처합니다. 사용 방법이 매우 직관적이므로 초보 사용자도 몇 번의 마우스 클릭만으로 데이터를 수집할 수 있습니다. EVOS FLoid는 형광이 필요한 세포 배양 응용 분야에 이상적이며 세포에 대한 빠른 보기 기능을 제공합니다.
EVOS FLoid 시스템은 다른 EVOS 현미경의 일반적인 기능을 갖추고 있는 동시에 옵션 선택이 간단합니다. LED 라이트 큐브를 선택하는 대신 고정식 청색, 녹색 및 적색 LED 광원과 형광 현미경 검사에서 사용되는 가장 일반적인 시약 및 형광색소와 함께 사용되는 필터가 제공됩니다. 대물렌즈를 선택하는 대신, 460x 광학적 확대와 최대 1,840x 디지털 줌을 지원하는 고정식 20x 대물렌즈가 제공됩니다.
유지관리, 조립, 정렬 또는 보정 없이 10분 내에 자가 설치 가능
초점 지원 및 조정 가능한 초점, 밝기 및 콘트라스트를 갖춘 3색 형광
7개 인터페이스 언어 중에서 선택 가능
예열, 냉각 또는 필터 변경 없이 1분 이내에 이미지 획득 가능
주변 빛을 차단하는 기기 설계로 암실 밖에서 형광 세포 이미징을 수행하므로 실험대에서 사용할 수 있습니다.
움직이는 부품이 없으며 수명이 긴 LED를 통해 일상적인 사용에 있어 장기적인 안정성을 제공합니다.
프로토콜 포함
고품질 컬러 이미지를 인쇄하고 실험실용 노트북에 바로 붙여 넣습니다.
소프트웨어를 통해 많은 작업 기능을 제어함으로써 기기 수동 조작 필요성 감소
세계에서 가장 간단하고 빠르며 쉬운 세포 이미징 시스템 중 하나로 설계된 EVOS FLoid 시스템은 벤치탑에서 1분 내에 고품질의 3색 형광 세포 이미지를 캡처합니다. 사용 방법이 매우 직관적이므로 초보 사용자도 몇 번의 마우스 클릭만으로 데이터를 수집할 수 있습니다. EVOS FLoid 시스템은 형광이 필요한 세포 배양 응용 분야에 이상적이며 세포에 대한 빠른 보기 기능을 제공합니다.
광원 | 여기(nm) | 방출(nm) | 사용가능한 염료 |
청색 | 390/40 | 446/33 | DAPI, Hoechst stain, NucBlue, Alexa Fluor 350, BFP |
녹색 | 482/18 | 532/59 | GFP, Alexa Fluor 488, Calcein, SYBR Green, FITC, Fluo-4, pHrodo Green |
적색 | 586/15 | 646/68 | RFP, Alexa Fluor 546/555/568, PE, Cy3, MitoTracker Orange, pHrodo Red, Rhodamine Red, DsRed |
사용가능한 시약 및 응용분야의 보다 완벽한 목록은 리소스의 EVOS FLoid 시약 호환성을 참조하십시오.
카테고리 | 속성 | 설명 |
광학부 | 대물렌즈 | 20x 플랜 플루오라이트(plan fluorite), |
조리개 수(N/A) | 0.45 | |
작동 거리(WD) | 5.9mm(대물렌즈의 팁에서 1.2mm 두께 슬라이드의 바닥까지로 정의됨) | |
전체 확대배율 | 460X(광학) - 1840X(디지털 줌) | |
디스플레이 해상도 | 1366 x 768 픽셀 | |
이미지 해상도 | 1296 x 964 픽셀 | |
콘트라스트 방법 | 형광 및 투과광(방출 위상) | |
컬러 채널 | 4채널(방출 위상, 청색 형광, 녹색 형광, 적색 형광) | |
광원 | LED(50,000 시간 수명), 조절 가능한 강도 | |
여기 | 청색 채널: 390/40nm, 녹색 채널: 482/18nm, 적색 채널: 586/15nm | |
방출 | 청색 채널: 446/33nm, 녹색 채널: 532/59nm, 적색 채널: 646/68nm | |
스테이지에서 콘덴서까지 | 60 nm | |
카메라 | Sony 1.3MP 1/3” ICX445 EXview HAD CCD | |
외양 특성 | 기기 유형 | 세포 이미징을 위한 실험대용 기기 |
기기 치수 | 15.9”(폭) x 21.1”(높이) x 13.9”(깊이) 40.4 cm(폭) x 53.6 cm(높이) x 35.3 cm(깊이) | |
중량 | 26lbs(11.8kg) | |
작동 전력 | 100-240VAC | |
주파수 | 50~60 Hz | |
전기 입력 | 5VDC, 4.15A | |
작동 온도 | 4-32ºC | |
작동 습도 | <90%(비응축) | |
출력 포트 | USB 4개 | |
하드웨어/소프트웨어 | 스테이지(stage) | 직경 5mm 이내에서 이동할 수 있는 기계식 XY 글라이드 스테이지 |
LCD 모니터 | 15인치 컬러, 디스플레이 해상도 1366 x 768 픽셀, 이미지 해상도 1296 x 964 픽셀, 기울기 조정 가능 | |
소프트웨어 | FLoid 세포 이미징 스테이션 소프트웨어 | |
캡처한 이미지 | 16비트 흑백 TIFF, PNG, BMP 및 JPG, 1296 x 964 픽셀 | |
제공된 USB 드라이브 | 2GB |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.