Search Thermo Fisher Scientific
카탈로그 번호: AMC2000
2세대 EVOS 온스테이지 인큐베이터(OSI-2)는 사용자가 정의한 온도, 습도 및 기체(O2, CO2 또는 N2)에서 세포를 배양하여 생리학적 및 비생리학적 조건(예: 저산소증)에서 장시간 동안 살아있는 세포의 이미지를 캡처하고 타임랩스 영상을 촬영할 수 있는 EVOS M5000 및 EVOS M7000 이미징 시스템용 액세서리입니다.
설정값이 37°C인 OSI-2의 온도 균일성.
OSI-2는 신경돌기 돌출, 세포 증식, 저산소증 등 살아있는 세포 실험을 위한 최적의 살아있는 세포 환경을 유지합니다. Celleste 6.0 이미지 분석 소프트웨어에서 이미지와 타임랩스 영상을 추가로 분석할 수 있으며, 추가 시각화 옵션을 사용할 수 있습니다.
EVOS 온스테이지 인큐베이터(OSI-2)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템으로 촬영한 U2OS 세포의 타임랩스 이미징.CellLight GFP-tubulin(C10613)으로 처리한 U2OS를 37oC, 5% CO2, 80% 습도에서 48시간 동안 15분마다 OSI-2(카탈로그 번호 AMC2000)와 20배율 대물렌즈(카탈로그 번호 AMEP4734)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템(카탈로그 번호 AMF7000)으로 이미징했습니다.
EVOS 온스테이지 인큐베이터(OSI-2)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템을 사용하여 며칠에 걸쳐 뉴런에서 신경돌기가 성장하는 모습을 타임 랩스 이미징으로 촬영함.Poly-D-Lysine(카탈로그 번호 A38904) 코팅 플레이트에 플레이트된 쥐 해마 뉴런을 Neurobasal Plus 배지(카탈로그 번호 A3582901)에 B-27 Plus supplement(카탈로그 번호 A35828)와 함께 OSI-2(카탈로그 번호 AMC2000)에서 배양했습니다. 그리고 5% CO2, 37°C, 80% 습도에서 20배율 대물렌즈(카탈로그 번호 AMEP4734)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템(카탈로그 번호 AMF7000)으로 48시간 동안 15분마다 이미징했습니다. 왼쪽 이미지: 제1일 신경돌기 성장; 오른쪽 이미지: 제3일 신경돌기 성장
EVOS 온스테이지 인큐베이터(OSI-2)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템을 사용하여 Image-iT Hypoxia Red로 저산소증을 실시간 감지. A549 세포를 Image-iT Hypoxia Red(카탈로그 번호 H10498)로 표지하고 20% 산소에서 1시간 동안 OSI-2(카탈로그 번호 AMC2000)에서 배양한 다음(왼쪽 이미지) 5% CO2, 37oC, 80% 습도를 일정하게 유지한 상태에서 1시간 동안 1% 농도로 산소를 감소시켰습니다(오른쪽 이미지). GFP 여기(470/22) 및 RFP 방출(593/40) 기능이 있는 맞춤형 EVOS 필터 큐브와 20배율 대물렌즈(카탈로그 번호 AMEP4734)가 장착된 EVOS M7000 이미징 시스템(카탈로그 번호 AMF7000)으로 이미징을 수행했습니다.
속성 | 세부 사항 |
호환 가능한 vessel | 다중 웰 플레이트, 35, 60 및 100mm 페트리 접시, T-25 플라스크, 챔버 슬라이드* |
온도 범위 | 주위 온도 ~ 40°C |
CO2 범위 | 0~20% |
O2 범위 | 0%부터 대기 |
습도 범위 | 37~40°C에서 70~90% |
크기(높이 x 깊이 x 폭) | 27 x 17 x 4.1 cm(환경 챔버) 42 x 21 x 23 cm(제어 장치) |
중량 | 0.73kg(환경 챔버) 6.7kg(제어 장치) |
호환되는 기기 | EVOS M5000 및 EVOS M7000 |
*적절한 vessel holder 필요, EVOS vessel holder 보기(vessel holder 문서 링크 포함) |
EVOS 온스테이지 인큐베이터의 올바른 작동을 보장하기 위해 살아있는 세포 이미징용으로 특별히 설계된 vessel을 선택하는 것이 좋습니다. 기존 플라스틱 플레이트는 광학적 문제 또는 자가 형광 물질까지 생성할 수 있습니다. 또한 EVOS 온스테이지 인큐베이터와 호환되는 vessel holder와 스테이지 플레이트만 사용하는 것이 중요합니다.
많은 세포 배양 배지는 탄산염 완충용액이며, 인큐베이터에서 제거하면 상대적으로 더 낮은 공기 중 이산화탄소의 농도로 인해 1시간 이내에 배지 pH가 증가합니다. 광학적으로 투명한 생리학적 용액(Live Cell Imaging Solution 또는 LCIS)는 주변 대기 및 온도에서 최대 4시간 동안 생리적 pH와 삼투압을 유지합니다. 이 제품은 인큐베이터 외부에서의 이미징에 특히 유용하지만 EVOS Onstage Incubator-2 사용 중에 pH를 유지하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
특히 현미경 스테이지 인큐베이터에서 더 장시간의 이미징을 위해, 당사는 DMEM을 기반으로 하는 투명한 세포 배양 배지인 Gibco FluoroBrite DMEM을 제공함으로써 낮은 백그라운드 형광(인산염 완충 식염수와 유사하며, 표준 페놀레드가 없는 DMEM보다 90% 더 낮음)을 제공하면서 세포 건강을 유지하는데에도 도움을 드립니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.