Search Thermo Fisher Scientific
카탈로그 번호: AMEX1000
현미경 검사의 복잡성을 없애도록 설계된 EVOS XL Core 시스템은 1분 이내에 실험실 벤치탑에서 고품질 brightfield 세포 이미지를 캡처합니다. 후드 안이나 세포 배양 룸 내에서 세포 배양을 모니터링하는 데 있어 완벽한 기기입니다.
EVOS XL Core 시스템은 brightfield 현미경에 EVOS의 간단함과 사용 편의성을 제공합니다. 밝은 LED 광원, 고해상도 컬러 카메라, 다양한 대물렌즈를 통해 몇 번의 클릭만으로 고품질 컬러 이미지를 캡처, 표시 및 저장할 수 있습니다.
XL Core 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
정렬 상태 또는 전구를 전혀 바꿀 필요가 없으며 2분 이내에 포장을 풀고 설치할 수 있습니다.
조정 가능한 초점, 빛 강도 및 색상 톤을 갖춘 고품질 brightfield 및 위상 콘트라스트 이미지
옵션인 기계식 스테이지를 사용하면 포함되어 있는 고정 스테이지보다 더 많은 대물렌즈를 이용가능합니다.
Thermo Fisher Connect™ 클라우드 애플리케이션을 통한 추가적인 획득후(post-acquisition) 이미지 분석
소프트웨어를 통해 많은 작업 기능을 제어함으로써 기기 수동 조작 필요성 감소
생물안전작업대 또는 후드에서 사용 가능
속도 또는 해상도 극대화 여부 선택 가능
기본 XL Core 모델(AMEX1000)과 더불어, 인기 있는 세포 배양 대물렌즈가 있는 2개의 사전 구성된 EVOS 모델(옵션인 기계식 스테이지가 있는 모델(AMEX1200) 및 옵션인 기계식 스테이지가 없는 모델(AMEX1100))도 제공합니다.
더 많은 EVOS 시스템에 관한 동영상 및 데모를 리소스에서 확인하십시오.
카테고리 | 속성 | 설명 |
광학부 | 설명 | 무한-보정 광학 시스템, 45mm 동초점 거리(parfocal distance)의 RMS-나사산이 있는 대물렌즈 |
광원 | 조도 조절 가능 LED(라이트 큐브당 >50,000 시간 수명) | |
콘트라스트 방법 | 투과광(brightfield 및 위상 콘트라스트) | |
대물렌즈 | 4x, 10x, 20x, 40x, 플랜 LWD, 무한; 옵션 2x (위상 없음) | |
대물렌즈 터렛 | 4-포지션, 수동 제어 | |
콘덴서 | brightfield 및 위상 콘트라스트를 위한 3-포지션 터렛 | |
콘덴서 작동 거리 | 60 mm | |
스테이지 | 고정 스테이지(AMEX1000); 옵션인 기계식 스테이지(AMEX4712) • X-Y축 제어 및 용기 홀더 틀 • 120mm x 78mm의 동작 범위 • 양쪽 노브(knob) 56mm/rev | |
초점 메카니즘 | 장력 제어 기능이 있는 동축 초점 노브(knob): • 거친 초점: 38mm/rev • 미세 초점: 0.2mm/rev, 정밀도 0.002mm | |
LCD 디스플레이 | 12.1” 고해상도(1,024 x 768픽셀) 기울기 조정 가능한 컬러 모니터 | |
카메라 | 색상: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1메가픽셀 | |
외양 특성 | 전원 | AC 어댑터, 입력 100-240V, 47-63Hz, 출력 12V DC/2.0A 24W 최대 |
기기 치수 | 21.0”(폭) x 6.0”(높이) x 12.5”(깊이) 533mm(폭) x 406mm(높이) x 318 mm(깊이) | |
중량 | 9.1kg(20.1Lb) 22.1kg(10.0Lb), 기계식 스테이지 포함 | |
출력 포트 | USB 2.0 포트 2개 | |
하드웨어/소프트웨어 | 이미지 획득 | 마우스 또는 전면 장착 수동 버튼을 통한 이미지 캡처 및 저장을 위한 이미징 소프트웨어를 사용하는 내장형 운영 체제 |
캡처한 이미지 | 컬러 카메라: 24-비트 풀-컬러 TIFF 또는 PNG, JPEG, BMP(2,048 x 1,536 픽셀) |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.