Search Thermo Fisher Scientific
그림 1. Super Bright 436 염료 성능 비교 생쥐 골수 세포가 Anti-Ly-6A/E(클론 D7) APC 및 Super Bright 436 염료(왼쪽 패널), eFluor 450 염료(중간 패널)또는 Brilliant Violet™ 421 염료(오른쪽 패널) 중 하나에 콘주게이트된 Anti-CD117(클론 2B8)로 염색되었습니다.
그림 2. Brilliant Violet™ 421 Conjugate와 비교한 Super Bright 436 Dye Conjugate의 형광 광도 (A) 인체 말초 혈액 세포는Super Bright 436(자주색, Cat. No. 62-0199-42), eFluor 450 염료(파란색, Cat. No.48-0199-42) 또는 Brilliant Violet™ 421 염료(주황색)로 콘주게이트된 CD19 항체로 염색되었습니다. (B) 인체 말초 혈액 세포는Super Bright 436(자주색, Cat. No. 62-0279-42) 또는 Brilliant Violet™421 염료(주황색)로 콘주게이트된 CD27 항체로 염색되었습니다.
복합 분석 호환성 | 완충액 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
1개의 Super Bright Antibody Conjugate로 복합 분석 | 표준 완충액 적용 가능 | 패널에서 단 1개의 Super Bright Antibody Conjugate만 사용된 경우 특수 완충액은 필요하지 않습니다. |
2개 이상의 Super Bright Antibody Conjugate로 복합 분석 | Super Bright 염색 완충액 | 비특정 염색 간 상호 작용을 줄이기 위해 Super Bright Conjugate를 추가하기 전에 특수 염색 완충액이 필요함 |
1개 이상의 Brilliant Violet™ Antibody Conjugate로 복합 분석 | Super Bright 염색 완충액 | 비특정 염색 간 상호 작용을 줄이기 위해 특수 염색 완충액이 필요함 Super Bright 염색 완충액 사용이 권장되지만, 유사한 Brilliant 염색 완충액으로 대체할 수 있음 |
그림 3. 10-컬러 ILC2 하위 집합 패널. 정상적인 인간 PBMC는 표시된 표면 마커에 대해 최적의 농도로 Super Bright 염색 완충액(Cat. No. SB-4400-42)가 있을 때 표면이 염색되었습니다.(A) 생존 세포에서 게이팅된 이 플롯은 CD127 (IL-7RA)(클론 eBioRDR5) Super Bright 436(Cat. No. 62-1278-42) 염색된 세포 대비하여 FITC 덤프 채널(CD3(클론 UCHT1), CD4(클론 SK3), CD8a(클론 RPA-T8), CD11b(클론 ICRF44) 및 CD19(클론 HIB19)로 사용되는 계통 마커를 보여 줍니다. ILC2 아형은 이러한 모든 5개의 마커에 대해 음수이므로, 모든 CD127 및 계통 양수 세포는 추가 분석에서 제거할 수 있습니다. (B-G) 모든 계통 타겟에 대해 게이팅 전략이 표시되어 ILC2 모집단을 강조 표시합니다. (H, I) CD294(CRTH2) 모집단이 식별됩니다.
생존도 지시염료 옵션 | 제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
고정성(fixable) | LIVE/DEAD 고정성 사멸 세포 염색 키트 | LIVE/DEAD 고정성 자색(violet) 사멸 세포 염색 또는 고정성 생존도 염료 eFluor 450과 호환 안 됨 |
비-고정성 | SYTOX 비-고정성 사멸 세포 염색 Ready Flow Ready-to-use 생존도(Viability) 시약 | SYTOX 청색 염색과 호환되지 않음 모든 Ready Flow 생존도용 시약과 호환 가능 |
제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|
UltraComp eBead 마이크로입자(Microsphere) | UltraComp eBead 마이크로입자는 자색 레이저와 호환 가능하지만, OneComp eBead는 자색 레이저와 호환되지 않습니다. 또한 AbC Total Antibody 보상 비드 키트도 Super Bright Antibody Conjugate와 호환 가능합니다. |
염색 타겟 | 제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
세포액 염색 (사이토카인) | 세포내 고정 및 투과화 완충액 세트 | 호환성 우려 사항 없음 |
핵 염색 (전사 인자) | Foxp3/전사(Transcription) 인자 염색 완충액 세트 | 호환성 우려 사항 없음 |
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.