Search Thermo Fisher Scientific
곤충 세포 배양은 이종(heterologous) 단백질 발현을 위하여 일반적인 방법입니다. 대규모 생산 또는 기초 연구용으로 곤충 세포는 번역후 변형(post-translational modification)이 복잡한 다량의 단백질을 발현할 수 있습니다.
Gibco 곤충 배지는 최대의 성장 및 단백질 수율을 위해 제작되었습니다. 이 배지는 Gibco의 미리 적응된 세포주와 결합하여 시간 및 노력을 절약해주는 편리한 시스템을 제공합니다.
무혈청(cell-free) High Five 세포 생장 및 단백질 발현 | 무혈청(cell-free) 생장 및 단백질 발현 | AOF 생장 및 단백질 발현 | 최고의 일관성 및 단백질 발현 | |
Express Five SFM | Sf-900 II SFM | Sf-900 III 자세히 알아보기 | ExpiSf CD 자세히 알아보기 | |
화학적 성분이 알려짐(Chemically defined) | ✓ | |||
무혈청(serum-free) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
무단백질(protein-free) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
유래 소스 | 무혈청 | 무혈청 | 동물 유래 소스 없음 | 동물 유래 소스 없음 |
로트간(lot-to-lot) 일관성 | 중간(중간 수준의 가수분해물 농도) | 중간(중간 수준의 가수분해물 농도) | 높음(낮은 수준의 가수분해물 농도) | 높음(가수분해물 없음) |
발포 현상방지 최적화 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
호환 가능한 곤충 세포 | High five (BTI-TN-5B1-4) 세포 | Sf9 및 Sf21 세포 | Sf9 및 Sf21 세포 | ExpiSf9, Sf9 및 Sf21 세포 |
지원되는 세포 밀도(Sf9 cells/mL) | 6x106 cells/mL | 10x106 cells/mL | 10–14x106 cells/mL | 20x106 cells/mL |
포장 | 1000 mL | 500mL, 1000mL, 5L(bag), 10L(bag), 20L(bag) | 500mL, 1000mL, 10L(bag), 20L(bag) | 500mL, 1000mL, 10L(bag), 20L(bag) |
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 |
초파리 S2 세포는 초파리 발현 시스템(DES)에서 이종 단백질 발현을 위해 사용됩니다. S2 세포주는 말기 Drosophila melanogaster 배아의 1차 배양에서 유래되었습니다(Schneider, 1972). 이 적응 가능한 세포주는 CO2 없이 상온의 Schneider's Drosophila Medium에서 반착성 단층(semi-adherent monolayer) 또는 부유액으로 성장합니다.
Grace 곤충 배지는 곤충 세포 배양을 위해 일반적으로 사용되는 배지입니다. 이 배지는 원래 호주 황제 고무 나방(Antherea eucalypti)의 세포 생장을 위해 개발되었습니다. 보충제가 첨가된 Grace의 곤충 배지는 거염벌레(Spodeptera frugiperda) 세포, Sf9 및 Sf21의 생장에 사용됩니다. Sf9 및 Sf21 세포는 바큘로바이러스 발현 벡터 시스템(BEVS)을 사용한 재조합 단백질 발현에 일상적으로 사용됩니다. 당사는 또한 곤충 세포의 트랜스펙션 또는 단백질 라벨링 연구(메티오닌 사용)에서 사용할 수 있는 Gibco 보충제 무첨가 Grace’s formulation을 제공합니다.
Grace 곤충 배지에 대해 자세히 알아보기
세포 배양 지원 센터
세포 배양 워크플로우를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 찾아보십시오.