세포 배양 배지<
오랜 시간 동안 뛰어난 품질로 고객의 신뢰를 한 몸에 받고 있는 Gibco® 세포 배양 배지 제품군에는 다양한 포유류 세포와 세포주의 성장과 유지를 지원할 수 있도록 고안된 다양한 제품이 마련되어 있습니다. Life Technologies는 사용자의 실험 설정 요건과 예산에 적합한 즉시 사용 가능한 배지 제품뿐 아니라 분말 및 농축 액상 제형을 개발해 왔습니다.
기존 Gibco® 배지 제품
Life Technologies에서는 사용자의 모든 배지 요구사항을 충족하는 고품질 Gibco® 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
DMEMDMEM
다양한 포유류 세포주의 성장을 지원하는 제품.
RPMI Media 1640RPMI 1640
광범위한 포유류 세포 어플리케이션에 사용할 수 있는 영양강화 배지.
 MEMMEM
Eagle's Media 이후 패턴화된 포유류 세포에 매우 적합한 제품.
세포 배양 업그레이드
GlutaMAX™ 배지Advanced™ 배지SensiCell™ 배지FluoroBrite™ 배지
  • 암모니아가 축적되지 않는 안정한 형태의 L-glutamine이 미리 보충된 제품
  • 장기 배양을 위한 우수한 생활력
GlutaMAX™ 배지
  • 혈청 비용을 50%-90% 낮춘 저혈청 배지
  • 로트별 혈청 변화가 적은 우수한 일관성
Advanced™ 배지
  • 민감하거나 배양이 어려운 세포 유형의 성장 강화
  • GlutaMAX™ 보충제를 첨가해 편이성과 생활성 개선
SensiCell™ 배지
  • 살아 있는 세포의 영상촬영 중의 형광 신호 강화
  • 세포 건강을 유지하는 DMEM 기반 제품
FluoroBrite™ 배지
추가 세포 배양 배지 제품
Gibco Game
Cell Culture Basics
Gibco