Search Thermo Fisher Scientific
다양한 옵션과 액세서리를 통해 모든 작업 스타일, 애플리케이션 또는 실험실 환경에 맞게 Thermo Scientific 생물 안전 작업대를 간편하게 맞춤화할 수 있습니다. 당사의 액세서리는 BSC를 정의하는 세부 정보 및 품질 표준만큼 세심한 주의를 기울여 설계 및 제조되므로 단순히 호환되는 것을 넘어 장비와 워크플로우를 실제로 향상시킬 수 있습니다.
편안하고 건강한 자세로 작업하면 안전이 향상되고 작업이 보다 쉬워집니다. 당사는 이를 염두에 두고 모든 BSC를 설계했으며, 이러한 측면을 더욱 보완하기 위해 추가 옵션과 액세서리를 제공합니다. BSC의 견고하고 안정적인 설치를 보장하는 동시에 편안함과 안전을 위한 최적의 높이를 얻으려면 베이스 스탠드를 주문하는 것이 좋습니다. 높이 고정형, 수동 조절식 또는 전동식 높이 조절 스탠드 중에서 선택할 수 있습니다. 그런 다음 인체공학적으로 설계된 스툴 의자, 발판, 팔걸이 구성 요소 중 작업자의 작업 방식에 꼭 맞는 제품을 선택하십시오.
인체공학적으로 설계된 스툴 의자, 발판 및 팔걸이는 실험실에서 BSC를 사용한 작업을 훨씬 수월하게 만듭니다.
표준 작업대에는 여러 지역의 표준 인증을 위해 필요한 스테인리스강 세그먼트형 작업 트레이 또는 스테인리스강 일체형 인덴트(indented) 작업 트레이가 포함되어 있습니다. 이 외에도 작업 및 애플리케이션을 위한 맞춤화를 위해 많은 옵션을 사용할 수 있습니다. 평평한 형, 낮은 형, 진동 감쇠형 및 특수 소재 등 다양한 작업 표면 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
당사의 표준 BSC는 서비스 밸브, 튜빙 통과용 SmartPort 및 다양한 내부 콘센트 배치 옵션을 설치할 수 있는 이중 측벽 부압 설계가 특징입니다. 또한 당사의 프리미엄 장치는 좌우 방향으로 외부 설치 공간을 최소화하도록 BSC 상단에 유틸리티를 연결할 수 있는 공장 설치 배관 옵션을 제공합니다.
이러한 고정 액세서리 외에도 작업 공간을 구성하고 BSC 내부 및 주변의 귀중한 공간을 확보하는 데 도움이 되는 고유한 고객 설치 액세서리를 제공합니다. 생산성을 높이고 특정 작업 프로세스의 효율을 향상시키는 다양한 밸브, 후크 및 바스켓 중에서 선택할 수 있습니다.
사용자의 필요에 맞게 특별히 설계된 액세서리를 사용하여 효율성과 편리함을 극대화하도록 BSC 작업 공간을 구성할 수 있습니다. 당사의 BSC 전문가가 액세서리 및 옵션 선택을 도와드립니다.
요구 사항에 따라 추가 배기 HEPA 필터(AEF), 미생물 애플리케이션을 위한 탄소 필터 및 교체용 필터를 BSC에 사용할 수 있습니다. BSC 상단에 99.99999975% 누적 배기 여과 기능을 제공하는 AEF 필터를 장착할 수 있습니다. 참고로 AEF 필터는 2000년부터 BS5726이 EN12469로 대체된 영국에서도 재순환 BSC를 위한 요구 사항이 아닙니다.
HEPA 필터는 입자 및 생물학적 위험 물질을 가두는 데 큰 역할을 하지만, 미생물 연구의 보조 수단으로 사용될 수 있는 가스와 독성 화학 물질은 가두지 않습니다. 이러한 애플리케이션에서는 배기 덕트 전환을 선택하여 실험실에서 외부로 배출 공기를 내보내는 것이 중요합니다. 당사는 시설 요구 사항에 따라 세 가지 방법으로 설치할 수 있는 두 가지 다른 연결 형태를 제공합니다.