Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 생물 안전 작업대(BSC)는 수십년 간의 제조 경험과 고객의 요구에 대한 깊은 이해를 바탕으로 개발된 제품입니다. 신뢰를 바탕으로 설계된 당사의 BSC는 안전성, 기능, 활용성, 사용자 친화성의 향상을 통해 모든 실험실의 필수 장비로서 가치를 높여줍니다. 최고의 생물 안전 작업대에서 사용할 수 있는 다양한 기능을 확인해 보십시오.
모든 Class II 생물 안전 작업대는 필터 및 제어된 공기 흐름을 사용하여 오염물을 포집합니다. 당사의 특허받은 고급 공기 흐름 설계는 지능형, 자동화 및 지속적 공기 흐름 조정을 통해 최적의 보호 수준을 유지함으로써 안전에 대한 한 차원 높은 확신을 제공합니다. 이 SmartFlow 설계는 보다 신뢰할 수 있는 오염 제어를 위해 유입 흐름과 하강 흐름의 균형을 지속적으로 유지하고 기계적 댐퍼가 필요하지 않은 독점 제어 시스템을 갖춘 이중 모터를 사용합니다. 또한 이 시스템은 최적의 공기 흐름 속도를 보장하기 위해 팬 속도를 지속적으로 조정하여 시간이 지남에 따라 필터에 미립자가 누적될 때 저항을 자동으로 보상합니다.
Thermo Scientific BSC는 안전 그 이상을 위해 설계 및 제작되었습니다. 당사는 사람, 제품 및 환경 보호에 있어 비교할 수 없는 신뢰성을 제공합니다. 당사 제품은 실험실에서 발생할 수 있는 가장 가능성이 낮은 "가상" 시나리오마저 해결할 수 있는 다양한 이중 안전 기능을 갖추고 있습니다. 첨단 기술을 사용하여 작동 안전 상태를 지속적으로 모니터링하므로 안전에 대한 걱정 없이 작업에 집중할 수 있습니다. 안전은 항상 기본 요건으로 충족되며 이에 대해 추가로 우려할 필요가 없습니다. 모든 생물 안전 작업대는 제3자 검증을 통해 업계에서 가장 엄격한 표준을 준수하는 것으로 입증되었습니다.
| Class II/A2 | Class II/B2 | Class II 세포독성(Cytotoxic) | 클린 벤치(Clean Bench) |
---|---|---|---|---|
보호 대상
|
|
|
|
|
주요 차이점 | 가장 인기 있는 유형입니다. 생물 안전 작업대의 90% 이상이 Class II A2입니다. | 작업대 내에서 여과된 공기의 재순환이 없어야 하며 외부 배기량이 많은 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. | 오염된 필터를 보다 안전하게 교체하기 위한 프로토콜을 포함하여 CMR 물질 취급에 대한 특수 표준을 충족합니다.
| 층류식 공기 흐름과 필터 제어를 통한 시료 보호만 필요한 애플리케이션에 사용됩니다. |
표준 | NSF/ANSI 49 YY 0569 EN 12469 NF EN 12469
| NSF/ANSI 49
| DIN 12980 EN 12469
| EN 61010-1; EN 61326-1 CE: 2014/35/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU 포함 (EU) 2015/863 Annex II를 지침 2011/65/EU에 수정 |
제3자 검증 |
예
| 예 |
예
| 예 |
Thermo Scientific 생물 안전 작업대는 품질, 안전 및 성능에 대한 최고의 표준에 따라 제작됩니다. 당사는 전 세계적으로 가장 엄격한 검사, 인증 및 검증 기관에 제품을 제출합니다.
NSF/ANSI 49 Thermo Scientific 1300 시리즈 Class II 작업대는 미국의 주요 검사 기관인 NSF International에서 독립적으로 테스트하여 NSF/ANSI 49 인증을 | |
. | NF EN 12469 EN 12469에 따라 NF 마크 획득을 포함한 LNE의 독립적 시험 및 인증: Herasafe 2030i Class II 생물 안전 작업대(1.2 m 모델), Herasafe 2025(1.2 m 모델) 및 MSC-Advantage BSC(0.9 및 1.2 m 모델). |
EN 12469 당사의 Class II 생물 안전 작업대는 EN 12469에 따라 TÜV Nord의 독립적인 GS 인증을 받았습니다. | |
DIN12980 단일 작업 표면을 가진 당사의 작업대는 가장 높은 수준의 사람, 시료, 환경 보호 기준이 요구되는 애플리케이션을 위한 DIN 12980 표준 “세포독성 물질 처리를 위한 안전 작업대”에 따라 독립적 시험을 거쳐 인증을 받았습니다. | |
YY0569 Thermo Scientific 1300 시리즈 Class II 작업대는 YY0569에 따라 독립적 시험을 거쳐 인증을 받았습니다. | |
AS 2252.2(BSC)/AS 2252.6 (클린 벤치) 호주 표준 AS 2252.2에 따른 NATA 인증: MSC-Advantage, Herasafe 2025 및 Herasafe 2030i 생물 안전 작업대 Thermo Scientific Heraguard ECO Clean Bench는 AS 2252.6 인증을 받았습니다. |
시스템 자가 검사는 안전한 작동 상태를 보장하고 사용자에게 잠재적인 문제 방지를 위한 실시간 경고를 제공합니다. 터치스크린 장착 모델(여기에 표시됨)을 사용하든 키와 LED 표시등이 있는 디지털 디스플레이를 사용하든 관계없이 시스템은 작동 파라미터를 지속적으로 모니터링하고 사용자에게 전달합니다.
당사의 생물 안전 작업대는 사용자를 중심에 두고 설계되었습니다. 언제나 안전이 최우선 순위지만 이에 못지 않게 중요한 요소는 사용자 친화성입니다. 사용이 어렵거나 불편한 시스템은 안전성이 저하되기 마련입니다. 당사의 시스템은 인체공학적 설계, 편의성을 고려한 세심한 디테일 및 사용자 중심 기능을 탑재하여 실험실 작업에 만족도를 높여줍니다.
당사의 생물 안전 작업대는 인체공학적 팔걸이, 눈높이에 맞춘 컨트롤 패널, 높이 조절 기능, 균형 조절식 또는 전동식 새시 작업, 효율적으로 설계된 작업 공간과 함께 사용자의 편안함을 염두에 두고 설계되어 전 세계 실험실 작업자들이 가장 선호하는 제품입니다.
생물 안전 작업대를 깨끗하게 유지하는 것은 실험실 안전에 매우 중요하므로 간편한 세척이 가능하도록 설계되었습니다. 304형 또는 316형 스테인리스강, 반사 방지를 위해 처리된 SmartCoat, 내화학성 내장재 등 다양한 내장재 중에서 선택할 수 있습니다. 작업 표면은 쉽게 세척할 수 있도록 평평하게 만들거나 작업 표면에 흘린 많은 양의 유체가 한 곳에 모이도록 움푹 들어간(indented) 형태일 수 있습니다.
당사의 혁신적인 Thermo Scientific SmartClean Plus 설계를 통해 가스 스트럿으로 지지되는 힌지형의 전체 전면 새시 구조를 열기만 하면 내부에 쉽게 접근할 수 있습니다. 당사의 특허 받은 수동 작동식 슬라이딩 새시 설계(SmartClean)는 전면 개구부 아래로 확장할 수 있어 접근하기 어려운 시료 챔버의 상단 부분과 창 내부에 쉽게 접근할 수 있습니다.
마지막으로, 특허 받은 크로스빔 자동 조정 UV 조명 시스템은 사용하지 않을 때 전체 캐비닛 내부를 자동으로 소독할 수 있습니다.
때때로 아주 작은 것이 가장 큰 차이를 만듭니다. 당사의 고객들은 안전 작업대에 포함된 혁신적인 디테일로 안전 작업대의 일상적인 사용성과 편의성을 높이 평가하고 있습니다. 당사의 Thermo Scientific SmartPort Convenience는 생물 안전 작업대의 이중 측벽을 통해 진공 튜브와 케이블을 통합하는 깨끗하고 안전한 접근 방식을 제공하여 조직 및 작업 효율성을 개선합니다. 측벽 플레넘은 부압 상태로 유지되어 작동 중 BSC 안팎으로 누출 가능성을 방지합니다.
작업대 컨트롤은 사용자가 앉아 있든 서 있든 관계없이 항상 볼 수 있고 쉽게 닿을 수 있는 위치에 있습니다. 선명하고 밝은 디지털 디스플레이, 이해하기 쉬운 아이콘, 직관적이고 사용이 간편한 컨트롤 및 경보를 제공합니다.
당사의 생물 안전 작업대는 Thermo Fisher Connect 플랫폼을 통해 원격 장비 모니터링, 안전한 데이터 저장, 과학적 분석 앱 및 협업 도구 등 클라우드 기반 연결*이 가능합니다. 이를 통해 고객은 실시간으로 BSC 상태를 확인하고 알람 및 경보를 통해 중요한 문제에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
원격 앱은 기록된 데이터를 분석하고 서비스 요구 사항을 관리하며 제품 활용도를 측정하는 실험실 관리자 및 시설 관리자를 위한 가시성을 한 차원 더 높여줍니다. Thermo Scientific Herasafe 및 Maxisafe 2030i 모델에는 클라우드 기반 연결을 제공하는 이 기능이 내장되어 있으며 다른 모델에서는 무선 모니터링 장치를 추가하여 이 기능을 장착할 수 있습니다.
사용자는 터치스크린 인터페이스를 통해 알람/경보를 직접 확인하고 그에 따라 대응할 수 있지만, 원격 앱은 실시간 장비 상태에 원격으로 액세스할 수 있는 실험실 관리자 및 시설 관리자를 위한 또 다른 차원의 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
연결된 장치는 조직에서 장비 투자 수익을 높이는 데 필요한 정보를 제공합니다. 과거 사용 및 성능 데이터, 유지 관리 요구 사항 및 자세한 운영 정보에 액세스하여 실험실의 효율성, 장비 수명 및 활용도를 높일 수 있습니다.
연결된 BSC는 사용자와 지속적으로 통신하므로 실험실 팀은 즉각적인 안전 문제이든 향후의 유지 관리 관련 문제이든 해결해야 할 모든 사안을 사전 인지할 수 있습니다.
* 연결 지원 모델의 가용성은 지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 현지 Thermo Fisher Scientific 영업 담당자에게 문의하십시오. Thermo Fisher Connect 클라우드 서비스는 현재 다음 국가에서 사용할 수 있습니다. 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국.
당사는 환경을 염두에 두고 제품을 설계하고 고객이 더 건강하고 깨끗하며 안전한 세상을 만들 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 독점적인 공기 흐름 설계와 에너지 효율적인 DC 모터가 장착된 당사의 생물 안전 작업대는 다른 유사한 제품에 비해 에너지 소비를 최대 68%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 최적화된 공기 흐름은 필터 수명 연장 효과도 제공합니다. 당사의 BSC에는 창이 닫힐 때 송풍기 속도를 자동으로 줄이는 대기 모드(Stand-by Mode)와 같이 세심하게 설계된 다양한 에너지 효율 개선 기능이 포함되어 있습니다. 마찬가지로, 자동 UV 광선 살균은 전구 수명과 에너지 소비를 최적화합니다. 혁신적으로 설계된 이러한 기능의 영향으로 연간 장치당 최대 2,405 kW-hr의 에너지 소비(1.7이산화탄소상당량톤)가 감소하고 정비 요구 사항이 낮아지며 소모품 폐기량이 줄어듭니다.
* 1.2 m 너비의 생물 안전 작업대의 15년 수명과 EuroZone의 2011년 평균 에너지 및 냉각 비용을 기준으로 비교. AC 모터 기술을 사용하여 즉시 사용 가능한 BSC에 대해 발표된 제품 사양을 기반으로 한 “전통적인 BSC” 추정치입니다.
Thermo Fisher Scientific은 미국 오하이오주 마리에타, 독일 랑겐셀볼트 및 중국 쑤저우에서 생물 안전 작업대 제조 시설을 운영하고 있습니다. 이를 통해 고객의 공급 및 서비스 요구 사항을 모든 지역에서 안정적으로 충족할 수 있습니다.
과학 분야의 세계적인 리더, Thermo Fisher Scientific은 전 세계적으로 2,000명 이상의 고도로 훈련된 Unity Lab Services 기술 전문가들을 통해 서비스를 제공합니다. 50년 이상 고객에게 서비스를 제공해 왔으며 자사 서비스 엔지니어의 장비 운영 및 유지보수 경험은 평균 18년에 이릅니다.