Herasafe 2030i BSC
Thermo Scientific Herasafe 2030i 생물 안전 작업대(BSC)는 탁월한 격리 수단으로 시료 보호 및 사용자 안전을 극대화하는 동시에 뛰어난 사용자 편의성과 편리함을 제공하도록 설계되었습니다. 혁신 기술과 최고 수준의 기능을 적용한 Herasafe 2030i BSC는 기술적으로 가장 진보되고 사용자 친화적인 Class II 작업대입니다.
혁신적인 기능을 갖춘 프리미엄 성능
전동식 전면 창 및 SmartClean Plus 설계
전체 전면 새시는 전동식으로 오른쪽 개구부로 자동으로 열리거나 완전히 들어 올려 BSC 내부에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 일상적인 유지보수, 세척 및 설정 작업이 간소화됩니다.
터치스크린 제어 및 연결
Digital Airflow Verification(DAVe) 경고, 시스템 자가 검사 및 성능 상태가 풀 컬러 터치스크린에 제공됩니다. 연결 기능이 활성화된 경우(일부 국가에서만 사용 가능) 원격 앱을 통해 필요한 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
SmartFlow Plus 보호 기능
자율 안전 기능은 사용자의 개입 없이 적절한 공기 흐름을 유지하고 실시간으로 중요한 상태를 모니터링합니다.
특징
  1. 터치스크린 및 연결성* – 내장형 WiFi 시스템은 원격 장비 모니터링, 보안 데이터 저장, 협업 도구 등 클라우드 기반 기능을 지원합니다.
  2. 유리 측벽 및 LED 조명 – 더 밝은 작업 환경을 통해 더 나은 시야를 확보할 수 있습니다.
  3. SmartClean Plus 기술 – 설정된 작업 높이에서 자동으로 멈추는 전동식 전면 새시를 통해 BSC 내부에 쉽게 접근할 수 있습니다. 새시는 전자식으로 추가로 열 수 있으며 철저한 세척을 위해 전면 패널 힌지 전체를 열 수 있습니다.
  4. 이중 DC 모터 – SmartFlow Plus 공기 흐름 보상 시스템을 구동시키며 더 높은 에너지 효율과 저소음 작동을 보장합니다. 대기 모드로 에너지를 추가로 절약하고 시스템 수명을 연장합니다.
  5. 자동 조정식 살균 UV 광선 강도 - 당사의 독자적인 크로스빔 UV 시스템은 독점적인 자동 조정 노출 기능으로 매번 사용할 때마다 재현 가능한 살균 효과를 제공합니다.
  6. SmartPort 편의성 - 측벽을 통해 튜빙과 배선을 쉽게 통과시킬 수 있어 많은 애플리케이션 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
  7. 맞춤형 작업대 – 애플리케이션 및 작업 스타일에 가장 적합한 작업 표면 디자인 중에서 선택할 수 있습니다. 표준 장비에는 2개 또는 4개의 이중 콘센트 및 2개의 서비스 밸브가 포함됩니다.
세포 치료 시스템 시리즈(CTS)
세포 및 유전자 치료 분야를 위한 Herasafe 2030i 생물 안전 작업대 CTS 시리즈는 제품, 인증 및 프로토콜을 포함한 포괄적인 문서 패키지, 규정 준수 서비스 등으로 구성됩니다.
연결성
Herasafe 2030i 생물 안전 작업대에는 클라우드 기반 연결을 제공하는 기능이 내장되어 있습니다*. 이를 통해 고객은 실시간으로 BSC 상태를 확인하고 알람 및 경보를 통해 중요한 문제에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
연결이 필요한 이유:
BSC 상태 원격 확인
사용량 데이터 분석
알림 수신
연결성 리플렛
이 리플렛은 Herasafe 및 Maxisafe 2030i BSC에서 제공되는 Thermo Fisher Connect 앱의 다양한 기능을 설명합니다. 기기 정보, 에너지 소비, 이벤트 로그 등을 어디에서 찾을 수 있는지 알아보십시오.
주문형 웨비나
“연결된 생물 안전 작업대가 실험실을 지원하는 방법 - 모범 사례 및 미래 동향"
이 웨비나에서는 BSC에서 생물 안전 작업대와 현재 및 미래의 클라우드 기반 기능을 서로 연결해야 하는 세 가지 이유를 설명합니다.
* 연결 지원 모델의 가용성은 지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 현지 Thermo Fisher Scientific 영업 담당자에게 문의하십시오. Thermo Fisher Connect 클라우드 서비스는 현재 다음 국가에서 사용할 수 있습니다. 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국. 
애플리케이션
일반적인 시장: 생명공학 및 제약, GMP 환경
일반적인 애플리케이션: 사용자, 시료, 및 환경 보호가 필요한 세포 배양, 제약, 임상, 미생물 작업 등
인증
NSF/ANSI 49
EN 12469에 따른 TÜV GS 인증
LNE(카탈로그 번호 51901254)
Herasafe 2030i BSC 3D 가상 투어
가상 Herasafe 2030i BSC의 360도 스핀, 확대/축소, 회전, 찾아보기 및 상호 작용
리소스
동영상
웨비나
주문 정보
크기
인증
카탈로그 번호
4 ft.
NSF
51032334
6 ft.
NSF
51032335
0.9 m
EN12469
51032328
1.2 m
EN12469, LNE
51032329
1.5 m EN12469 51032330
1.8 m EN12469 51032331