다양한 설계와 기능을 갖춘 Thermo Scientific CO2 인큐베이터는 세포 성장, 온도와 습도 및 CO2 값 (O2 제어 옵션 포함) 제어에 필요한 최적의 조건을 제공합니다. 설정값의 균일성과 복구력, 그리고 오염 제어 기술은 구매 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.
가상의 실험실 장비에 대한 360° 스핀, 확대/축소, 회전, 발견, 상호작용을 지원하는 3D 제품 둘러보기를 체험해 보십시오. 각 둘러보기에는 풍부한 체험을 제공하기 위한 주요 특징과 기능에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
3D 제품 둘러보기 선택:
Heracell VIOS 160i CO₂ 인큐베이터
이 인큐베이터는 첨단 생물학적 모델링에 사용되는 줄기 세포, 신경 세포 및 일차 세포와 같은 민감한 세포를 위한 뛰어난 배양 조건을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 해당 3D 제품 둘러보기 기능은 250i (255L 용량) 모델에도 적용됩니다.
Forma Steri-Cult CO₂ 인큐베이터
해당 대용량 CO2 인큐베이터는 ISO Class 5 HEPA 여과 시스템, 손쉬운 세척 프로세스 및 입증된 자동 멸균 사이클에 이르기까지 모든 설계 요소를 갖춘 고부가가치 배양물에 대한 궁극적인 보호를 제공합니다. 
Heracell VIOS 160i CR CO₂ 인큐베이터
클린룸 호환성을 인증 받은 165L급 CO2 인큐베이터는 ISO Class 5 및 GMP 등급 A/B 환경에 적합하며, 전세계 최초로 출시되었습니다. 
Heracell VIOS 250i CR CO₂ 인큐베이터
클린룸 호환성을 인증 받은 255L급 CO2 인큐베이터는 ISO Class 5 및 GMP 등급 A/B 환경에 적합하며, 전세계 최초로 출시되었습니다.