CO2 인큐베이터의 기능과 다양성을 향상시킵니다
Thermo Scientific CO2 인큐베이터는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 필요에 맞춰 장비를 이상적으로 활용할 수 있습니다. CO2 인큐베이터 액세서리는, 장비와 동일한 고품질 기준에 따라 제작되며, 고객의 모델과 원활하게 연동되도록 설계되어 있습니다.
OPC UA gateway
Open Platform Communication Unified Architecture (OPC UA) 통합을 위한 Heracell VIOS 160i/250i 및 Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2 인큐베이터용 액세서리입니다. OPC UA는 플랫폼 독립적인 개방형 업계 연결 표준으로, 다양한 장치, 소프트웨어 시스템 및 애플리케이션 간의 기계 간 통신 및 정보 통합을 지원합니다. 사용 가능한 게이트웨이 액세서리를 통해 Heracell VIOS/ Forma Steri-Cycle 모델을 Distributed Control 시스템에 연결하여 실시간 및 과거 데이터를 확인할 수 있습니다.
연결이 필요한 이유:
  • 21 CFR Part 11–규정 준수 및 GMP 요구 사항
  • 향상된 데이터 추적 기능으로 감사 요구 사항 지원
  • 시료 보호, 워크플로우 효율성, 자산 및 비용 최적화, 규정 준수에 대한 실시간 실행 모니터링
이 액세서리는 인큐베이터 후면에 마그네틱 툴로 쉽게 부착할 수 있습니다. 게이트웨이 액세서리 키트에는 게이트웨이 장치, USB 2.0 케이블, USB-A USB-B 간 커넥터 및 100~240V 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. CO2 인큐베이터당 개별 키트가 필요합니다.
선반 및 트레이
대형 용기 유형을 위한 특수 선반 시스템
Thermo Scientific CultiMaxx 선반 시스템은 특화된 대용량 세포배양 용기를 위해 추가 용량 및 개선된 접근성을 제공합니다.
최대 용량의 CO₂ 인큐베이터 모델에 맞게 설계된 스테인리스강 강화 선반은 액세서리로 주문할 수 있으며 쉽게 설치할 수 있습니다. 
G-Rex® 바이오리액터용 CultiMaxx 시스템
CultiMaxx 선반 시스템은 하나의 인큐베이터에서 최대 10배의 G-Rex® 500M-CS 바이오리액터를 수용하여 표준 선반보다 인큐베이터당 150% 더 많은 용량을 제공합니다.  Heracell VIOS/Vios CR 및 Forma Steri-Cycle (CR) CO₂ 인큐베이터의 250i/i250 모델에서 사용할 수 있습니다.
Nunc Cell Factory CF4 시스템용 CultiMaxx 시스템
Nunc Cell Factory CF4 시스템용 CultiMaxx 선반 시스템을 통해 VIOS/ Vios CR 및 Steri-Cycle(CR) 모델에서 최대 10개의 용기와 Forma Steri-Cult CO2₂ 인큐베이터(322L 모델)에서 최대 15개의 유닛까지 쉽게 접근할 수 있습니다.
Nunc Cell Factory 시스템용 CultiMaxx 시스템(CF10 또는 CF13)
Nunc Cell Factory CF10 및 CF13 시스템용 CultiMaxx 스테인리스강 강화 선반은 VIOS/Vios CR 및 Forma Steri-Cycle에서 최대 6개의 용기를, Forma Steri-Cult CO₂ 인큐베이터에서 최대 9개의 용기를 수용할 수 있습니다.
다양한 인큐베이터 모델에 사용할 수 있는 더 많은 선반 및 액세서리
선반 교체
인큐베이터에는 공간 활용도를 극대화할 수 있도록 선반 교체, 물받이 및 트레이를 사용할 수 있습니다. 스테인리스강, 구리 및 선택적 강화 옵션을 선택할 수 있습니다.
Easy Glide
Easy Glide 선반 시스템은 원활한 작동과 선반 안정성을 제공합니다.
HEPA 필터
챔버 내 HEPA 공기 여과 시스템은 인큐베이터에서 ISO Class 5 클린룸 조건에 부합하여, 60초마다 연속적으로 챔버의 공기를 여과합니다. 해당 필터들은 최적의 성능을 위해 1년 주기로 교체가 필요합니다.  교체용 필터는 온라인으로 주문할 수 있습니다. 
지지대
지지대는 CO2 인큐베이터의 이동성을 높여 배양 조건을 개선하고, 유지 관리, 인체공학적 특성 및 실험실 청소의 용이성을 높입니다.  다양한 높이 및 선택적 바퀴 형태의 Support frame을 구매할 수 있습니다. 
적재용 어댑터
CO2 인큐베이터를 적재하여 실험실 공간을 극대화 할 수 있습니다.  설치가 간편한 어댑터가 인큐베이터에 안정성을 제공하고, 캐비닛이 손상되지 않도록 보호합니다. 
Cell roller 시스템
CO2 인큐베이터용으로 설계된 Cell Roller 시스템을 사용하여 다양한 롤러 배양용기에서 단층 세포 배양을 생성할 수 있습니다.  Cell Roller 시스템은 5단 추가 기능, 강화 바닥, 회전 경보 및 배터리 백업 기능을 선택할 수 있습니다. 
Cell Locker 챔버
Thermo Scientific Cell Locker 챔버는 세포 유형 또는 개별 프로젝트를 분리함으로써, 배양물을 각각 안전하게 보호합니다. Cell Locker 챔버는 각각 미생물 오염물을 배제하는 이중 0.2µm 멤브레인 필터가 있으며, T-75 세포 배양 플라스크 9개, 6-well 플레이트 20개, 또는 96-well 플레이트 24개를 수용합니다.