Search Thermo Fisher Scientific
당사는 고객의 연구에서 신뢰할 수 있는 고품질 실험실 장비의 중추적인 역할을 잘 알고 있으며, 이러한 이유로 당사의 초저온 냉동고는 현대 연구 환경의 정확한 요구를 충족하도록 신중하게 설계되었습니다. 당사의 품질 보증에 대한 헌신은 초저온 냉동고 혁신의 핵심입니다.
당사는 고객의 요구 사항을 지원하고, 지속적으로 프로세스를 개선하며, 저희의 직원이 우수한 초저온 냉동고를 제공할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Concept부터 생산 후 제공에 이르기까지 신뢰성을 최우선으로 합니다.
TSX Universal은 지금까지 우리의 가장 견고한 디자인을 특징으로 하며, 80년 이상의 경험으로부터 얻은 통찰력을 결합하여 시스템의 모든 측면을 향상시켰습니다. 밀폐형 시스템 및 캐비닛 구성부터 소프트웨어 아키텍처 및 전기적 구성요소에 이르기까지, TSX Universal 초저온 냉동고 플랫폼의 각각의 요소는 고품질 스탠다드 충족을 보장하기 위해 상당한 검사를 거쳤습니다.
20점 | +5400 | 12년 |
신뢰성 검사, 16+ 프로브 위치 성능 검사 및 100% 수명 종료 검사 | 현장 및 실험실 환경에서 연속적인 신뢰성 검사의 통합 일수 | 업계 최고의 보증 범위 |
저희는 시장의 다른 초저온 냉동고 공급업체와 차별화되는 업계 최고의 보증을 제공한다는 자부심을 가지고 있습니다. 초저온 냉동고 구매 시 12년 보증 제공으로 안심할 수 있습니다.
새로운 TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고는 혁신적인 범용 가변 드라이브(V-Drive) 기술을 특징으로 하며, 성능과 에너지 효율이 크게 향상되었습니다. 바이너리 전체 출력 또는 nothing mode로 작동하는 표준 컴프레서와 달리, 범용 V-Drive는 속도를 다양하게 조정하여 에너지 효율을 최대화하면서 최적의 냉각 용량을 달성합니다.
가변 속도 컴프레서 업데이트, 지능형 알고리즘 개선, 새로운 범용 V-Drive 냉각 기술을 통한 하드웨어 최적화를 통해 아래 표에서 보이듯이 이전 세대 TSX 시리즈 초저온 냉동고에 비해 모든 면에서 일반적으로 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다.
범용 초저온 냉동고 플랫폼에서 사용할 수 있는 새롭고 혁신적인 범용 V-Drive 기술 덕분에 사용자는 모든 측정에서 더욱 엄격한 성능을 경험할 수 있습니다. 새로운 성능 벤치마크 설정.
아래 표에서 새로운 TSX 범용 시리즈 초저온 냉동고와 이전 세대 TSX 시리즈 초저온 냉동고 간의 성능 데이터를 비교합니다.
| TSX | TSX | TSX | TSX | TSX | TSX | TSX | TSX |
TSX70086FA | TSX70086A | TSX60086FA | TSX60086A | TSX50086FA | TSX50086A | TSX40086FA | TSX40086A | |
피크 변화 | 3.5 | 5.8 | 3.4 | 5.5 | 3.3 | 6.9 | 4 | 6.8 |
평균 캐비닛 온도 | -81.2 | -80.8 | -81.1 | -81.7 | ||||
균일성 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.7 | 4.5 |
안정성 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 |
1분 도어 개방 | 19.2 | 29 | 14.8 | 31 | 15.3 | 24 | 11.4 | 21 |
복구 | 307 (5.1) | 576 (9.6) | 287 (4.8) | 486 (8.1) | 250 (4.2) | 438 (7.3) | 232 (3.9) | 390 (6.5) |
EStar 전력 소비 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.4 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.49 |
dBA | 43.6 | 48.6 | 43.6 | 49.4 | 43.6 | 50 | 43.6 | 49.8 |
초저온 냉동고 제조 분야에서 80년 이상의 경험을 바탕으로 냉동고 캐비닛의 모든 세부사항이 성능에 최적화되어 있습니다. 최고 품질의 재료를 선택하는 것으로 시작하여 당사의 냉동고는 견고한 갈바닐(galvaneel) 또는 옵션인 스테인리스 스틸(stainless steel) 내부로 제조됩니다. 스테인리스 스틸 선반은 조정 가능하며 최대 선반 당 56.7kg을 견딜 수 있도록 강화되었습니다. 세심한 구획 디자인으로 보관 용량을 극대화하고 성에 및 주변 온도 영향을 줄이는 내부 도어를 사용합니다. 외부 도어와 패널은 수분 발포 단열재가 있는 진공 패널을 통해 탁월한 R-값 절연 등급을 달성했습니다. 도어 개구부 주위의 삼중 포인트 밀봉으로 기밀 밀폐가 보장됩니다. 마감 처리 작업에는 통합 컨트롤 패널, 필터 정비 구획에 쉽게 접근할 수 있는 기능 및 매일 사용할 수 있는 직관적이고 쉬운 캐스터(castor)가 포함됩니다. 또한 이 모든 제품은 평방피트당 샘플 보관 및 냉각 용량을 최적화하는 패키지로 제공됩니다.
저희는 혁신의 힘을 활용하여 설계에서 수명 종료까지 제품과 포장의 환경에 대한 영향을 감소시키는 것을 포함해 더 건강한 세상을 위해 긍정적인 기여를 합니다. 설계의 각 단계에서 환경 지속가능성 원칙을 통합함으로써 설계 프로세스 초기에 제품이 환경에 미치는 영향을 보다 잘 이해하고 줄일 수 있으며, 궁극적으로 고객이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하면서 2050년까지 넷제로 배출을 달성하기 위한 저희의 약속을 이행합니다.
유해성 감소 |
폐기물 감소 |
| 책임감 있는 포장 | 연장된 수명 |
GWP & ODP 수준이 매우 낮고 현재 규정 요건보다 훨씬 낮은 천연 냉매 및 단열을 사용합니다. | 노스캐롤라이나주 애슈빌은 매립지로 보내는 폐기물 제로(Zerowaste to Landfill) 사업장이며 당사의 실험실 냉동고는 60-70% 재활용 강철로 제조됩니다. | 모든 초저온 냉동고는 ENERGY STAR 인증을 획득하여 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. | 현지 조달하고 중량기준 100% 재활용 골판지 포장을 사용하고 현지에서 제조하여 운송 가스 배출을 줄입니다. | 당사의 초저온 냉동고는 업계 최고 수준의 12년 보증을 제공하여 매년 장치의 생산, 배송 및 폐기를 최소화합니다. |
저희의 초저온 냉동고를 선택하는 실험실은 당사 솔루션이 업계 최고 수준의 낮은 에너지 수준에서 작동하므로 운영 비용을 최적화하는 동시에 친환경적인 기여를 할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다. 환경 지속가능성을 위한 저희의 약속과 여러분의 연구를 앞으로 진전시키기 위한 혁신을 신뢰해보세요.
보다 지속가능한 제품을 찾고 있을 때 정보에 기반한 구매 결정을 쉽게 내릴 수 있어야 한다고 믿습니다. 비영리 단체인 My Green Lab이 운영하는 ACT 라벨 프로그램에 참여함으로써 저희는 초저온 냉동고의 환경 영향 정보를 용이하게 제공할 수 있습니다.
원격 모니터링 솔루션을 통해 샘플 보안을 강화하고 자산 관리를 간소화합니다. 저희의 보안 플랫폼은 고객의 업무에 중요한 제품과 샘플의 무결성을 보장하기 위해 최첨단 자산 관리, 예측 분석 및 24/7 원격 모니터링을 제공합니다. 저희의 전문가급 솔루션은 정적인 실험실 장비를 중요한 데이터 생산 자산으로 전환시켜 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 수 있습니다.
미래의 실험실을 염두에 두고 설계된 당사의 다양한 연결성 하드웨어에 대해 알아보세요. 이제 정적인 실험실 장비를 실행가능한 정보를 제공할 수 있는 스마트 기술로 전환하여 지속가능성을 개선하고, 생산성과 효율성을 높이고, 장비와 샘플 모두의 무결성을 유지할 수 있습니다.
TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고의 출시를 통해, 7인치 전체 정전식 터치 디스플레이로 업그레이드하여 사용 경험을 더욱 개선하고 장치와의 상호 작용을 간소화할 수 있습니다. 다음은 사용자 환경과 전반적인 실험실 운영을 개선하기 위해 만들어진 업데이트 중 일부입니다.
쉽게 이용가능한 보증 등록 및 사용 설명서 | 4 자리 PIN 액세스(Full Access) | 간단한 시작 마법사 |
경고 및 주의 - 알람 및 경고 아님 | 단순화된 차트 | 쉬운 액세스 및 맞춤형 스누즈 |
처음에는 샘플 생존도에서의 신뢰성 때문에 마음에 들어하실 수 있지만, 냉동고를 일단 사용해 보면 제품 자체를 좋아하시게 될 것입니다. 오랜 기간 동안 고객과 설계 협업 및 테스트를 거치면서 인체 공학적이고 부드러운 작동 핸들, 균형 잡힌 도어, 직관적이고 보기 쉬운 컨트롤 패널 등 몇 가지 주요 기능을 통합했습니다. 새로운 TSX Universal 초저온 냉동고는 44데시벨 미만으로 작동하여 실험실 소음 공해를 감소시킵니다.
잠금 호환 도어는 샘플 보안을 강화합니다. 표준 자물쇠가 실용적이지 않은 경우, 당사의 초저온 냉동고 도어에 통합된 액세스 키 보안 시스템 옵션을 사용하면 샘플에 액세스할 수 있는 사람을 지정하고 냉동고 도어를 여는 사람을 모니터링할 수 있습니다. 언제 그리고 얼마나 오래 문을 열고 있었는 지도 모니터링해 엄격한 보안 및 안전한 보관을 보장합니다.
TSX 및 TDE 시리즈 초저온 냉동고는 International Organization for Standardization(ISO) Class 5.5; 작동; 0.1 μm, 0.2 μm, 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm 클린룸 표준 한계를 충족하기 위해 ISO 14644-14:2016에 따라 Underwriters Laboratories(UL)에서 독립적인 검사를 거쳤습니다. 민감한 클린룸 환경에 대한 과학 및 의료 산업의 증가하는 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 지원합니다.
살아있는 세포(live cell), 유전자 물질, 바이러스 벡터를 포함한 세포 및 유전자 치료제 제품은 종종 온도 변동과 오염에 매우 민감합니다. 이러한 물질의 무결성 유지는 유효성과 안전성에 매우 중요합니다. 이러한 지정은 TSX 및 TDE 시리즈 초저온 냉동고를 워크플로우 가까이 사용할 수 있으므로 제어 환경에서 세포 및 유전자 치료제 제품의 품질과 생존율을 보존할 수 있습니다. 또한 생명을 구하는 약물, 무균 제제, 생물학적 제품 제조는 이 초저온 냉동고 시리즈의 안전성과 일관성으로부터 이점을 얻을 수 있습니다.
ISO 14644-14:2016 Class 5.5: 작동; 0.1 μm, 0.2 μm, 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm에 따라 검사되고 지정된 초저온 냉동고는 세포 및 유전자 치료제 회사에 보관 환경의 청결 및 제어에 대한 확신을 제공합니다. 이 제품은 규정 준수, 제품 무결성, 교차 오염 방지, 데이터 무결성, 우수 제조 관행(GMP) 준수와 관련된 주요 문제를 해결하여 세포 및 유전자 치료제의 안전하고 효과적인 개발 및 제조에 기여합니다.
다섯 가지 옵션 크기 사용 가능(14.9cu. ft ~ 33.5cu ft) 및 세 가지 전압 옵션을 제공하는 Thermo Fisher Scientific은 바이오 제약 산업의 연구자와 과학자들이 ISO 14644-14에 따라 모두 검사되고 ISO Class 5.5; 작동; 0.1 μm, 0.2 μm, 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm 클린룸 표준으로 지정된 호환 모델의 매트릭스를 이용할 수 있도록 보장합니다.
Thermo Fisher Scientific은 과학 및 의료 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하는 혁신적이고 더 건강하고 깨끗하며 안전한 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. TSX 및 TDE 시리즈 초저온 냉동고는 ISO Class 5.5 클린룸 지정을 획득함으로써, Thermo Fisher Scientific은 이제 +5C ~ -86C의 모든 범위의 냉장/냉동 보관 솔루션을 제공하게 되었습니다. 약물, 무균 제제 및 생물학적 제품 제조. 세포 및 유전자 치료제.