Search Thermo Fisher Scientific
miRNA 발현 프로파일의 변화 측정은 서로 다르게 발현되는 유전자의 생물학적 연관 해석에 매우 중요합니다. GeneChip™ miRNA 어레이는 암과 같은 복잡한 질병에서 크기가 작은 non-coding RNA(miRNA, snoRNA 및 scaRNA)의 역할을 연구하기 위한 강력한 도구입니다.
130ng만큼의 소량에서도 포괄적인 miRNA 프로파일링을 수행하고 24시간 내에 miRNA의 역할을 확인할 수 있습니다.
GeneChip miRNA 어레이를 사용한 miRNA 발현 프로파일 생성에 필요한 시약
유전자 발현 및 유전학 분석 애플리케이션의 효율을 크게 개선하는 고해상도 어레이 스캐닝 및 자동화를 제공합니다.
발현 및 유전형 분석 모두를 위한 다중 채널 기기로서 자동 어레이 처리를 위해 부합법, 세척 및 영상화를 효과적으로 통합합니다.
트랜스크립톰 분석 콘솔 소프트웨어를 사용하여 차등적 발현 분석에 앞서 Affymetrix 발현 어레이 데이터의 품질 관리, 정규화 및 요약을 수행합니다.
복잡한 유전자 경로 네트워크, miRNA와 표적 유전자 상호작용 및 선택적 스플라이싱 이벤트의 시각화를 제공하여 차등적 발현의 단순한 식별 이상의 기능을 제공합니다.
흔히 암을 비롯한 많은 질병을 장애 유전자 발현에 의한 질병으로 설명합니다. 코딩 유전자의 단백질 번역(translation)에서 30% 이상이 miRNA에 의해 조절되는 것으로 추정됩니다. 또한 선택적 스플라이싱 이벤트를 조절하는 신호 전달 네트워크에서 miRNA가 긴 non-coding RNA와 상호 작용함을 보여주는 증거가 많이 있습니다. 이러한 상호 작용은 세포 자멸(apoptosis), 증식 및 분화와 같은 세포 대사에 영향을 주며 암과 같은 질병에서 인과 관계적 요소를 가진 것으로 알려져 있습니다.
이러한 중요한 조절 노드의 변화 측정은 서로 다르게 발현되는 유전자의 생물학적 연관 해석에 매우 중요합니다. GeneChip miRNA 어레이는 작은 non-coding RNA의 역할과 광범위한 스펙트럼의 발달 및 생리적 기전에 미치는 영향을 연구하기 위한 강력한 도구입니다. 제공 기능: