Search Thermo Fisher Scientific
표현형 이상이 단일 유전자 발현의 변화로 발생하는 경우는 거의 없습니다. 따라서 정상적인 생물학적 질병 과정에 대한 연구에서 포괄적인 발현 프로파일 생성이 매우 중요합니다. 또한 선택적 스플라이싱 이벤트로 인한 차등적 엑손 사용과 같은 중요한 발현 변화가 유전자 수준의 프로파일링에서 가려질 수도 있습니다. 마이크로어레이는 수백만 개의 서로 다른 염기서열의 동시 분석에서 소량의 전사체 또는 드문 선택적 스플라이싱 이벤트의 검출 및 측정 시 발생하는 문제의 영향을 받지 않도록 하는 확실한 장점을 제공합니다.
신속한 RNA 발현 분석을 위해 당사는 전체 트랜스크립톰–, 유전자-, 엑손-, 또는 짧은 비코딩(snc) RNA–수준 분석에 사용되는 모든 범위의 어레이를 제공합니다. 당사의 모든 발현 어레이는 광범위한 샘플 유형과 호환되며 소량의 RNA 입력을 수용합니다. 또한 서로 다른 처리량 요구에 따라 단일 샘플 어레이 카트리지 및 복합 샘플 어레이 플레이트 형태로 제공됩니다. 이들 모두에는 당사의 신속하고 유연성 있는 분석 소프트웨어가 무료로 포함됩니다.
전체 트랜스크립톰(whole-transcriptome) 어레이 분석을 통해 코딩 및 긴 비코딩(lnc) RNA에서 중요한 바이오마커 시그니처를 신속하게 밝혀 내어 복잡한 생물 작용에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. Clariom D와 Clariom S 어세이(인간, 생쥐 및 쥐)는 전체 트랜스크립톰 발현 프로파일링 및 바이오마커 발견을 위해 설계되었습니다. 여러 염기서열 데이터 소스의 최신 트랜스크립톰 관련 지식을 사용하여 개발되었으며 새로운 RNA 바이오마커의 식별에 이상적인 도구입니다.
Thermo Fisher Scientific은 포괄적인 전 게놈 발현 솔루션을 제공합니다. Microarray Research Services Laboratory(MRSL)는 마이크로어레이 기반 트랜스크립톰 연구를 위한 경제적인 서비스를 제공하는 고처리량 시설입니다.
복잡한 유전자 경로 네트워크, miRNA와 표적 유전자 상호작용 및 선택적 스플라이싱 이벤트의 시각화를 제공하여 차등적 발현의 단순한 식별 이상의 기능을 제공합니다.
고객의 특수한 요구에 따른 맞춤형 유전자 발현 솔루션입니다. 인간, 식물, 동물 또는 미생물 유전체(genome) 중에서 선택할 수 있으며 카탈로그 GeneChip 발현 어레이, 고객의 RNA-Seq 데이터 또는 이 두 가지의 조합을 활용할 수 있습니다.
유전자 발현 및 유전학 분석 애플리케이션의 효율을 크게 개선하는 고해상도 어레이 스캐닝 및 자동화를 제공합니다.
Applied Biosystems 발현 마이크로어레이에서 샘플 처리를 위한 사용이 간편한 고품질 시약 및 표적 전처리 키트
연구를 위해 적합한 기술을 활용하십니까? 연구자 커뮤니티에서는 이제 특정 애플리케이션에는 어레이 사용이 가장 적합하고 다른 애플리케이션에는 RNA 시퀀싱(RNA-Seq)이 가장 적합하다는 것이 알려져 있습니다. 또한 발현 연구에서 이 두 가지 기술의 힘을 결합할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다.
연구에 가장 적합한 기술을 선택하는 방법 알아보기 ›
Clariom 및 GeneChip 어레이는 트랜스크립톰의 폴리 A 분획의 3’ 말단을 측정하도록 설계된 어레이 및 어세이를 포함한 광범위한 코딩 및 비코딩 유전자 또는 폴리 A와 비폴리 A 전체 전사체를 측정하도록 설계된 어레이 및 어세이를 포함한 전체 유전자에서 전사된 모든 엑손을 제공하는 기능이 있습니다.
전사체 분석 접근법을 통해 연구자는 발현 수준뿐만 아니라 선택적 동형 또는 게놈 결손을 포함하여 정확히 무엇이 발현되고 있는지 알아낼 수 있습니다. 이는 기존 3’ 기반 마이크로어레이에서는 불가능한 해상도로 새로운 통찰력을 제공해 주었습니다.
Clariom D 어세이는 트랜스크립톰에 대한 매우 상세한 정보와 함께 조치 가능한 결과에 이르는 가장 빠른 경로를 제공합니다. 인간, 생쥐 및 쥐에 대해 사용 가능한 Clariom D 분석을 통해 중개 연구(translational research) 과학자는 고충실도의 바이오마커 신호를 빠르고 쉽게 생성할 수 있습니다. 새로운 Clariom D 어세이는 1회 3일간의 실험에서 코딩 및 긴 비코딩(lnc) RNA의 선택적 스플라이싱 이벤트 검출 기능을 포함하여 전체 트랜스크립톰 범위의 가장 복잡한 유전자 및 엑손 수준 발현 프로파일을 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
NetAffx 분석 센터는 연구자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.