더 높은 정확도와 민감도를 자랑하는 절대 정량 솔루션
단순하면서도 강력한 PCR 기술
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 고유의 미세유체역학 어레이 플레이트(MAP) 기술을 통해 강력하면서도 사용하기 쉬운 디지털 PCR 경험을 제공합니다.
이 독점 기술은 동급 최고의 <1% 변동계수(CV)로 샘플을 20,000개의 마이크로 챔버에 일관되고 자동화된 방식으로 구획화할 수 있도록 해줍니다. 다른 디지털 PCR 시스템과 달리 MAP 기술은 반응을 구획화하는 데 에멀젼 또는 그 외 droplet 기반 방법을 사용하지 않습니다. 그것보다는 분배 채널을 사용하여 시약이 매우 정확하고 일관성 있게 마이크로 챔버로 전달됩니다.
또한, QuantStudio Absolute Q 시스템은 로딩된 샘플의 95% 이상을 분석하여, 매우 정확한 디지털 PCR 결과를 보장합니다.
QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템
QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템
지금 보기
dPCR-vs-qPCR
dPCR과 qPCR의 비교
자세히 알아보기
Autorun Suite
많은 수의 샘플을 위한 자동화 dPCR
QuantStudio Absolute Q AutoRun Suite
dPCR 활용을 위한 완벽한 어세이 솔루션
기기의 성능은 함께 사용하는 시약에 절대적인 영향을 받습니다. TaqMan Real-Time PCR 분석법은 오랫동안 유전자 분석을 위한 최적 표준기술로 여겨져 왔습니다. Thermo Fisher Scientific은 수십 년의 경험과 독자적인 어세이 설계 알고리즘 및 실험실 검증 프로세스를 사용하여 동일한 수준의 강력한 Absolute Q dPCR 어세이 포트폴리오를 개발했습니다. 당사의 TaqMan Assay와 마찬가지로, 사전 설계된 Absolute Q dPCR 어세이도 성능 보증이 지원됩니다*. 
새로운 타겟 유전자 분석을 위해 Absolute Q 맞춤형 dPCR 어세이는 궁극의 유연성을 제공하고 당사의 어세이 설계 도구를 이용하여 간편하게 주문하실 수 있습니다.
자세히 알아보기
Absolute Q dPCR Liquid Biopsy 어세이
돌연변이 검출 및 모니터링
Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이는 알려진 체세포 돌연변이를 재현성 높게 특이적 검출을 가능하도록 해줍니다. 사전 설계된 각 어세이는 암 관련 유전자에서 0.1%의 변이 대립 유전자 빈도까지 검출할 수 있는 대조군을 사용하여 검증되었습니다.
Absolute Q dPCR Liquid Biopsy 어세이 살펴보기
Absolute Q Viral Titer dPCR 어세이
세포 & 유전자 치료제 개발 솔루션
Absolute Q Viral Titer dPCR 어세이를 사용하면 바이러스 벡터 게놈을 쉽고 정확하며 절대적으로 정량화하여 농도를 측정하고 생물학적 제재 및 유전자 치료제 개발에 있어 품질을 평가할 수 있습니다. 이러한 어세이 제품은 개별적으로 실행하거나 연구 대상 유전자에 대한 맞춤형 어세이를 사용하여 다중화할 수 있습니다.
Absolute Q viral Titer dPCR 어세이 살펴보기
Absolute Q Viral Titer dPCR 어세이
하수 모니터링
QuantStudio Absolute Q Digital PCR(dPCR) 시스템을 사용하면 최대 4개의 광학 채널을 활용하여 하수 샘플 내에 포함된 감염병 관련 타겟 유전자 다중(multiplex) 표적을 동시에 검출할 수 있습니다.
하수 모니터링 솔루션 살펴보기
Absolute Q dPCR 어세이 및 시약을 응용 분야별로 다양하게 선택하여 신뢰할 수 있는 최상의 결과와 재현 가능한 데이터를 얻으십시오.
믿을 수 있는 어세이 선택 – 성능 보장 ›
Real-Time PCR처럼 간단한 워크플로우
QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 dPCR에 필요한 모든 단계(구획화, PCR 과정 및 결과 분석)를 단일 기기에서 종합적으로 실행할 수 있습니다. Real-Time PCR에서와 같이 반응 혼합물을 MAP에 피펫팅하기만 하면 나머지는 플랫폼에서 알아서 처리합니다. 이미 알고 있는 동일한 기본 워크플로우를 사용하기 때문에 심층 학습이나 추가 단계가 필요 없습니다.
AbsoluteQ_Workflow_Blue
간단한 워크플로우를 통해 5분 이하의 핸들링 시간만으로도 dPCR 실험을 90분 이내에 완료할 수 있습니다.
확실한 분석, 간단한 사용법
당사의 명확하고 강력한 데이터 분석 소프트웨어는 dPCR 결과 분석을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 몇 번의 클릭만으로 멀티플렉스(multiplex) 결과를 시각화하거나 농도 값을 계산, 다운스트림 분석을 위한 결과 추출, 읽기 쉬운 보고서 제작이 가능합니다.
AnalysisThreshold-v3