Absolute-Q-0149-650x600
정밀함과 속도로 앞서 나가십시오.
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 특허받은 미세유체역학 어레이 플레이트(MAP) 기술을 기반으로 한 플레이트 기반 디지털 PCR(dPCR) 플랫폼이며 이 시스템을 통해 구획화, 열 순환, 데이터 획득 등 dPCR에 필요한 모든 단계를 하나의 기기에서 수행할 수 있습니다. dPCR에는 사용 편의성을 개선하고, 단계를 최소화하고, 일관성을 최대화하기 위해 익숙한 qPCR 워크플로우와 동일한 워크플로우가 적용되었습니다.
QuantStudio Absolute Q dPCR 시스템 가상 투어 ›
워크플로우
dPCR은 표준 곡선의 필요성을 제거하여 가변성과 낮은 정확도를 극복합니다. QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템은 단 하나의 기기로 구성되어 있으며, 필요한 모든 단계를 단일 플레이트로 통합하고 다중 단계 다중 기기 워크플로우를 하나의 qPCR과 유사한 워크플로우로 변환합니다.
AbsoluteQ-Workflow-Graphic-Blue
그림 1: 반응 믹스를 준비하고, 플레이트에 적재하고, 기기를 실행하고, 데이터를 분석하십시오.
특징
기기의 성능은 함께 사용하는 시약에 절대적인 영향을 받습니다. TaqMan Real-Time PCR 분석은 오랫동안 유전자 분석을 위한 골드 스탠더드(gold standard)으로 여겨져왔습니다. Thermo Fisher Scientific은 수십 년의 경험과 독자적인 어세이 설계 알고리즘 및 습식 실험실 검증 프로세스를 사용하여 동일한 수준의 강력한 Absolute Q dPCR 어세이 포트폴리오를 개발했습니다. 당사의 TaqMan 어세이 제품군과 마찬가지로, Absolute Q dPCR 어세이도 성능 보증이 지원됩니다*.
QuantStudio Absolute Q 제품 브로셔 다운로드 ›
단일 장비. 단일 플레이트. 간단한 워크플로우.
dPCR 워크플로우에서 번거롭고 까다로운 샘플 및 시약 준비 단계를 제거합니다. QuantStudio Absolute Q 시스템은 최소한의 기술로 완료하는 데 5분 미만의 한 번의 조작 단계만 필요합니다.
업계 최고의 일관성
미세유체역학 어레이 플레이트(MAP) 기술로 구동되는 QuantStudio Absolute Q 시스템 및 MAP16 dPCR 플레이트는 분석된 전체 마이크로 챔버에서 탁월한 일관성을 실현합니다.
낭비되는 샘플량 최소화
MAP 기술과 막힌 시약 적재 방식을 활용함으로써 타 dPCR 플랫폼의 25~60%와 비교하여 반응당 입력 샘플의 95% 이상이 분석됩니다.
결과 확보 시간 단축
마이크로 챔버 생성, 플레이트를 이동 및 샘플 판독을 위해 귀중한 시간을 낭비하지 마십시오. 90분 이내에* 시약 디지털화, 열 순환 및 데이터 수집이 수동 전송 단계 없이 단일 시스템에 통합됩니다.
*90분은 시약 디지털화, 열 순환 및 데이터 수집에 소요되는 시간을 포함한 수치입니다. 총 시간은 어세이별 열 순환 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
동영상 후기
QuantStudio Absolute Q Digital PCR 사용자의 후기:
주요 응용 분야
종양학 액체 생검 돌연변이 검출
희귀 성분을 포함한 샘플의 경우, 액체 생검 응용 분야에서의 ctDNA 검출과 같이 매우 희귀한 이벤트 검출을 위해 분석 샘플의 양이 매우 중요합니다. 액체 생검 어세이의 경우 일반적으로 높은 수준의 야생형 배경 DNA에 존재하는 희귀 변이체의 정밀하고 정확한 정량화가 중요합니다.
Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이는 관련 암 유발인자 및 치료 저항성 돌연변이를 검사하여 치료에 대한 반응과 내성을 모니터링하는 정확하고 비용 효율적이며 신속한 방법입니다.
Absolute Q Liquid Biopsy Digital PCR 어세이에 대해 자세히 알아보기 ›
성능 보증이 지원되는 검증된 어세이를 활용한 확실한 데이터 분석 ›
세포 및 유전자 치료제 개발
유전자 및 세포 치료제의 경우 유전자 전달을 위해 다양한 바이러스 벡터를 사용하므로 절대 정량화 또는 바이러스 역가를 정밀하고 정확하며 일관되게 측정해야 합니다.
Absolute Q Viral Titer dPCR 어세이는 바이러스 벡터 게놈을 간단한 방식으로 정확하게 절대 정량화할 수 있도록 해줍니다. 이러한 어세이는 개별적으로 실행하거나 연구 대상 유전자가 포함된 맞춤형 어세이를 통해 다중화 방식으로 농도를 측정하고 생물약제 및 유전자 요법 연구를 위한 품질 평가를 지원합니다.
Absolute Q Viral Titer Digital PCR 어세이에 대해 자세히 알아보기 ›
성능 보증이 지원되는 검증된 어세이를 활용한 확실한 데이터 분석 ›
기술 리소스
샘플 데이터
MAPvsEmulsion_microchambers
강력한 시약 디지털화
MAP 기술은 사용 가능한 마이크로 챔버의 99% 이상에 해당하는 디지털 PCR 어레이당>20,000개가 넘는 마이크로 챔버의 매우 일관된 디지털화를 지원합니다.
KRAS_520
높은 민감도로 희귀 변이 검출
QuantStudio Absolute Q 디지털 PCR 시스템은 수동 워크플로우 단계로 인해 발생할 수 있는 예외적인 시약 구획화 및 오류 위험의 감소를 통해 정확하고 신뢰성 있게 희귀 변이체 검출 및 정량화를 수행합니다.
scatters_Starterkit_4plex
단일 반응으로 최대 4개의 표적 다중화
이 QC 다중 어세이는 QuantStudio Absolute Q 시스템의 4가지 광학 채널을 모두 사용하여 표적 1(FAM), 표적 2(VIC), 표적 3(ABY), 표적 4(CY5)를 검출합니다. 이 그림은 MAP16 플레이트의 단일 반응에서 QuantStudio Absolute Q 분석 소프트웨어에 의해 생성된 dPCR 형광 플롯을 보여줍니다.
신뢰할 수 있는 서비스 및 지원
포괄적인 서비스 플랜을 통해 시스템 가동 시간을 최대화하고, 수리 비용과 처리 시간을 줄이며, 기기 수명을 연장하고, 최고의 성능을 유지하도록 지원합니다. QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템의 경우 AB 보증 서비스 플랜이 가장 적합합니다. 문제 예방에서 신속한 해결까지 기기 가동 시간을 보장하는 데 있어 추측에 의존할 필요가 없도록 합니다.
모든 부품, 인건비 및 출장 비용이 표준 수리에 포함되며 연례 정기 유지관리를 통해 기기를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 SmartStart 오리엔테이션 등의 기능을 활용하면 기기를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 전문 교육자가 진행하는 현장 오리엔테이션에서는 응용 분야별 강의, 실습 실험 준비, 기기 및 소프트웨어 설치, 기본 데이터 분석을 포함하는 대화형 교육을 제공합니다.  웹 사이트(thermofisher.com/instrumentservices)에서 서비스 및 지원 솔루션을 살펴보십시오.
사양
성능 사양 
염료 호환성  자세한 내용은 ‘광학 구성’을 참조하십시오. FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, CY5, JUN  
광학 다중화   광학 채널 4개 사용 가능(광학 채널 5개 시스템, ROX는 참조용으로 사용됨)
동적 범위5 log  
민감도1~100,000개의 복제 수 
정밀도±10%
샘플 처리량실행당 최대 샘플 16개 .  MAP 16 플레이트를 4개 단위  간격으로 실행할 수 있습니다(예: 4, 8, 12 또는 16).
반응당 마이크로챔버 수20,480개
분석되는 샘플 비율95% 
시스템 사양 
크기(포장 제외) 620mm(l) x 600mm(w) x 540mm(h)   24.5(l) x 23.5(w) x 21 .2(h)인치  
크기(포장 포함)  826(l) x 940(w) x 899(h)mm 32.5(l) x 37(w) x 35(h)인치
중량  약 60kg/132lbs  
연결  전원, USB 3.0(전용 PC 연결) 
냉각 모드  강제 대류  
광원  Rax, 파란색, 형광 녹색 고출력 LED 
광학 채널  5개(고정 구성)  
전원 입력  100~240Vac, 50~60Hz  
정격 출력  1200~1600W  
정격 전류  12A(110V), 8.5A(230V)  
최대 소음 수준  70dB  
전용 컴퓨터 요구사항 
운영 체제  Windows 10(64비트) 이상  
컴퓨터  Dell OptiPlex XE3 Tower  
광학 구성 
#  색상  여기 필터 피크 λ  방출 필터 피크 λ  호환되는 염료의 예
1  파란색  466  520  FAM  
2  녹색  514  560  HEX   VIC  
3  노란색  549  589  ABY  
4  빨간색  589  625  ROX
5  진한 빨간색  630  684  JUN   CY5