Search Thermo Fisher Scientific
문헌 동향에따르면 가장 빠르게 늘고 있는 immunoprecipitation 방법에는 마그네틱 비드가 사용되며 Invitrogen Dynabeads 제품은 이러한 참고문헌에서 가장 많이 사용되고 참조되는 제품입니다. 그 이유는, Dynabeads 마그네틱 비드가 특정 단백질(예: immunoprecipitation, IP)과 단백질 복합체(co-immunoprecipitation, co-IP)의 소규모 분리를 위한 최고의 용량/수율, 재현성, 순도 및 비용의 균형을 제공하기 때문입니다.
많은 양의 단백질 또는 항체의 정제 능력에 초점을 두었던 1970년대에 아가로스(agarose) 기반 "Sepharose slurry"가 도입된 이후 단백질 정제 및 연구 니즈(needs)가 크게 변화하였습니다. 이것이 주된 응용 분야인 경우, agarose/resin 기반 컬럼은 여전히 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
마그네틱 비드는 기존의 Sepharose agarose 또는 다른 agarose-based resin보다 빠르고, 더 간편하고, 더 효율적인 방법으로 관심 단백질을 끌어당길 수 있기 때문에 immunoprecipitation 및 pull-down assay의 골드 스탠다드가 되었습니다. Dynabeads 마그네틱 비드는 낮은 비특이적 결합과 저렴한 비용으로 높은 수율과 재현성 간에 최상의 균형을 달성하도록 도와줍니다. Dynabeads 마그네틱 비드의 장점을 시각적으로 이해하는데 도움이 되는 IP 신화 동영상을확인하십시오.
Dynabeads 마그네틱 비드를 단백질 분리를 위한 견고한 지지물로 사용하면 immunoprecipitation을 간단한 4단계로 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.
비드상의 재조합 단백질 A 및/또는 단백질 G는 알부민 결합 부위를 함유하지 않으므로 오염 단백질의 co-purification을 피합니다. 용액에서 비드에 대한 항체의 결합은 평형 반응입니다. 가능한 많은 항체를 캡처하기 위해 반응 부피를 낮게 유지하여 고농도의 비드 및 항체를 유지해야 합니다. 샘플(점성 샘플도 포함)을 전처리할 필요가 없으므로 샘플이나 비드를 희석하지 않아야 합니다. 샘플의 항체 농도가 매우 낮은 것으로 의심되면 비드의 양을 늘릴 수 있습니다.
비드로부터 항체를 용리시키는 방식의 대안으로 Dynabeads를 Na-phosphate buffer에 재현탁시킬 수 있습니다. 동시 용리를 방지하기 위해 immunoprecipitation 전에 비드상의 단백질 A/G에 항체를 cross-link시킬 수 있습니다. 이것은 다운스트림 SDS-PAGE에 이은 autoradiography 또는 western blotting에는 필요하지 않으며 silver 또는 coomassie dye staining에 대해서는 선택 사항입니다.
항체 결합 제품의 선택은 다운스트림 어세이에 따라 달라집니다.
항체 결합이 가장 일반적인 방법이며 표적 항체가 비드에 직접 결합되거나 마그네틱 비드의 pre-coated ligand에 간접적으로 결합될 수 있는 경우에 사용됩니다.
단백질 A, G, A/G | 2차 항체 (anti-mouse, anti-rabbit) | 표면 활성화 비드(에폭시)* | |
---|---|---|---|
결합 특성 | Non-covalent 항체 결합 | Non-covalent 항체 결합 | Covalent 항체 결합 |
항체가 비드에서 동시 용리됨 | 예† | 예† | 아니오 |
ligand 유형 | 각기 다른 ligand는 각기 다른 특이성으로 각기 다른 종 및 항체 아형에 결합합니다.‡ | Anti-mouse는 mouse IgG1, IgG2a, IgG2b에 결합하고, anti-rabbit는 모든 rabbit IgG에 결합합니다. | 모든 항체 |
질량 분석기 사용 가능 | 예(단백질 A/G), 검증되지 않음(단백질 A, G) | 아니오 | 예 |
비특이적 결합 | 낮음 | 낮음 | 매우 낮음 |
항체 결합 시간 및 온도(RT=실온) |
| >30분, 2–8°C | 16–24시간, 37°C |
제품 | 비드만 포함:키트: | 비드만 포함: | 키트: |
IP에 Streptavidin-coated beads와 함께 바이오티닐화 항체를 사용할 때의 주요 장점은 다음과 같습니다.
유연성을 위해 4가지 유형의 streptavidin-coupled Dynabeads가 제공됩니다. 다양한 특성을 확인하려면 Dynabeads streptavidin 선택 가이드를 참조하십시오.
지난 25년간 streptavidin-coupled Dynabeads는 biotinylated ligand와 함께 널리 사용되어 왔으며 다양한 수동 및 자동 애플리케이션용으로 수천 건의 자료에 인용되었습니다. Streptavidin Dynabeads에 가장 널리 사용되는 애플리케이션은 핵산 정제 및 차세대 서열분석(NGS) 워크플로우용이지만 immunoprecipitation(IP)에도 사용됩니다.
재조합 단백질 발현을 위한 인기 있는 fusion tag는 다음과 같습니다.
His 및 GST는 일반적으로 특정 항체를 통해 정제되거나 검출되지 않기 때문에 진정한 epitope tag가 아닙니다. 이와 달리 HA 및 c-Myc tag는 정제 또는 검출의 유일한 수단이 특정 항체를 통해 이루어지기 때문에 진정한 항원결정인자 태그입니다. Epitope tags 는 대량 정제에 거의 사용되지 않지만 immunoprecipitation 또는 co-immunoprecipitation (IP, co-IP)에 가장 많이 사용됩니다. 그러나 이 4가지 태그 시스템 모두 정제 또는 pull-down 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
캡처하려는 단백질을 인식하는 바이오티닐화 항체가 있는 경우 이 제품들 중 하나를 사용하여 자체적인 친화성 제품을 만들 수 있습니다.
항체 결합 제품의 선택은 다운스트림 어세이에 따라 달라집니다.
항체 결합이 가장 일반적인 방법이며 표적 항체가 비드에 직접 결합되거나 마그네틱 비드의 pre-coated ligand에 간접적으로 결합될 수 있는 경우에 사용됩니다.
단백질 A, G, A/G | 2차 항체 (anti-mouse, anti-rabbit) | 표면 활성화 비드(에폭시)* | |
---|---|---|---|
결합 특성 | Non-covalent 항체 결합 | Non-covalent 항체 결합 | Covalent 항체 결합 |
항체가 비드에서 동시 용리됨 | 예† | 예† | 아니오 |
ligand 유형 | 각기 다른 ligand는 각기 다른 특이성으로 각기 다른 종 및 항체 아형에 결합합니다.‡ | Anti-mouse는 mouse IgG1, IgG2a, IgG2b에 결합하고, anti-rabbit는 모든 rabbit IgG에 결합합니다. | 모든 항체 |
질량 분석기 사용 가능 | 예(단백질 A/G), 검증되지 않음(단백질 A, G) | 아니오 | 예 |
비특이적 결합 | 낮음 | 낮음 | 매우 낮음 |
항체 결합 시간 및 온도(RT=실온) |
| >30분, 2–8°C | 16–24시간, 37°C |
제품 | 비드만 포함:키트: | 비드만 포함: | 키트: |
IP에 Streptavidin-coated beads와 함께 바이오티닐화 항체를 사용할 때의 주요 장점은 다음과 같습니다.
유연성을 위해 4가지 유형의 streptavidin-coupled Dynabeads가 제공됩니다. 다양한 특성을 확인하려면 Dynabeads streptavidin 선택 가이드를 참조하십시오.
지난 25년간 streptavidin-coupled Dynabeads는 biotinylated ligand와 함께 널리 사용되어 왔으며 다양한 수동 및 자동 애플리케이션용으로 수천 건의 자료에 인용되었습니다. Streptavidin Dynabeads에 가장 널리 사용되는 애플리케이션은 핵산 정제 및 차세대 서열분석(NGS) 워크플로우용이지만 immunoprecipitation(IP)에도 사용됩니다.
재조합 단백질 발현을 위한 인기 있는 fusion tag는 다음과 같습니다.
His 및 GST는 일반적으로 특정 항체를 통해 정제되거나 검출되지 않기 때문에 진정한 epitope tag가 아닙니다. 이와 달리 HA 및 c-Myc tag는 정제 또는 검출의 유일한 수단이 특정 항체를 통해 이루어지기 때문에 진정한 항원결정인자 태그입니다. Epitope tags 는 대량 정제에 거의 사용되지 않지만 immunoprecipitation 또는 co-immunoprecipitation (IP, co-IP)에 가장 많이 사용됩니다. 그러나 이 4가지 태그 시스템 모두 정제 또는 pull-down 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
캡처하려는 단백질을 인식하는 바이오티닐화 항체가 있는 경우 이 제품들 중 하나를 사용하여 자체적인 친화성 제품을 만들 수 있습니다.
이 섹션에는 Dynabead와 다른 마그네틱 솔루션 및 resin기반 솔루션의 결과를 비교하여 보여주는 비교 데이터가 포함되어 있습니다. IP에 Sepharose 또는 agarose bead slurry 를 계속 사용하는 경우, 면역침전에 대한 4가지 신화를 파헤친 유익한 애니메이션을 보고 싶을 수 있습니다.
그림 1. Dynabeads 마그네틱 비드를 사용하면 프로토콜 시간이 단축되고 수율이 향상됩니다. 제조사의 프로토콜에 따라 Ab 함량 및 세포 용해물 부피와 관련하여 동일한 양의 샘플 물질을 모든 IP 프로토콜에 사용하였습니다. Dynabeads 기반 방법의 경우, 최적의 재현 가능한 항원 결합을 위해 비드 표면의 모든 항체에 액세스할 수 있습니다.
그림 2. 선택한 마그네틱 비드가 결과에 영향을 미칩니다. Dynabeads 마그네틱 비드는 불필요한 결합 단백질을 포획하는 내부 표면 없이 필요한 결합을 수행하기 위해 정의된 표면을 가지고 있습니다. (A) Dynabeads 제품은 높은 수준의 재현성이 가능하도록 고도로 제어된 제품 품질로 제조된 가장 균일한 monodisperse superparamagnetic beads입니다. (B–D) 다른 공급업체의 마그네틱 입자는 불순물을 포획하는 다양한 모양과 크기를 가지므로 재현성이 떨어지고 비특이적 결합이 증가합니다.
그림 3. 벤치마킹 데이터에 따르면 Dynabeads 마그네틱 제품은 최고 수율과 최저 수준의 비특이적 결합의 조합을 고려할 때 최고의 성능을 발휘합니다. 당사의 마그네틱 비드는 가장 빠른 프로토콜을 제공하므로 불필요한 단계를 제거하여 실험실 수명을 개선할 수 있습니다.
각 starter pack 에는 DynaMag-2 자석이 있습니다. 가장 적합한 starter pack 을 선택하십시오.
이 번들 조합을 사용하면 별도로 구매할 때보다 21-24%가 절약됩니다.
카탈로그 번호 | 구성 | 테스트 번호 |
---|---|---|
10013D | Dynabeads Protein A, 2 x 1 mL + DynaMag-2 | 40 |
10014D | Dynabeads Protein G, 2 x 1 mL + DynaMag-2 | 40 |
10015D | Dynabeads Protein A, 1 mL Dynabeads Protein G, 1 mL + DynaMag-2 | 40 |
10016D | Dynabeads Protein A, 5 mL + DynaMag-2 | 100 |
10017D | Dynabeads Protein G, 5 mL + DynaMag-2 | 100 |
카탈로그 번호 | 구성 | 테스트 번호 |
---|---|---|
10018D | Dynabeads Protein A, 2 mL + DynaMag-2 + Washing and elution buffers | 40 |
10019D | Dynabeads Protein G, 2 mL + DynaMag-2 + Washing and elution buffers | 40 |
면역침전에 관한 문헌 동향이 모든 것을 말해줍니다. 면역침전 절차를 위한 Dynabeads 마그네틱 비드와 다른 기술 및 제품의 효용을 비교하여 인용한 문헌의 수가 급증하고 있습니다.
Dynabeads IP 인용.
Dynabeads ChIP 인용.
Dynabeads 마그네틱 비드를 사용한 immunoprecipitation에 이은 전형적인 다운스트림 단백질 분석은 웨스턴 블롯(Western blot) 또는 질량 분석기(Mass spectrometry)로 수행됩니다. 한 번에 다수 샘플을 처리하고 KingFisher 장비 상에서 IP 공정을 자동화하는 연구자들의 수가 증가하고 있습니다. 아래는 KingFisher Flex 플랫폼 상에서 Dynabeads를 사용하고 이어서 질량분석기(Mass spec) 분석을 수행하는 전형적인 워크플로우(workflow) 몇몇을 설명하는 최근 발행물입니다.