Luminex 플랫폼: 뛰어난 처리량으로 단백질 정량 분석 및 RNA 분석 실현
Luminex 플랫폼은 RNA 및 단백질 표적을 측정하기 위한 Luminex 기기 및 멀티플렉스 어세이로 구성되어 있습니다. Luminex 멀티플렉스 어세이는 xMAP 비드 기반 기술을 사용하여 사이토카인, 케모카인, 성장 인자를 포함한 다양한 분비 단백질을 동시에 검출하고 정량합니다. 이러한 멀티플렉스 기술은 또한 Invitrogen QuantiGene Plex 어세이를 활용하여 유전자 발현을 측정하는 데 사용할 수도 있습니다. Luminex 시스템은 ELISA 및 qPCR과 같은 기존 방식의 어세이와 유사한 결과를 생성하지만 효율성과 처리량 측면에서 더욱 우수합니다.
단일 샘플에서 더 많은 데이터 포인트를 측정하여 유전자 발현 및 단백질 경로에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 단일 Luminex 플랫폼에서 단백질 및 유전자 수준으로 측정하는 멀티플렉싱 성능을 활용해 보십시오(관련 문헌 참조). 사전 구성된 또는 맞춤형 96-웰에서 고처리량의 384-웰 어세이에 이르기까지 가장 중요한 표적을 처리할 수 있습니다.
기능
완벽한 Luminex 포트폴리오를 이용하실 수 있습니다.
Luminex 파트너로서 당사는 전체 Luminex 포트폴리오의 멀티플렉싱 기기를 직접 제공합니다.
멀티플렉스 단백질 어세이
복잡한 생물학적 샘플에서 얻은 최대 80개의 단백질 표적 을 사전 구성된 솔루션에서 맞춤형 혼합 패널에 이르는 유연한 옵션과 함께 결합해보세요.
용해 물질에서 바로 유전자 발현
최대 80개의 RNA 유전자 발현 표적을 멀티플렉스 분석합니다. 관심 유전자에 따라 맞춤형 및 사전 구성된 패널을 사용할 수 있습니다.
작동 원리
라벨이 부착된 비드가 있는 Luminex xMAP(Multi-Analyte Profiling) 기술을 통해 과학자는 하나의 웰에서 여러 가지 단백질 또는 RNA 표적을 측정할 수 있습니다.
600개 이상의 단백질 중에서 선택할 수 있습니다.
Invitrogen ProcartaPlex 이뮤노어세이에서는 600개 이상의 사이토카인, 케모카인, 성장 인자와 인간, 생쥐, 쥐, 비인간 영장류, 개 및 돼지에서 얻은 기타 단백질 표적을 커버합니다.
플레이트 하나에서 최대 30,720개의 데이터 포인트를 얻을 수 있습니다.
QuantiGene Plex와 ProcartaPlex 어세이 모두 고처리량의 응용 분야를 위해 384-웰 형식으로 제공됩니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.