하나의 플랫폼에서 유전자 및 단백질 멀티플렉스 수행
Luminex 플랫폼을 통해 연구자는 품질 또는 감도 저하 없이 단백질 정량과 유전자 발현 워크플로우를 결합할 수 있습니다. Invitrogen ProcartaPlex 및 Invitrogen QuantiGene Plex 어세이는 Luminex 기기 플랫폼을 활용하여 고유한 고처리량 Multi-omics 접근 방식을 가능하게 합니다. Luminex 기기는 xMAP 기술을 사용하여 단일 소량의 샘플에서 여러 분석물을 정량하기 위해 설계되고 입증된 기기 제품군입니다. QuantiGene Plex 및 ProcartaPlex 어세이는 각각 최대 80개의 RNA 또는 단백질 표적을 측정할 수 있습니다. 이 어세이 플랫폼은 사전 정의된 분석과 맞춤형 분석을 제공합니다. QuantiGene Plex 및 ProcartaPlex 어세이를 위한 새로운 패널 구성 도구를 사용하여 맞춤형 분석을 구성하는 방법에 대해 알아보십시오.
xMAP 기술
Luminex xMAP(Multi-Analyte Profiling) 기술은 고급 유체 공학, 광학 및 디지털 신호 처리를 특허 받은 마이크로 입자 기술과 결합하여 멀티플렉스 분석 기능을 제공합니다. xMAP 기술은 형광 라벨이 부착된 마이크로 입자 또는 비드를 사용하여 단일 반응에서 최대 80개의 단백질 분석물 또는 80개의 유전자를 동시에 캡처할 수 있습니다. Invitrogen QuantiGene Plex 및 ProcartaPlex 어세이는 다양한 단백질 및 핵산 기반 멀티플렉스 분석을 수행하기 위해 xMAP 기술을 사용합니다.
비드는 INTELLIFLEX, Luminex 200(LX200), FLEXMAP 3D 및 MAGPIX의 4개 Luminex xMAP 기기 플랫폼 중 하나를 사용하여 개별적으로 판독됩니다. 이 기기는 형광 유세포분석 또는 정량적 형광 현미경 검사 원리에 기초한 분석기를 사용하며, 모든 연구 실험실 규모의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.
Luminex 플랫폼에서 ProcartaPlex 어세이를 통한 단백질 검출
ProcartaPlex 멀티플렉스 이뮤노어세이는 Luminex xMAP 기술을 사용한 샌드위치 ELISA 원리 기반의 단백질 정량을 위한 비드 기반 분석입니다. ProcartaPlex 어세이는 혈청, 혈장, 세포 및 조직 용해물, 세포 배양 상청액 등에 사용할 수 있으며 다른 체액에도 사용할 수 있습니다. 어세이는 인간, 생쥐, 쥐, 비인간 영장류, 돼지 그리고 개 등 여섯 가지 종에 대해 96-웰 및 384-웰을 포함한 다양한 형식으로 제공됩니다.
사전 구성된 맞춤형 패널은 발견에서 특정 스크리닝에 이르는 연구의 모든 단계에 사용할 수 있습니다. 비드(bead) 세트는 단일 분석물을 위한 Simplex 키트로 제공되어 패널 간 일관성을 유지합니다.
ProcartaPlex 어세이의 작동 원리
(A) ProcartaPlex 어세이는 xMAP 기술을 사용하여 웰당 최대 80가지의 서로 다른 단백질 분석물을 동시에 측정합니다. 포획 항체는 내부적으로 염색된 Luminex 비드에 결합됩니다. 특이적 항체와 특정 비드의 결합에 의해 하나의 웰에서 여러 가지 분석물을 측정할 수 있습니다. 예를 들어, IL-9는 비드 영역 #12를 통해 포획됩니다. (B) 샘플은 비드 세트와 혼합됩니다. 샘플 내 관심 분석물은 포획 항체에 의해 결합됩니다. 관심 분석 물질에 특이적인 형광 표지(Phycoerythrin)된 검출 항체가 추가되어 항체-항원 샌드위치가 형성됩니다. (C) 완료된 어세이는 Luminex 기기에서 판독되며, 여기서 하나의 레이저는 비드 유형을 분류하여 검출 중인 분석물을 측정하고 두 번째 레이저는 결합 분석물의 크기를 측정하게 됩니다(PE-유도된 신호).
Luminex 플랫폼에서 QuantiGene Plex 어세이를 이용한 유전자 발현
Luminex 기기 및 비드 플랫폼은 QuantiGene Plex 어세이와 함께 사용할 때 유전자 발현 연구에 유용합니다. QuantiGene Plex 어세이는 혼성화 기반으로, RNA 전사체의 직접 측정을 위해 표적 증폭이 아닌 신호 증폭을 사용하는 분기형 DNA(branched DNA, bDNA) 기술을 통합하였습니다. 이 어세이는 ELISA와 유사한 간단한 워크플로우를 사용하여 매우 간편하게 사용할 수 있습니다.
QuantiGene Plex 어세이는 FFPE 조직 및 혈액 내 성능이 저하되거나 교차 결합된 RNA 등 여러 가지 까다로운 샘플 유형과 호환됩니다. RNA 정제가 필요하지 않아 귀중한 샘플을 보존합니다. 최대 80개의 유전자를 96-웰 또는 384-웰 플레이트의 동일한 웰에서 스크리닝하여 데이터 산출량을 극대화할 수 있습니다.
단백질 및 RNA 검출을 위한 맞춤형 패널 구성 도구
Luminex 기기를 사용하여 단백질 검출을 위한 맞춤형 멀티플렉스 이뮤노어세이를 설계해 보십시오. 종, 분석 형식 및 이용 가능한 표적 수를 선택할 수 있으며, 사용자의 사양에 따라 맞춤형 분석을 구성할 수 있습니다.
QuantiGene Plex 유전자 발현 패널 구성 도구에서 Invitrogen QuantiGene Plex 어세이와 함께 사용할 맞춤형 멀티플렉스 RNA 또는 DNA 패널에 대한 견적을 요청할 수 있습니다. 키워드 검색 도구를 사용하거나 고유한 텍스트 파일을 가져와 패널에 표적을 추가하거나 나중에 참조할 수 있도록 패널을 저장하거나 내보낸 후 견적을 요청하십시오.
Luminex 기기의 특징
Luminex 기기의 유체 공학 시스템
Luminex 시스템은 유세포 분석을 통해 개별 비드를 검사합니다. 리더(reader)의 유체 공학 시스템은 비드가 시스 용액(sheath fluid) 흐름으로 유입된 다음 플로우 셀(flow cell)에 유입되어 비드를 한 줄로 정렬합니다. 비드가 플로우 셀(flow cell) 내에서 한 줄로 정렬되면 각 비드의 색상(분석 물질) 및 분석 신호 강도(PE 형광 강도)에 대한 분석이 진행됩니다. 이러한 확립된 기술을 통해 모든 데이터가 캡처됩니다.
고감도 검출 레이저
레이저는 매우 소량의 분석물을 검출할 수 있는 감도를 가지고 있습니다. 리더(reader)는 532nm 녹색 레이저("어세이" 레이저)를 사용하여 어세이의 PE 염료(스트렙타비딘-PE)를 여기(excite)시킵니다. 635nm 고체상 레이저(적색 "분류" 레이저)는 "색상" 또는 "영역"을 측정하기 위해 비드 내 염료를 여기(excite)시키는데 사용하며 또한 광산란(light scatter)에 의한 doublet 판별에도 사용합니다. xMAP INTELLIFLEX DR-SE 시스템은 추가적인 자색(405nm) 리포터 레이저를 갖추고 있으며 비드 영역당 최대 2개의 매개변수를 측정할 수 있습니다.
검출기
리더(reader)에는 각 광학 경로에 하나씩 여러 개의 검출기가 있습니다. 검출기는 어세이의 형광 측정, 비드 측정(1~100개), 단일 비드와 응집 비드를 구별하는 데 사용됩니다. 이 결과는 컴퓨터에서 수집됩니다.
고처리량
ProcartaPlex 및 QuantiGene Plex 어세이는 xMAP ELLIFLEX 및 FLEXMAP 3D 시스템의 기능과 결합된 384-웰 플레이트용으로 설계되었으며 고처리량 응용 분야를 지원합니다. 단일 웰에서 최대 65개의 단백질 또는 유전자를 측정하여 많은 샘플에서 완전한 데이터 세트를 얻을 수 있습니다. 하나의 웰 내에서 전체 경로를 연구하고 화합물 스크리닝, 면역 반응 측정 등에서 더욱 다양한 데이터 세트를 얻을 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.