Luminex 리소스 및 샘플 데이터를 한 곳에서 모두 확인해보십시오
Luminex 시스템과 관련된 샘플 데이터 및 유용한 리소스를 확인해보십시오. 동영상 갤러리, 각 시스템에 대한 리소스, 시스템 구성 요소 리소스, 교육 및 교육 도구, 지원 센터를 확인해보십시오.
샘플 데이터
QuantiGene Plex 유전자 발현 어세이 데이터
Luminex xMAP INTELLIFLEX와 Luminex 200 FLEXMAP 및 FLEXMAP 3D의 QuantiGene Plex 어세이 성능 비교
human universal reference RNA(hURR, 250 ng/well, 1:4 희석)를 96-웰 및 384-웰 어세이 형식으로 36-Plex QuantiGene Plex 패널에서 실행하여 유전자 발현을 측정했습니다. Human ACTB (A), PPIB (B), LDHA (C) 및 RPL13A (D) 유전자 발현 데이터를 INTELLIFLEX와 기존 Luminex 기기에서 비교했을 때 매우 우수한 상관 관계를 보여주었습니다. 그래프는 INTELLIFLEX(x축)과 Luminex 200 및 FLEXMAP 3D(y축)에서 측정된 원시(raw) MFI 데이터를 비교합니다. R^2 값은 표시된 모든 표적에 대해 우수한 어세이 선형성을 나타냅니다.
ProcartaPlex 이뮤노어세이 데이터
Luminex 200 및 FLEXMAP 3D와 비교한 Luminex xMAP INTELLIFLEX에서의 ProcartaPlex 어세이 성능
(A) Human IL-8 표준 곡선 데이터는 INTELLIFLEX와 기존 Luminex 기기 간의 우수한 상관관계를 보여주었습니다.  INTELLIFLEX 획득은 LX200과 비교하기 위해 낮은 PMT 모드(LPMTLX)에서, FLEXMAP 3D와 비교하기 위해 높은 PMT 모드(HPMTFM)에서 수행되었습니다. (B) 다양한 샘플(비자극 및 자극된 PBMC)에서 Human IL-8 총 단백질 측정은 INTELLIFLEX와 Luminex 200 및 FLEXMAP 3D에서 데이터를 획득했을 때 우수한 상관관계와 일관성을 보여줍니다. 
혈청학 어세이는 Luminex xMAP INTELLIFLEX 듀얼 리포터 판독을 위한 잠재적인 응용 분야입니다.
(A) Luminex xMAP INELLIFLEX DR-SE 기기는 추가적인 자색 리포터 레이저를 제공하여 마이크로 입자(비드)당 이중 판독을 가능하게 합니다. 새로운 자색 레이저는 405nm에서 마이크로 입자 표면에 결합된 리포터 형광색소(fluorochrome)를 자극하고 421~441nm에서 방출된 청색 형광을 측정합니다. 녹색 레이저는 532nm에서 마이크로 입자 표면에 결합된 리포터 형광색소(fluorochrome)를 자극하고 565~585nm에서 방출된 주황색 형광을 측정합니다. (B) 듀얼 리포터 혈청학 어세이의 잠재적 응용에 대한 개념을 보여줍니다: 항원은 마이크로 입자와 결합됩니다. 마이크로 입자는 샘플과 함께 인큐베이션 되므로 샘플 중의 항체가 마이크로 입자에 결합된 항원을 인식합니다. PE-라벨링된 Anti-IgG 검출 항체 및 SB436 또는 Brilliant Violet 라벨링된 Anti-IgA 검출 항체가 추가되어 비드에 결합된 항원 특이적 IgG 및 항원 특이적 IgA를 측정합니다. 두 번째 리포터를 사용하면 동일한 마이크로 입자(비드)를 사용하여 하나의 웰에서 아이소타이핑(isotyping)이 가능합니다. (C) 새로운 Luminex xMAP INTELLIFLEX 기기의 광학대를 보여줍니다. 
주요 가이드
Luminex 어세이 리소스
ProcartaPlex 멀티플렉스 이뮤노어세이
QuantiGene Plex 어세이
지원 센터 및 FAQ
지원 센터의 "가이드 및 도구" 섹션을 참조하여 종합적인 제품 관련 지원 리소스에 액세스합니다. "시작하기" 및 "문제 해결" 섹션에서 주요 문의 및 일반적인 문제에 대한 솔루션을 살펴보십시오.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.