Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific은 Luminex 시스템에서 실행되는 어세이와 함께 사용할 수 있는 시스 용액(sheath fluid), 보정 키트 및 성능 검증 키트를 포함한 액세서리 장비와 시약을 제공합니다. 당사는 Luminex xMAP INTELLIFLEX, FLEXMAP 3D, LX200 또는 MAGPIX 시스템에서 성공적인 Luminex 유전자 발현 및 단백질 정량 분석을 실행하는 데 필요한 모든 구성 요소를 갖추기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이름 | 설명 | 카탈로그 번호 | 크기 |
---|---|---|---|
xMAP Sheath Fluid Plus | Luminex xMAP 기술 기반 기기의 광학 구성 요소로 샘플을 운반하는 매체입니다. 모든 Luminex 200, FLEXMAP 3D, xMAP INELLIFLEX 및 xMAP INELLIFLEX DR-SE 시스템을 작동하기 위해 필수적으로 사용됩니다. | 20L | |
xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUO | Luminex xMAP 기술 기반 기기의 광학 구성 요소로 샘플을 운반하는 매체입니다. 모든 Luminex 200, FLEXMAP 3D, xMAP INELLIFLEX 및 xMAP INELLIFLEX DR-SE 시스템을 작동하기 위해 필수적으로 사용됩니다. | 1L | |
MAGPIX Drive Fluid Plus | MAGPIX Drive Fluid Plus는 Luminex MAGPIX 시스템에서 분석 중인 샘플을 광학 구성 요소로 운반하기 위한 전달 매체입니다. | 4050030 | 4 x 700mL |
제품 | 설명 | 카탈로그 번호 | 제품 사이즈 |
---|---|---|---|
INTELLIFLEX Calibration Kit | INTELLIFLEX 보정 키트는 Luminex; xMAP INTELLIFLEX 및 Luminex xMAP INELLIFLEX DR-SE 시스템과 함께 사용되며 이러한 시스템의 광학 장치를 보정하는 데 사용됩니다. 보정 키트에는 시스템 보정에 필요한 모든 시약이 포함되어 있습니다. | 20회 반응 | |
INTELLIFLEX Performance Verification Kit | 성능 검증 키트에는 INTELLIFLEX 시스템의 보정을 확인하는 데 필요한 모든 시약이 포함되어 있습니다. | 20회 반응 |
제품 | 설명 | 카탈로그 번호 | 제품 사이즈 |
Luminex 200 Calibration Kit | Luminex 200 보정 키트는 Luminex 200 시스템과 함께 사용되며 MagPlex 및 MicroPlex 분류 채널과 리포터 채널을 위한 캘리브레이터가 포함되어 있습니다. | 25회 사용 | |
Luminex 200 Performance Verification Kit | Luminex 200 성능 검증 키트는 Luminex 200 시스템과 함께 사용되며 MagPlex 및 MicroPlex 분류 채널 및 리포터 채널의 보정을 검증하는 데 사용되는 xMAP 대조물질이 포함되어 있습니다. | 25회 사용 | |
Automated Maintenance Plate (Luminex System)
| 자동 유지보수 플레이트(Automated Maintenance Plate, AMP)를 사용하면 유지보수 및 보정을 손쉽게 수행할 수 있습니다. Luminex 200 시스템과 호환됨(카탈로그 번호 MAP0200)
| 각 1개 | |
xMAP Classification Control Microspheres (CON1) | 형광 염료를 사용하여 내부적으로 라벨이 부착되어 있으며 Luminex 200 시스템의 보정 및 광학 무결성을 검증하기 위해 폴리스티렌 마이크로 입자가 사용됩니다. | 5mL | |
xMAP Reporter Control Microspheres (CON2) | 폴리스티렌 마이크로 입자 내부에 형광 염료 라벨이 부착되어 있습니다. 이러한 컨트롤 마이크로 입자는 Luminex 200 시스템의 보정 및 광학 무결성을 검증하기 위해 사용됩니다. | 5mL | |
xMAP Classification Calibrator Microspheres (CAL1) | Luminex xMAP 기술 기반 검출기(예: Luminex 200)용 시스템 캘리브레이터로서 분류 채널(CL1, CL2) 및 doublet discriminator 채널(DD)에 대한 키팅을 정규화하는데 사용됩니다. | 5mL | |
xMAP Reporter Calibrator Microspheres (CAL2) | Luminex xMAP 기술 기반 검출기(예: Luminex 200)에 대한 시스템 캘리브레이터 역할을 하며 리포터 채널(RP1)을 정규화하는데 사용됩니다. | 5mL |
제품 | 설명 | 카탈로그 번호 | 제품 사이즈 |
FLEXMAP 3D Calibration Kit | 편리한 보정 키트에는 MagPlex 및 MicroPlex 분류 채널을 위한 xMAP 캘리브레이터가 포함되어 있으며 리포터 채널을 위한 캘리브레이터도 포함되어 있습니다. | 25회 반응 | |
FLEXMAP 3D Performance Verification Kit | 편리한 검증 키트에는 MagPlex 및 MicroPlex 분류 채널 및 리포터 채널의 보정을 검증하는 데 사용되는 xMAP 검증 시약이 포함되어 있습니다. | 25회 반응 | |
Basic Security Module, FLEXMAP 3D System | 기본 보안 모듈은 관리자가 사용자 액세스 수준을 설정할 수 있는 기능을 통해 보안을 제공합니다. 이 모듈은 FlexMap 3D 시스템용으로 설계되었습니다. | 각 1개 |
제품 | 설명 | 카탈로그 번호 | 제품 사이즈 |
---|---|---|---|
MAGPIX Calibration Kit | 이 편리한 보정 키트에는 MAGPIX 시스템 분류 및 리포터 채널을 위한 xMAP 캘리브레이터가 포함되어 있습니다. 보정은 시스템 설정을 정규화하고 마이크로 입자 분류를 최적화하여 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다. | 25회 반응 | |
MAGPIX Performance Verification Kit | 편리한 성능 검증 키트에는 MAGPIX 분류 및 리포터 채널과 유체 무결성에 대한 보정을 검증하는 데 사용되는 xMAP 검증 시약이 포함되어 있습니다. | 25회 반응 | |
MAGPIX Drive Fluid Plus | MAGPIX Drive Fluid Plus는 Luminex MAGPIX 시스템에서 분석 중인 샘플을 광학 구성 요소로 운반하기 위한 전달 매체입니다. | 4 x 700mL |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.