Luminex 자동화 솔루션으로 현장 작업 시간을 최소화하는 동시에 결과를 극대화할 수 있습니다.
Luminex 워크플로우를 간소화하여 효율성을 높이십시오. 단백질 및 유전자 발현 연구를 위해 고처리량의 384-웰 형식으로 설계된 당사의 어세이를 사용하여 정확하고 신뢰성 있는 결과를 도출하십시오. Invitrogen ProcartaPlex 또는 QuantiGene Plex 어세이의 단일 단계 또는 전체 워크플로우를 자동화하는 데 당사의 실험실 자동화 솔루션을 활용해보세요. 멀티플렉싱 어세이와 고처리량을 함께 사용하면 샘플 당 데이터 및 처리된 샘플 수가 극대화되어 단일 플렉스 및 저처리량 분석에 비해 몇 주의 시간을 절약할 수 있습니다.
Luminex 고처리량 솔루션 및 기능
두 가지 분석을 하나의 기술로 단순화하는 방법은 다음과 같습니다. 단일 플랫폼에서 단백질 및 유전자 발현의 고처리량 측정
Invitrogen ProcartaPlex 및 QuantiGene Plex 어세이는 Luminex 플랫폼을 활용하여 Multi-omics 고처리량 접근 방식의 고유한 기능을 제공합니다. 데이터 해석 또는 감도 저하 없이 유전체 및 단백질 워크플로우를 결합할 수 있습니다. 384-웰 형식의 단일 샘플에서 대량의 RNA 또는 단백질 표적들을 동시에 조사하여 세포 기능과 반응을 조사합니다.
RNA 및 단백질 발현 변이 분석(아래 워크플로우 및 샘플 데이터 참조)을 통해 세포 상태를 보다 강력하고 정확하게 제공할 수 있습니다. RNA 수준은 일시적인 것일 수 있고 단백질 수준과는 상관관계가 없을 수 있으며, 단백질 수준은 세포 기능을 유지하기 위해 더 오랜 시간 동안 유지될 가능성이 높습니다. 시기 및 발현 수준의 차이로 인해, 한 어세이에서 다른 어세이에서는 검출하지 못하는 변화를 검출할 수도 있습니다. 또는, 두 데이터 세트가 중요한 발견을 추가로 뒷받침할 수 있습니다. 간단하고 통합된 고처리량 워크플로우를 사용하여 RNA 및 단백질 측정을 모두 수행할 수 있는 Invitrogen ProcartaPlex 및 QuantiGene Plex 어세이는 자동화 워크플로우의 장점을 활용하는 대규모 스크리닝 연구를 위한 이상적인 스크리닝 도구입니다.
고처리량 멀티플렉스 단백질 분석
Procarta Plex 어세이 키트는 사전 구성맞춤형 믹스 앤 매치 패널로 96-웰 및 384-웰 형식으로 제공됩니다.
고처리량 멀티플렉스 유전자 발현 어세이
96-웰 및 384-웰 형식으로 제공되는 QuantiGene Plex 유전자 발현 어세이를 사용하여 관심 유전자의 멀티플렉스 분석을 수행할 수 있습니다.
워크플로우
일반적인 워크플로우 내에서 세포는 다양한 자극제 또는 화합물로 처리됩니다. 세포 용해물(RNA, 멤브레인 및 세포내 단백질) 또는 세포 상청액(사이토카인 또는 기타 분비 단백질)이 수집됩니다. 관심 표적에 상응하는 키트를 사용하여 샘플을 검사할 수 있습니다. 결과는 Luminex 기기에서 생성됩니다.
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 분석 워크플로우
384-웰 플레이트에서 배양된 U937 세포는 PMA(24시간) 또는 LPS(48시간)로 자극되었습니다. 세포 배양 상청액을 채취하고, 분비 단백질을 Th1/Th2 사이토카인 및 케모카인 ProcartaPlex 패널을 사용하여 측정하였습니다. 세포는 QuantiGene 용해(lysis) 혼합물을 사용하여 용해되었고 유전자 발현 변화는 36-plex QuantiGene Plex 패널을 사용하여 측정하였습니다. 두 가지 분석 모두 Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 기기에서 판독되었습니다.
샘플 데이터
총 단백질 정량 분석(막대 그래프)과 정규화된 유전자 발현 분석(선 그래프)을 통해 유전자 발현과 단백질 번역 사이의 우수한 상관관계를 보여줍니다. 대표 표적은 MCP-1/CCL2 및 IL-8/CXCL8이고, 자극제는 LPS 및 PMA 였습니다.
Thermo Scientific inSPIRE Collaborative Automation Platform은 고처리량 ProcartaPlex 및 QuantiGene Plex 어세이를 위해 구성 가능하며 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 이러한 어세이를 위한 워크플로우의 각 단계는 inSPIRE 플랫폼 상에 표시되는 다양한 장비에 의해 자동화됩니다. Momentum 스케쥴링 소프트웨어는 모든 단계를 통합하고 인큐베이션 온도 모니터링 및 제어, 프로토콜 지정 샘플 처리 및 웰 레벨 샘플 추적과 같은 세부 사항까지 수동 프로토콜을 자동화할 수 있도록 합니다.  
Invitrogen Luminex 어세이용 실험실 자동화 솔루션
Thermo Fisher 실험실 자동화 팀은 자동 인큐베이션, 실험실 로봇 및 워크플로우 스케줄링 분야에서 수십 년의 경험을 쌓았습니다. 당사의 전담 전문가 팀은 고객의 실험실 고처리량 요구에 부합하는 자동화 지원과 전문지식을 제공합니다.
단일 단계 액체 이송에서 마그네틱 비드 세척, 시약 분주 등을 포함한 전체 시스템으로 확장 가능한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 또한, 동일한 실행 내에서 플레이트 일부에서부터 여러 플레이트에 이르기까지 다양한 처리량 솔루션을 사용할 수도 있습니다.
Thermo Fisher Scientific 실험실 자동화 솔루션에는 자동화된 인큐베이터, 구성 가능한 플랫폼, 로봇 운반기, 워크플로우 스케쥴링 소프트웨어, 실험실 정보 처리 등이 있습니다. 당사는 분석 개발 및 실험실 자동화 팀의 전문 지식을 활용하여 Thermo Scientific Inspire Collaborative Automation Platform(위 이미지 참조) 상의 Invitrogen Luminex 어세이, ProcartaPlex 및 QuantiGene Plex를 위한 자동화된 고처리량 솔루션을 설계했으며, 이를 통해 실험실에 구성 가능하고 직관적인 솔루션을 제공합니다. 
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.