높은 처리량으로 정밀한 멀티플렉스 유전자 발현
Invitrogen QuantiGene Plex 어세이는 멀티플렉스 유전자 발현 정량을 위해 신속한 고처리량의 솔루션을 제공하며 데이터 수집을 위해 Luminex 기기를 사용하여 96-웰 또는 384-웰 플레이트의 단일 웰에서 최대 80개의 관심 유전자를 동시에 측정할 수 있습니다.
QuantiGene Plex 어세이 정보
QuantiGene Plex 어세이는 혼성화 기반으로, RNA 전사체의 직접 측정을 위해 표적 증폭이 아닌 신호 증폭을 사용하는 분기형 DNA(branched DNA, bDNA) 기술을 통합하였습니다. 이 어세이는 간단한 ELISA와 유사한 워크플로우로 매우 사용이 간편하며 RNA 정제 및 역전사 작업이 필요하지 않습니다. 
고유한 장점
까다로운 샘플 유형에서 사용 가능
정제 RNA, 용해물 및 균질액 외에도 이 분석은 FFPE 조직 및 전혈 내 분해 및 교차 결합된 RNA에 사용 가능하며 RNA 정제가 필요하지 않습니다.
진정한 멀티플렉싱
소량의 샘플을 사용하면서 교차반응 없이 동일한 웰에서 하우스키핑(housekeeping) 유전자를 포함한 최대 80개의 관심 유전자를 측정할 수 있습니다.
표준화된 플랫폼
96-웰 플레이트 형식은 Luminex 200, FLEXMAP 3D 시스템과 호환되며 384-웰은 FLEXMAP 3D 및 xMAP INTELLIFLEX 시스템과 호환됩니다.
간단한 워크플로우
표적 혼성화 및 신호 증폭을 위한 ELISA와 유사한 워크플로우로 RNA 정제 또는 역전사가 필요하지 않습니다.
검증된 대규모의 유전자 재고
22,000개 이상의 유전자 중에서 선택하여 경로와 질병을 주제로 한 패널을 만들 수 있습니다.
맞춤화
맞춤형 패널은 3주 이내에 생성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
QuantiGene Plex 어세이 워크플로우에 대해 자세히 알아보고, 다양한 리소스 및 샘플 데이터 등을 살펴보십시오!
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.