Search Thermo Fisher Scientific
Luminex 시스템 제품군에는 다양한 멀티플렉싱 기능, 처리량 및 판독 시간에 대한 옵션이 포함되어 있습니다. 아래 시스템을 비교하여 어떤 Luminex 기기가 실험실에 적합한지 결정하십시오.
광학 장치 | |||
레이저, APD, PMT | |||
하드웨어 | |||
유세포 분석 기반 레이저, APD, PMT | |||
PC를 포함한 점유 공간(선형 실험대 공간) | |||
58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 58.4 cm x 61 cm x 76 cm | 110 cm x 62 cm x 63 cm | 115cm x 60cm x 50cm |
중량(분석기) | |||
54.5kg(120lb) | 54.5kg(120lb) | 77.1kg(170lb) | 49kg(113lb) |
멀티플렉스 용량 | |||
최대 500 | 최대 500 | 최대 500 | 최대 100 (MagPlex의 경우 80) |
사용 가능한 최대 상용 어세이 플렉스 | |||
80 | 80 | 80 | 80 |
응용 분야 | |||
단백질/핵산 | |||
샘플 부피 | |||
6.3~80µL(어세이에 따라 다름) | 25~80µL(어세이에 따라 다름) | ||
플레이트 형식 | |||
96-웰 또는 384-웰 | 96-웰 또는 384-웰 | 96-웰 또는 384-웰 | 96-웰 |
판독 시간 | |||
96-웰에서 ~20분 384-웰에서 ~75분 | 96-웰에서 ~20분 384-웰에서 ~75분 | 96-웰에서 ~20분 384-웰에서 ~75분 | 45분(96-웰) |
감도(분석에 따라 다름) | |||
0.06~1pg/mL(이뮤노어세이) | |||
리포터 레이저/광학 장치 | |||
532nm(녹색) 및 405nm(자색) | 532nm(녹색) | 532nm(녹색) | 532nm(녹색) |
동적 범위 | |||
≥ 5.5 logs (RP1) ≥ 4.5 logs (RP2) | ≥ 5.5 logs (RP1) | ≥ 4.5 logs (RP1) | ≥ 3.5 logs (RP1) |
운영 검증 | |||
보정, 검증 및 유체 공학 | |||
21 CFR 규정 준수 | |||
2022년 출시 | 2022년 출시 | 예 | 예 |
자동화 | |||
2022년 출시 | 2022년 출시 | 통합 소프트웨어 | 통합 소프트웨어 |
분석(소프트웨어) | |||
Luminex 분석을 위한 데이터 분석 앱 | xPONENT 베이직과 Thermo Fisher Connect 플랫폼 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.