Search Thermo Fisher Scientific
최첨단 다목적 멀티플렉싱 플랫폼은 모든 Invitrogen ProcartaPlex 멀티플렉스 이뮤노어세이 및 Invitrogen QuantiGene Plex 멀티플렉스 유전자 발현 어세이와 호환되며 작은 점유 공간을 차지합니다.
두 가지 구성으로 제공되는 Luminex xMAP INTELLIFLEX 시스템은 5.5 log의 동적 범위와 터치스크린 인터페이스가 있는 내장형 PC를 갖추고 있습니다. 96-웰 및 384-웰 플레이트 형식을 사용할 수 있으므로 시간당 최대 153,600개의 테스트를 처리할 수 있습니다. Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 시스템에는 듀얼 리포터(405 및 532nm 레이저) 기능이 탑재되어 항체 중화 연구 및 유리 대 결합(free versus bound) 약물 분석 등을 포함하는 다양한 응용 분야에 유용합니다. 또한 Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 시스템은 측면 배출 도어 기능을 갖추고 있어 자동화에 호환되어 사용할 수 있습니다.
특징 | xMAP INELLIFLEX 시스템 | xMAP INELLIFLEX DR-SE 시스템 |
5.5 log의 동적 범위—더 넓은 동적 범위를 가지고 있어 샘플 희석 시간을 절약하고 더 많은 샘플을 동시에 실행할 수 있습니다. | ✓ | ✓ |
통합형 터치스크린 PC— 간편하고, 콤팩트하며, 내장된 터치스크린 상에서 직관적인 셋업이 가능합니다. | ✓ | ✓ |
바코드 리더 내장—더 빠른 셋업 및 대규모 실험을 더 효율적으로 추적 가능합니다. | ✓ | ✓ |
자동 시작, 종료 및 유지보수 루틴—원격 방식의 루틴으로 실험실 생산성을 향상시킵니다. | ✓ | ✓ |
듀얼 리포팅 기능— 추가적인 자색(405nm) 레이저와 4.5 log의 동적 범위를 갖는 듀얼 리포터 시스템으로 분석물당 두 개의 매개변수를 수집합니다. | ✓ | |
측면 배출 도어— 자동화와 호환되어 처리량을 극대화할 수 있습니다. | ✓ |
광학 장치 | |
레이저, APD, PMT | |
하드웨어 | |
유세포 분석 기반 레이저, APD, PMT | |
PC를 포함한 점유 공간(선형 실험대 공간) | |
58.4 cm x 61 cm x 76 cm | |
중량(분석기) | |
54.5 kg(120 lb) | |
멀티플렉스 용량 | |
최대 500 | |
사용 가능한 최대 상용 어세이 플렉스 | |
80 | |
응용 분야 | |
단백질/핵산 | |
샘플 부피 | |
6.3~80µL(분석에 따라 다름) | |
플레이트 형식 | |
96-웰 또는 384-웰 | |
판독 시간 | |
96-웰에서 ~20분 384-웰에서 ~75분 | |
감도(분석에 따라 다름) | |
0.06~1pg/mL(이뮤노어세이) | |
리포터 레이저/광학 장치 | |
532nm(녹색) 및 405 nm (자색)* | 532nm(녹색) |
동적 범위 | |
≥5.5 logs (RP1) ≥4.5 logs (RP2) | ≥5.5 logs (RP1) |
운영 검증 | |
보정, 검증 및 유체 공학 | |
21 CFR 규정 준수 | |
2022년 출시 | |
자동화 | |
2022년 출시 | |
분석(소프트웨어) | |
Thermo Fisher Connect 플랫폼에서 Luminex 분석용 데이터 분석 앱 |
*두 번째 리포터 채널은 xMAP INTELLIFLEX DR-SE 모델에서만 사용할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.