Search Thermo Fisher Scientific
Luminex FLEXMAP 3D 기기 시스템은 다양한 기능을 갖춘 고급형 멀티플렉싱 플랫폼입니다. Luminex FLEXMAP 3D 시스템은 빠른 판독 시간, 96-웰 및 384-웰 플레이트와의 호환성 및 프런트 엔드 자동화 시스템과의 통합이 용이하기 때문에 고처리량의 응용 분야에 매우 적합합니다. 자동화된 시작, 종료 및 유지보수 루틴을 통해 Luminex FLEXMAP 3D 시스템을 쉽게 사용할 수 있으며 유지보수가 용이합니다. 이 시스템은 96-웰 및 384-웰 형식의 Invitrogen ProcartaPlex 멀티플렉스 이뮤노어세이 및 Invitrogen QuantiGene Plex 멀티플렉스 유전자 발현 어세이와 호환됩니다.
Luminex FLEXMAP 3D 기기 시스템의 주요 특징은 다음과 같습니다.
멀티플렉싱
단일 시료에서 최대 500개의 분석물 획득
판독 시간
96-웰 플레이트에서 ~20분(시간당 최대 144,000회 테스트), 384-웰 플레이트에서 ~75분(시간당 최대 153,600회 테스트)
동적 범위(일반)
≥4.5 logs
일일 시작/종료
≤ 30분
| |
광학 장치 | 레이저, APD, PMT |
하드웨어 | 유세포 분석 기반 레이저, APD, PMT |
PC를 포함한 점유 공간(선형 실험대 공간) | 110 cm x 62 cm x 63 cm |
중량(분석기) | 77.1 kg(170 lb) |
멀티플렉스 용량 | 최대 500 |
사용 가능한 최대 상용 어세이 플렉스 | 80 |
응용 분야 | 단백질/핵산 |
샘플 부피 | 6.3~80µL(분석에 따라 다름) |
플레이트 형식 | 96-웰 또는 384-웰 |
판독 시간 | 96-웰에서 ~20분 384-웰에서 ~75분 |
감도(분석에 따라 다름) | 0.06~1pg/mL(이뮤노어세이) |
리포터 레이저/광학 장치 | 532nm(녹색) |
동적 범위 | ≥4.5 logs (RP1) |
운영 검증 | 보정, 검증 및 유체 공학 |
21 CFR 규정 준수 | 예 |
자동화 | 통합 소프트웨어 |
분석(소프트웨어) | xPONENT 베이직과 Thermo Fisher Connect 플랫폼 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.