가장 잘 확립된 플랫폼
Luminex 200 기기 시스템은 멀티플렉싱 표준을 설정하며, 유세포 분석 기반 플랫폼 상의 단일 반응 부피에서 최대 100가지 서로 다른 테스트를 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. Luminex 200 시스템은 Invitrogen ProcartaPlex 멀티플렉스 이뮤노어세이 및 Invitrogen QuantiGene Plex 멀티플렉스 유전자 발현 어세이와 호환됩니다.
특징
Luminex 200 기기 시스템의 주요 특징은 다음과 같습니다.
멀티플렉싱
자성을 가진 마이크로 입자를 사용하여 샘플당 최대 80개의 분석물에 대한 분석을 수행합니다.
판독 시간
96-웰 플레이트에서 45분 이하(시간당 최대 12,800회 테스트)
동적 범위(일반)
≥ 3.5 logs
일일 시작/종료
≤ 30분
사양
Luminex 200 시스템
광학 장치
레이저, APD, PMT
하드웨어
유세포 분석 기반 레이저, APD, PMT
PC를 포함한 점유 공간
(선형 실험대 공간)
115cm x 60cm x 50cm
중량(분석기)
49 kg(113 lb)
멀티플렉스 용량
최대 100(MagPlex의 경우 80)
사용 가능한 최대 상용 어세이 플렉스
80
응용 분야
단백질/핵산
샘플 부피
25~80µL(분석에 따라 다름) 
플레이트 형식 
96-웰
판독 시간
45분(96-웰)
감도(분석에 따라 다름)
0.06~1pg/mL(이뮤노어세이)
target/well 당 1,000개의 RNA copies (RNA 어세이)
리포터 레이저/광학 장치
532nm(녹색) 
동적 범위
≥3.5 logs (RP1)
운영 검증
보정, 검증 및 유체 공학
21 CFR 규정 준수
자동화
통합 소프트웨어
분석(소프트웨어)
xPONENT 베이직과 Thermo Fisher Connect 플랫폼
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.