Search Thermo Fisher Scientific
생물학적 연구에는 라벨링된 단백질 및 그 결합 파트너의 검출 및 정제를 용이하게 하기 위해 종종 공유 결합으로 관심 단백질에 부착하는 분자 라벨이 필요합니다. 라벨링 전략을 통해 비오틴, 리포터 효소, 형광단 및 방사성 동의원소를 비롯한 다른 분자들이 타겟 단백질 또는 뉴클레오티드 염기 서열에 공유 부착하게 됩니다. 여러 종류의 라벨을 이용할 수 있으나, 특정 응용에 맞게 다양하게 사용하는 것이 더 좋습니다. 그러므로 라벨 종류 및 사용하는 라벨링 전략을 세심하게 고려하고 각 응용에 맞추어 결정해야 합니다.
당사는 조직, 세포 또는 생화학적 분석에서 단백질 검출용으로 형광 프로브, 효소 컨주게이트, 바이오티닐화 결합 시약 또는 요오드 라벨링된 트레이서(tracer)를 만들기 위해 항체 또는 기타 단백질을 표시하는 다양한 라벨링 시약 및 키트를 제공합니다.
특정 아미노산 작용기에서 항체, 단백질 및 펩타이드를 화학적으로 태그 및 라벨 표시하여 스트렙타비딘 친화성 결합, 정제 및 검출을 위한 표지 항체 또는 기타 바이오티닐화 프로브를 만드는 바이오티닐화 시약 및 키트.
FITC, 플루오레세인, 로다민 또는 Alexa Fluor® 및 DyLight™ 염료를 이용해 형광 이미징용 분자 프로브를 만드는 항체 또는 단백질 작용기 라벨링용 활성 형광 염료 및 키트.
Alexa Fluor® 염료, DyLight® Fluor 염료, Qdot® 라벨, R-피코에리트린(R-PE) 및 APC 텐덤 염료, 비오틴을 비롯해 광범위한 강한 형광 염료 및 라벨의 직접 부착을 위한 수많은 항체 및 단백질 라벨링 키트 제공.
생물직교 아지드-변형 아미노산, 당, 그리고 Staudinger 결찰 화학을 통한 알카인 또는 포스핀 시약과의 화학 선택적 컨주게이트 및 라벨링이 가능하도록 단백질 및 거대분자에 대사 통합하기 위한 기타 화합물.
양고추냉이 과산화효소(HRP), 알칼리성 인산가수분해효소(AP), 그리고 정제 및 활성된 키트 형식의 기타 기질 효소는 단백질 결합 및 면역어세이를 위한 항체 컨주게이트 준비용으로 사용 가능.
요오드화는 트레이서 및 프로브로 사용하기 위해 반응성 요오드로 단밸질 및 기타 분자를 효과적으로 라벨링할 수 있도록 타이로신 추가 화합물 및 타이로실 활성 용기(클로라민 T 산화 시약 교체)를 사용.
선택된 화학적 변형 시약의 고품질 조합을 제공하는 프리미엄급 시약을 사용하면 제품 무결성 및 위험 최소화가 중요한 응용 분야에 특히 적합함.