protein-purification-showcase
교차결합(crosslinking), 단편화(fragmenting), 변성(denaturing), 다이설파이드(disulfides) 환원 또는 다양한 보결 분자단 결합(예: PEGylation)을 통해 단백질을 변형하여 어떤 환경에서도 단백질 기능 및 상호 작용에 대한 연구 및 조작을 가능하도록 하는 시약.
주요 단백질 변형 시약
전하 변경, 반응성 결합 부위 차단 또는 노출, 기능 불활성화 또는 작용기 수정으로 교차결합(crosslinking) 및 라벨링(labeling)을 생성하기 위해 단백질 및 펩티드 상의 아미노산 곁사슬을 변형하는 화학적 시약.
용해도 증가, 안정성 연장, 면역원성 감소를 목적으로 1차 아민 및 설프하이드릴(sulfhydryl) 기를 통해 펩티드 및 단백질의 페길레이션(pegylation) 및 PEG-변형을 위한 폴리에틸렌 글리콜(PEG)의 활성화된 선형(linear) 및 분지(branched) 유도체.
아미노산 서열, 펩타이드 분석, 폴리펩타이드 구조적 특성화를 용이하게 하기 위한 효소 단백질 분해(분할 또는 소화)용 정제된 아가로스 고정화 단백분해효소.
물 상호작용을 방해하고 소수성 단백질 및 펩타이드의 용해, 용리, 리폴딩 및 구조적 분석을 촉진하는 요소(urea) 및 구아니딘 하이드로클로라이드(guanidine hydrochloride) 등의 chaotropic 및 denaturing 화학적 시약.
Free sulfhydryls (cysteines)의 안정 및 다이설파이드 결합(bonding) 환원을 위한 DTT, BME 및 TCEP 등의 정제 분말, 편리한 용액 및 고체 상 수지 형태의 다이설파이드 환원제.