Search Thermo Fisher Scientific
단백질, 항체 및 펩티드의 교차결합, 바이오티닐화, PEGylation 및 형광 라벨링을 위한 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 바이오콘주게이션(bioconjugation) 시약은 단백질의 구조와 상호작용 연구, immunoassay 구성, 단백질 용해도 개선 또는 표면에 분자를 부착하기 위해 주로 사용됩니다. 당사의 교차 결합(crosslinking) 또는 바이오티닐화(biotinylation) 시약 선택 도구를 사용하면 해당 애플리케이션에 적합한 최적의 시약을 쉽게 검색할 수 있습니다. 또한 당사의 기술 핸드북은 바이오콘주게이션(bioconjugation) 결과를 개선하는데 매우 유용합니다.
10 μg ~ 1 mg의 단백질 또는 항체에 대해 Invitrogen Alexa Fluor 및 기타 염료를 직접 부착하는데 편리한 라벨링 키트 및 반응성 염료
단백질 및 항체의 특정 작용기에 반응성인 말단을 포함하는 이 시약은 단백질 기능 및 상호작용에 대한 연구를 위해 2개 이상의 바이오 분자의 공유 결합을 가능하게 합니다.
특정 아미노산 작용기에서 항체, 단백질 및 펩타이드(비오틴 또는 데스티오비오틴 포함)를 화학적으로 태그 및 라벨 표시하는데 사용하는 시약 및 키트로서, 이들을 사용하여 스트렙타비딘 친화성 결합, 정제 및 검출을 위해 라벨링된 항체 또는 기타 프로브를 만들 수 있습니다.
1 또는 2mg 용량의 교차결합, 라벨링 및 환원 시약을 위한 고유한 일회용 패키지 형태로 소량의 건성 또는 점성 화학물질의 양을 측정할 필요를 없앴습니다.
교차결합, 단편화, 분할, 변성, 다이설파이드(disulfide) 환원 또는 단백질 기능 및 상호작용 연구를 위한 작용기 부착 등의 단백질 변형에 사용하는 시약입니다.
장기간, 일관적인 성능, 강력한 화학적 특성 분석 및 문서화가 요구되는 경우에 적합한 교차결합, 라벨링 및 환원 시약입니다.
1차 아민(primary amine) 및 설피드릴(sulfhydryl) 기를 통한 PEGylation, 펩타이드 및 단백질의 PEG 변형을 위해 사용되는 활성화된(activated) 선형(linear) 및 브랜치형(branched) 폴리에틸렌 글리콜(PEG) 유도체. 이 시약은 용해도 증가, 안정성 연장, 면역원성 감소를 목적으로 사용됩니다.