organelle-isolation-dynabeads-sho
Dynabeads® 마그네틱 비드를 다양한 소기관(organelle) 및 소기관 특이 단백질 분리에 사용할 수 있습니다. 이러한 자기 분리 기술은 소규모 용적에서 실제 분획의 특이적 분리를 가능하게 하며, 시간과 노력이 많이 소모되는 밀도 기울기 원심분리법을 대체할 수 있습니다.
장점:
  • 조분획(crude fraction) 또는 공통 밀도 분획으로부터의 신속한 고순도 분리
  • 형태가 완전한 표적 소기관을 EM 연구를 위해 고정하거나 비드 표면에서 직접 용해할 수 있습니다
  • 면역자기적으로(immunomagnetically) 분리한 소기관은 기존 기법으로 분석할 수 있습니다
  • 손쉬운 프로토콜로 고순도의 기능 소기관을 얻을 수 있습니다
더 많은 소기관 특이 표지자가 확인됨에 따라, 소기관 하위군에 대한 면역자기 분리를 실시할 수 있습니다. Dynabeads®로 분리된 소기관 또는 소기관 분획의 예는 다음과 같습니다: exosome미토콘드리아peroxisome신사구체, 및 endondocytic과 분비 구획.
선택된 Dynabeads® 참조 보기
Dynabeads® 소기관 분리법 비교
1. 어플리케이션 선택어플리케이션 기준2. 솔루션 클릭장점
약한 소기관 또는 소기관 분획의 일반적 분리마우스 일차 항체 사용Dynabeads® M-280 양 anti-Mouse IgG두 Ab 층을 이용한 보다 효율적인 직/간접 소기관 분리.
토끼 일차 항체 사용Dynabeads® M-280 양 anti-Rabbit IgG두 Ab 층을 이용한 보다 효율적인 직/간접 소기관 분리.
다른 종에서 생성된 항체Dynabeads® Protein G 
Dynabeads® Protein A
소기관의 효율적인 직/간접 분리.
큰 소기관 분획의 분리 또는 점성 샘플로부터의 분리특이 종에서 생성된 항체 사용 Dynabeads® M-450과 해당 일차 Ab 종에 대한 이차 항체점성 샘플에서 보다 효율적으로 자석으로 당김
항체가 아닌 리간드를 이용한 소기관 분리높은 수율이 중요할 때Dynabeads® M-280 Tosylactivated효율적인 소기관 분리를 위한 소수성 비드로의 용이한 분자 결합
항체가 아닌 리간드를 이용한 소기관 분리높은 순도가 중요할 때Dynabeads® M-270 Epoxy매우 높은 순도의 소기관 분리를 위한 친수성 비드로의 분자 결합
주: 4.5 µm Dynabeads® 마그네틱 비드를 다음 항목 대신 사용할 수 있습니다