Search Thermo Fisher Scientific
당사의 조직 용해, 세포 용해, 세포 분획 제품은 샘플의 유형에 최적화되어 있습니다. 수집된 용해질 또는 분획은 다양한 downstream 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 특징은 다음과 같습니다.
샘플 유형 | 대상 분획 | 소기관(organelle) 유형 |
---|---|---|
세포 용해 시약 제형, 단백질 용해 절차 뿐만 아니라 ELISA 및 기타 단백질 연구방법을 위한 세척버퍼(wash buffer)로 사용할 수 있는 순도가 높고 과산화물 함량이 낮은 계면활성제 용액 및 고형 세제(detergent).
조 분획(crude fraction) 또는 일반 밀도 분획으로부터의 신속한 고순도 분리로 적은 용적에서 다양한 소기관(organelle) 및 소기관 특이 단백질을 분리할 수 있습니다. 또한 시간과 노력이 많이 소모되는 밀도 기울기 원심분리를 대체할 수 있습니다.
E.coli 및 다른 세균, 배양 포유류 세포 및 조직, 곤충 세포, 효모 배양액, 개화식물(flowering plant)로부터의 고수율 단백질 추출 및 용해를 위한 부드러운 전체 세포 용해 버퍼.
다양한 세포분획으로부터의 단계적 단백질 분리, 강화 및 보충에 최적화된 시약 기반 키트. Downstream 분석을 위한 세포질, 막, 핵, 크로마틴결합, 세포골격 단백질 분리.
단백질의 준세포분획 및 Dounce-homogenization 및 밀도 기울기 분리에 의한 핵, 미토콘드리아, peroxisome, lysosome과 같은 소기관(organelle) 분리를 위한 최적의 시약 키트.
즉시 사용가능한 억제제 칵테일 용액 및 정제와 세포 용해 및 추출 중 단백질 분해를 방지하는 protease 억제제 및 phosphatase 억제제 각각의 정제 제형.
4가지의 서로다른 DNA-단백질 복합체에 대한 화학발광(chemiluminescent) EMSA. 20 fmol의 비오틴 표지 DNA duplex(strand 당 1 비오틴)와 HeLa 세포로 제조한 2 µL(총 단백질 6.8 µg) NE-PER 핵 추출물을 사용하여 DNA 결합반응을 실시했습니다. 특이 경쟁자(competitor) DNA를 포함하는 반응의 경우, 몰 질량 200배가 넘는 비표식 특이 duplex가 사용되었습니다.