Search Thermo Fisher Scientific
순하지만 효율적인 용해 시약을 사용한 포유류 조직 또는 세포 샘플로부터의 총 단백질 추출. 본 시약은 특정 조직 유형 뿐만 아니라 일차 포유류 세포 및 배양 포유류 세포를 이용하여 최적화 및 밸리데이션되었습니다. 단백질 추출물은 대부분의 단백질 분석과 전형적인 downstream 어플리케이션에 적합합니다. 본 시약은 다른 시판 제품 또는 자체 제조 제형제품보다 더 높은 단백질 수율을 제공합니다.
편리한 단일 제형 시약으로 보통 5-10분 내에 샘플을 처리할 수 있습니다. 일차 세포 및 배양 세포를 용해할 때 기계적 파괴는 요구되지 않습니다.
T-PER Tissue Protein Extraction Reagent | N-PER Neuronal Protein Extraction Reagent | M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent | RIPA Lysis Buffer | IP Lysis Buffer | |
Compatible sample types | Heart, liver, kidney, lung, spleen | Brain tissue and primary neurons | Cultured mammalian and primary cells | Cultured mammalian cells | Cultured mammalian cells |
Sample processing time | 10 min | 5–10 min | 5 min | 10 min | 10 min |
Mechanical disruption required? | Yes | Yes, for tissue samples | No | No | No |
Sample amount | 25 g fresh tissue per 500 mL | 10 g tissue or 200 x 10 cm dishes of primary cultured neurons per 100 mL | 25 g of wet cells (10 million cells per 1 mL of reagent) | 5 million cells per 1 mL of reagent | 5 million cells per 1 mL of reagent |
Protein assay compatibility | BCA, Coomassie Plus, Pierce 660, Detergent Compatible Bradford | BCA, Pierce 660, Detergent Compatible Bradford | BCA, Coomassie Plus, Pierce 660, Detergent Compatible Bradford | BCA, Detergent Compatible Bradford (dilute 1:3) | BCA, Pierce Detergent Compatible Bradford |
Downstream compatibility | IP, western blots, ELISA, EMSA, purification, kinase assays, activity assays & amine reactive labeling | IP, pulldowns, western blots, ELISA, enzyme assays & amine reactive labeling | IP, western blots, ELISA, EMSA, reporter assays, purification, activity assays & amine reactive labeling | Western blots, ELISA & purification | Western blots, ELISA, IP & reporter assays |
Protease or phosphatase inhibitors recommended? | Yes, both | Yes, both | Yes, both | Yes, both | Yes, both |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
비이온성 세제 용액으로 E. coli 및 기타 세균 세포를 효율적으로 용해하여 native 단백질을 부드럽게 추출할 수 있습니다.
순하고 효과적인 용해 시약으로 현탁액 또는 단일층 배양액에서 성장시킨 baculovirus 감염 곤충세포에서 가용성 단백질을 추출합니다.