Search Thermo Fisher Scientific
본 시약 기반 키트는 미토콘드리아, lysosome, synaptosome을 포함한 소기관(organelle)의 분리 및 강화에 최적화되어 있습니다. 분리된 미토콘드리아, lysosome 및 추출된 시냅스 단백질은 단백질 분석 및 전형적인 downstream 어플리케이션에 적합합니다. 이러한 시약들은 당사의 성분 품질 및 제형에 대한 엄격한 관리를 통해 높은 단백질 수율과 일관적인 결과를 제공해 드립니다.
Mitochondria isolation kit for tissue | Mitochondria isolation kit for cultured cells | |
Compatible sample types | Heart and liver tissue | Cultured mammalian cells |
Organelle isolated | Mitochondria | Mitochondria |
Sample processing time | 1 hr | 40 min |
Mechanical disruption required? | Dounce optional | Dounce optional |
Amount of sample processed | 50 samples each containing 50 to 200 mg of soft or hard tissue | 50 samples each containing 20 million cultured mammalian cells |
Protein assay compatibility | BCA, Coomassie Plus, Pierce 660, Detergent Compatible Bradford | BCA, Pierce 660, Detergent Compatible Bradford |
Downstream compatibility | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction and metabolic studies | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction and metabolic studies |
Protease and/or phosphatase inhibitors recommended? | Yes, both | Yes, both |
Order now | Order now |
배양 세포에서 추출된 미토콘드리아의 완전성. C6 세포를 시약 기반 방법(A와 B) 또는 eHSMS Dounce homogenization (C와 D)를 이용하여 Thermo Scientific 미토콘드리아 분리 키트로 추출했습니다. 미토콘드리아(M)와 세포질(C) 분획을 cytochrome C(A와 C) 또는 전압 의존적 음이온 채널(voltage-dependent anion channel, VDAC)(B와 D)에 대해 웨스턴 블롯을 통해 분석했습니다. 검출에는 Thermo Scientific SuperSignal West Pico Chemiluminescent 기질(Part No. 34080)을 사용했습니다. 결과는 미토콘드리아가 완전하게 유지됨을 나타냅니다.
자가 제조 시약을 사용하는 것보다 Thermo Scientific Syn-PER 시약을 사용해 조제한 샘플에서 시냅스 단백질을 더 크게 강화할 수 있습니다. 마우스 뇌 조직 균질액(H), 세포질(C) 분획, synaptosome 현탁액(Syn)으로부터의 총 단백질(10 µg)을 웨스턴 블롯으로 분석했습니다. 신선 마우스 뇌로 만든 synaptosome 현탁액에서의 총 단백질 수율(200 mg)은 통상적인 자가 제조 시약과 비교하여 Syn-PER 시약을 사용했을 때 3배 더 높았습니다.