Search Thermo Fisher Scientific
세포 용해 또는 분리 후, 용해질에는 보통 downstream 단계에 적합치 않은 오염물질이 포함되어 있습니다. 당사에서는 샘플로부터 간단하고 효율적으로 염을 제거하고, 버퍼를 교환하며, 세제를 제거하는 다양한 전문 장비와 수지를 제공하고 있습니다. 또한, 단백질 농도가 이후 분석 과정을 진행하기에 너무 묽은 경우, 원심분리 농축기를 사용하여 신속하게 농축할 수 있습니다.
투석 기기, 카세트, 96 웰 플레이트 및 tubing | 탈염 스핀 컬럼, 96 웰 스핀 플레이트 및 카트리지 | 농축기 | 세제 제거 스핀 컬럼 및 96 웰 스핀 플레이트 | |
---|---|---|---|---|
샘플 용적 처리 범위 | 10 μL–250 mL | 2 μL–4 mL | 100 μL–20 mL | 25 μL–1 mL |
(용적에 따른) 샘플 처리 시간 | 2–24시간 | 5–10분 | 5–60분 | 15–20분 |
주요 어플리케이션 | 버퍼 교환, 탈염, 바이러스 정제 | 탈염, 버퍼 교환, 미포함 표지 제거 | 샘플 농축, 탈염, 버퍼 교환 | 음이온, 비이온 및 양성이온 세제 제거 |
권장 샘플 유형 | 단백질 정제 | 용해질 또는 정제 단백질 | 정제 단백질, 용해질 | 정제 단백질 또는 펩티드 혼합물 |
점성 샘플 적합 유무 | 적합 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |
처리 중 샘플 희석 여부 | 가능 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
단백질 회수 | ++++ | +++ | +++ | +++ |
감마선 조사법 이용가능 여부 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
Slide-A-Lyzer™ 기기, 카세트, 다양한 형태의 플라스크 및 MWCO, Pierce™ 96 웰 미세투석 플레이트, SnakeSkin™ 투석 Tubing
Thermo Scientific™ Zeba™ 스핀 컬럼, 플레이트 및 카트리지를 사용하여 단백질 용액으로부터 염과 소분자를 신속히 제거합니다.
Thermo Scientific™ Pierce™ 농축기는 polyethersulfone(PES)나 재생 셀룰로오스 막과 함께 다양한 용적으로 사용할 수 있습니다.
고농도 또는 저농도 펩티드에 최적화된 두 가지 형태의 세제 제거 수지를 스핀 컬럼 및 96 웰 스핀 필터 플레이트에서 이용할 수 있습니다.
Thermo Scientific™ Pierce™ RED 시스템과 사용이 용이한 삽입물 또는 자동 적합 혈장 단백질 결합 분석을 위해 사전 로딩된 플레이트
당사에서는 일반 샘플로부터 직접적으로 펩티드, 단백질 및 단백질 복합체를 효과적으로 분리하는데 도움이 되는 신뢰성 있는 제품을 제공해드립니다.
다양한 형태로 이용할 수 있는 Thermo Scientific™ Pierce™ 고수용성 엔도톡신 제거 수지는 변형 ε-poly-L-lysine [poly(ε-lysine)] 친화 리간드를 사용하여 단백질, 펩티드 및 항체 샘플로부터 엔도톡신에 선택적으로 결합하여 이를 제거합니다. 당사의 스핀 컬럼 형식을 사용하여 생체 샘플 내 엔도톡신 수준이 1시간 내에 99% 이하로 감소하며, 단백질 회수율은 85% 이하입니다.