PB2200_zeba_desalting_products
Zeba™ 탈염 제품군에는 탁월한 탈염 및 단백질 회수 특성을 갖는 고유의 고성능 수지가 포함되어 있으며, 높은 수준으로 단백질을 회수하고 염 및 다른 소분자들을 95% 이상 유지(제거)시켜 매우 묽은 단백질 샘플에서도 처리가 가능합니다.
  • 높은 성능—고유의 수지로 탁월한 단백질 회수와 효율적인 오염물질 제거가 가능합니다
  • 유연성—스핀 컬럼, 필터 스핀 플레이트, 다양한 용도를 위한 카트리지에서 이용할 수 있습니다
  • 신속성—분획 스크리닝 또는 단백질의 중력에 의한 흐름을 기다릴 필요 없음
  • 경제성—우수한 성능의 비용효과적 제품
귀하에게 가장 적합한 Zeba™ 탈염 기기를 선택하세요
 Zeba™ Spin Desalting ColumnsZeba™ 96-well Spin PlatesZeba™ Chromatography Columns
Sample volume range2 μL–4 mL20–100 μL15–250 μL or
100–1500 μL
Bed volume range75 μL–10 mL550 μL1 mL or
5 mL
Number of devices with different volume capacities512
Molecular weight cutoffs (MWCOs)7K, 40K7K, 40K7K
Automation compatible?NoYesNo
FPLC compatible?NoNoYes
 Learn moreOrder nowOrder now
Zeba 스핀 탈염 컬럼 성능 비교
그림 1. Thermo Scientific Zeba 스핀 탈염 컬럼의 우수한 성능. Zeba 스핀 탈염 컬럼은 다른 제품과 비교하여 다양한 범위의 샘플 농도 및 용적에서 샘플의 희석을 최소화하면서도 탁월한 단백질 회수율을 제공합니다. Zeba 스핀 탈염 컬럼, 0.5 mL (7K MWCO)(제품 번호: 89882), GE SpinTrap G-25 및 Bio-Rad Micro BioSpin 6 스핀 컬럼을 사용하여 0.2 mg/mL 및 1 mg/mL 농도의 HeLa 용해질 샘플 40 μL, 80 μL, 120 μL을 탈염하였습니다. 탈염은 제조원의 권장 프로토콜에 따라 실시했습니다. SDS-PAGE로 단백질 회수율을 분석했습니다. 각 전기영동 겔에, HeLa 용해질 1 μg과 동등한 시작 샘플 분주물을 로딩 대조(load control)로 레인 1에 로딩하였습니다. 다른 모든 탈염 샘플을 로딩 대조와 같은 용적으로 겔에 로딩하였습니다. 레인 간의 강도 차이는 단백질 회수와 탈염에 의한 샘플 희석이 종합된 결과입니다.
표 1. 7K MWCO 및 40K MWCO, 0.5 mL Thermo Scientific Zeba 스핀 탈염 컬럼으로부터의 단백질 회수 비교.
 샘플 100 μL에서 회수된 전형적 %
회수로딩 농도분자 크기7K Zeba 컬럼40K Zeba 컬럼
Ubiquitin0.5 mg/mL8.7 kDa75%60%
α-Lactalbumin1.0 mg/mL14.1 kDa85%75%
Soybean trypsin
억제제
0.5 mg/mL20.1 kDa85%65%
Carbonic anhydrase0.5 mg/mL29 kDa90%75%
난알부민0.5 mg/mL44 kDa90%85%
소 혈청
알부민
0.5 mg/mL66 kDa>90%>90%
인간 IgG0.5 mg/mL150 kDa>90%>90%
표 2. 7K MWCO 및 40K MWCO, 0.5 mL Thermo Scientific Zeba 스핀 탈염 컬럼으로부터의 소분자 제거 비교.
 샘플 100 μL에서 제거된 전형적 %
제거로딩 농도분자 크기7K Zeba 컬럼40K Zeba 컬럼
NaCl1 M58.44 Da>99%>99%
Dithiothreitol0.5 M154 Da99%99%
Sulfo-NHS-LC-biotin0.27 mM557 Da85%85%
Dy549 염료0.2 mM1026 Da75%90%
Bacitracin0.5 mg/mL1200 Da75%95%
Vitamin B120.5 mg/mL1386 Da85%95%